Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNHG15 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SNHG15
          Gene Name:
          small nucleolar RNA host gene 15
          Gene Aliases:
          C7orf40, Linc-Myo1g, MYO1GUT
          Chromosome Location:
          Chr.7: 44983028 - 44986660 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.25892
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n270576

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SNHG15
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003697.1 4 376
          GenBank mRNA AK096179.1 - 1 2684
          BC092459.1 - 4 376
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BE889371.1 - 4 282 Chr. 7 - 44983041 - 44986566 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HX788853.1 - 4 365 Chr. 7 - 44983088 - 44986649 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE888491.1 - 320 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF304363.1 - 302 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DB563548.1 - 1 17 Chr. 7 - 44983026 - 44983970 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM720519.1 - 2 145 Chr. 7 - 44983133 - 44984408 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI907654.1 - 3 302 Chr. 7 - 44983026 - 44986656 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN265181.1 - 1 122 Chr. 7 - 44983033 - 44984039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE206230.1 - 4 277 Chr. 7 - 44983229 - 44986559 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF131634.1 - 316 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF306650.1 - 306 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AW245923.1 - 4 381 Chr. 7 - 44983229 - 44986640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ325942.1 - 4 404 Chr. 7 - 44983294 - 44986665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF204739.1 - 4 375 Chr. 7 - 44983092 - 44986658 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU195547.1 - 4 324 Chr. 7 - 44983030 - 44986605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG491747.1 - 4 398 Chr. 7 - 44983061 - 44986681 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF128961.1 - 4 341 Chr. 7 - 44983832 - 44986625 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE733369.1 - 4 550 Chr. 7 - 44983106 - 44986834 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN482323.1 - 4 463 Chr. 7 - 44983304 - 44986608 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM744843.1 - 4 340 Chr. 7 - 44983285 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG677227.1 - 4 313 Chr. 7 - 44983131 - 44986597 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF314122.1 - 4 301 Chr. 7 - 44983046 - 44986586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD640711.1 - 4 326 Chr. 7 - 44983119 - 44986607 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG927882.1 - 4 418 Chr. 7 - 44983170 - 44986619 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM772795.1 - 4 340 Chr. 7 - 44983206 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA252002.1 - 4 352 Chr. 7 - 44983817 - 44986638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM758831.1 - 4 340 Chr. 7 - 44983894 - 44986624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB484794.1 - 4 376 Chr. 7 - 44983890 - 44986660 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DW440519.1 - 2 175 Chr. 7 - 44983244 - 44984422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM685499.1 - 4 334 Chr. 7 - 44983169 - 44986611 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU537835.1 - 4 384 Chr. 7 - 44983141 - 44986668 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AB371433.1 - 4 354 Chr. 7 - 44983029 - 44986637 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV759018.1 - 4 377 Chr. 7 - 44983831 - 44986664 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY996199.1 - 4 330 Chr. 7 - 44983146 - 44986608 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU941648.1 - 4 526 Chr. 7 - 44983210 - 44986670 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD641901.1 - 3 292 Chr. 7 - 44983113 - 44986650 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW328480.1 - 4 291 Chr. 7 - 44983242 - 44986566 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW960033.1 - 4 353 Chr. 7 - 44983173 - 44986637 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM887994.1 - 4 304 Chr. 7 - 44983268 - 44986588 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG829322.1 - 4 375 Chr. 7 - 44983089 - 44986658 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF308868.1 - 4 301 Chr. 7 - 44983055 - 44986586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG026375.1 - 162 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA488149.1 - 2 139 Chr. 7 - 44983085 - 44986570 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM764510.1 - 4 340 Chr. 7 - 44983184 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N35269.1 - 4 335 Chr. 7 - 44983929 - 44986621 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB560851.1 - 1 21 Chr. 7 - 44983026 - 44983974 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE312499.1 - 4 282 Chr. 7 - 44983106 - 44986566 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM773240.1 - 4 340 Chr. 7 - 44983897 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA258914.1 - 4 324 Chr. 7 - 44983817 - 44986598 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM825153.1 - 1 151 Chr. 7 - 44983026 - 44984104 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HX785737.1 - 4 365 Chr. 7 - 44983088 - 44986649 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA306794.1 - 4 312 Chr. 7 - 44983244 - 44986595 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG748946.1 - 4 341 Chr. 7 - 44983065 - 44986624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG548028.1 - 4 383 Chr. 7 - 44983041 - 44986665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ434731.1 - 4 354 Chr. 7 - 44983024 - 44986638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU535553.1 - 4 438 Chr. 7 - 44983144 - 44986583 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN271520.1 - 3 246 Chr. 7 - 44983122 - 44986600 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD639046.1 - 3 292 Chr. 7 - 44983079 - 44986650 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA281810.1 - 4 353 Chr. 7 - 44983942 - 44986638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF317113.1 - 4 370 Chr. 7 - 44983055 - 44986653 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0