Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ID4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ID4
          Gene Name:
          inhibitor of DNA binding 4, HLH protein
          Gene Aliases:
          IDB4, bHLHb27
          Chromosome Location:
          Chr.6: 19837370 - 19842200 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.519601
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n280967

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ID4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001546.3 NP_001537.1 3 3649
          GenBank mRNA AJ420553.1 - 1 1901
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DB532145.1 - 1 208 Chr. 6 - 19841766 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB552982.1 - 1 239 Chr. 6 - 19841735 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB541000.1 - 1 238 Chr. 6 - 19841737 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB566997.1 - 1 246 Chr. 6 - 19841728 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB546610.1 - 1 203 Chr. 6 - 19841772 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB552262.1 - 1 242 Chr. 6 - 19841732 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA942347.1 - 1 465 Chr. 6 - 19841512 - 19842121 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF364372.1 - 1 105 Chr. 6 - 19841881 - 19842115 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB551779.1 - 1 248 Chr. 6 - 19841726 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA D62553.1 - 1 174 Chr. 6 - 19841800 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE936283.1 - 1 105 Chr. 6 - 19841881 - 19842007 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP391503.1 - 1 171 Chr. 6 - 19841803 - 19842191 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB547205.1 - 1 205 Chr. 6 - 19841769 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB547728.1 - 1 215 Chr. 6 - 19841759 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB527283.1 - 1 250 Chr. 6 - 19841724 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB552851.1 - 1 233 Chr. 6 - 19841740 - 19842193 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          neuroblast proliferation
          circadian rhythm
          positive regulation of cell proliferation
          hippocampus development
          cerebral cortex neuron differentiation
          central nervous system myelination
          cellular protein localization
          fat cell differentiation
          negative regulation of fat cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of astrocyte differentiation
          negative regulation of oligodendrocyte differentiation
          prostate gland epithelium morphogenesis
          prostate gland stromal morphogenesis
          seminal vesicle morphogenesis
          RNA polymerase II transcription factor binding
          transcription corepressor activity
          protein binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0