Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FTX SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FTX
          Gene Name:
          FTX transcript, XIST regulator (non-protein coding)
          Gene Aliases:
          LINC00182, MIR374AHG, NCRNA00182
          Chromosome Location:
          Chr.X: 74028136 - 74293574 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.349570
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n506536

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FTX
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_028379.1
          2 301
          GenBank mRNA AK057701.1 - LIT1007
          Ftx
          2 252
          AK311345.1 -
          2 301
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DC390943.1 - 2 270 Chr. X - 74280427 - 74293543 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA775951.1 - 2 154 Chr. X - 74280474 - 74293427 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY101032.1 - 2 210 Chr. X - 74280456 - 74292556 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA932670.1 - 2 273 Chr. X - 74280432 - 74292362 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA530693.1 - 2 235 Chr. X - 74280345 - 74292583 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB136402.1 - 2 274 Chr. X - 74280444 - 74292363 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA990651.1 - 2 286 Chr. X - 74280449 - 74292633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY029598.1 - 2 291 Chr. X - 74280983 - 74292376 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC338971.1 - 2 265 Chr. X - 74280407 - 74293536 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC366327.1 - 2 257 Chr. X - 74280401 - 74293530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC390874.1 - 2 271 Chr. X - 74280445 - 74293539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB200442.1 - 2 261 Chr. X - 74280402 - 74292351 [-] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000429124.5 - 2 252 Chr. X - 74278374 - 74292600 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC414119.1 - 2 257 Chr. X - 74274374 - 74293530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC304376.1 - 2 237 Chr. X - 74280385 - 74293509 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA032603.1 - 2 181 Chr. X - 74274356 - 74292529 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA992998.1 - 2 248 Chr. X - 74274340 - 74292595 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI834634.1 - 2 235 Chr. X - 74280420 - 74292325 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB247233.1 - 2 252 Chr. X - 74280215 - 74292600 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY075574.1 - 2 194 Chr. X - 74280447 - 74292284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC389436.1 - 2 251 Chr. X - 74280380 - 74293524 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA182706.1 - 2 357 Chr. X - 74280930 - 74292036 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA857504.1 - 2 263 Chr. X - 74280405 - 74292353 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY132649.1 - 2 266 Chr. X - 74280930 - 74292355 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY129851.1 - 2 300 Chr. X - 74280967 - 74293573 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB990632.1 - 288 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA685273.1 - 2 237 Chr. X - 74280411 - 74292585 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN412172.1 - 2 199 Chr. X - 74069358 - 74293472 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA246751.1 - 2 280 Chr. X - 74280411 - 74292628 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC353348.1 - 2 257 Chr. X - 74280461 - 74293530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA755860.1 - 2 265 Chr. X - 74280408 - 74292355 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB113703.1 - 2 254 Chr. X - 74280400 - 74292343 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB100925.1 - 2 181 Chr. X - 74280126 - 74292529 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG718066.1 - 2 260 Chr. X - 74247864 - 74293527 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC410386.1 - 2 266 Chr. X - 74280431 - 74293539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC408596.1 - 2 278 Chr. X - 74280944 - 74293550 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB015792.1 - 2 248 Chr. X - 74280396 - 74292596 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB195000.1 - 2 195 Chr. X - 74280390 - 74292542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM546361.1 - 2 110 Chr. X - 73964008 - 74292342 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW629991.1 - 2 110 Chr. X - 74280461 - 74291789 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY075234.1 - 2 194 Chr. X - 74280433 - 74292284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC366395.1 - 2 257 Chr. X - 74280934 - 74293530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC353548.1 - 2 301 Chr. X - 74280930 - 74293574 [-] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000602812.5 - 2 301 Chr. X - 74028136 - 74293574 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY158243.1 - 2 251 Chr. X - 74280930 - 74293524 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA397381.1 - 2 246 Chr. X - 74280393 - 74292594 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY132287.1 - 2 258 Chr. X - 74280930 - 74293530 [-] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000418855.5 - 2 261 Chr. X - 74280401 - 74292351 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qfxk6:80/100.66.78.196:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0