Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PKHD1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PKHD1
          Gene Name:
          polycystic kidney and hepatic disease 1 (autosomal recessive)
          Gene Aliases:
          ARPKD, FCYT, TIGM1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 51613291 - 52087625 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.662050
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s10573

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PKHD1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_138694.3 NP_619639.3 28 3420
          NM_170724.2 NP_733842.2 28 3420
          XM_011514680.2 XP_011512982.1 28 3764
          XM_011514682.2 XP_011512984.1 28 3386
          XM_011514683.2 XP_011512985.1 28 3386
          XM_011514684.2 XP_011512986.1 20 2530
          XM_011514685.1 XP_011512987.1 28 3420
          XM_011514686.2 XP_011512988.1 28 3420
          XM_011514687.1 XP_011512989.1 28 3420
          XM_011514688.2 XP_011512990.1 28 3386
          XM_017010944.1 XP_016866433.1 28 3246
          XM_017010945.1 XP_016866434.1 27 3311
          XM_017010946.1 XP_016866435.1 28 3386
          XM_017010947.1 XP_016866436.1 28 3386
          XM_017010948.1 XP_016866437.1 19 3204
          XM_017010949.1 XP_016866438.1 10 2383
          XM_017010950.1 XP_016866439.1 28 3420
          XM_017010951.1 XP_016866440.1 28 3386
          XM_017010952.1 XP_016866441.1 28 3386
          GenBank mRNA AF480064.1 - 28 3366
          AY074797.1 - 28 3420
          AY092083.1 - 28 3406

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          cellular calcium ion homeostasis
          positive regulation of cell proliferation
          regulation of centrosome duplication
          single organismal cell-cell adhesion
          regulation of TOR signaling
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          cilium assembly
          homeostatic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cellular component movement
          negative regulation of protein kinase B signaling
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          receptor activity
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0