Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FTL1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Ftl1 LOC100360087
          Gene Name:
          ferritin light chain 1
          ferritin light chain 1-like
          Gene Aliases:
          Ftl
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 101448190 - 101450034 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.5: 152325856 - 152326797 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.1905
          -
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID s131114

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Ftl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_022500.4 NP_071945.3 4 818
          GenBank mRNA BC061525.1 - 4 822 6921603
          BC086583.1 - 4 799 7307718
          BC088756.1 - 4 799 7307747
          FQ209407.1 - 4 818
          FQ209694.1 - 4 818
          FQ209816.1 - 4 818
          FQ218577.1 - 4 818
          FQ219483.1 - 4 818
          FQ219685.1 - 4 818
          FQ219809.1 - 4 818
          FQ220095.1 - 4 818
          FQ220123.1 - 4 818
          FQ220243.1 - 4 815
          FQ220651.1 - 4 818
          FQ220814.1 - 4 818
          FQ220884.1 - 4 818
          FQ221898.1 - 4 819
          FQ222411.1 - 3 722
          FQ226019.1 - 4 818
          FQ226254.1 - 4 774
          FQ226458.1 - 4 817
          FQ226986.1 - 4 815
          FQ227401.1 - 4 818
          FQ227800.1 - 4 818
          FQ228585.1 - 4 818
          FQ229284.1 - 4 818
          FQ229370.1 - 4 818
          FQ229673.1 - 4 816
          FQ229757.1 - 4 818
          FQ230098.1 - 4 816
          FQ230445.1 - 4 818
          FQ230659.1 - 4 814
          FQ231322.1 - 4 818
          FQ231373.1 - 4 818
          FQ231415.1 - 3 674
          FQ231464.1 - 4 818
          FQ231570.1 - 4 818
          FQ231615.1 - 4 818
          FQ231781.1 - 4 814
          FQ231957.1 - 4 818
          FQ232031.1 - 4 818
          FQ232167.1 - 4 818
          FQ232317.1 - 4 774
          FQ232517.1 - 4 818
          FQ233772.1 - 4 819
          FQ233996.1 - 4 818
          FQ234074.1 - 4 818
          FQ234603.1 - 4 818
          FQ234647.1 - 4 818
          FQ235044.1 - 4 818
          FQ235250.1 - 4 818
          L01122.1 - 4 771
          Gene Symbol: LOC100360087
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_002729553.4 XP_002729599.1 1 833

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: S89400.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          storage protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          iron ion transport
          cellular iron ion homeostasis
          response to lead ion
          molecular_function
          iron ion binding
          ferric iron binding
          identical protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0