Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNAI2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SNAI2
          Gene Name:
          snail family transcriptional repressor 2
          Gene Aliases:
          SLUG, SLUGH1, SNAIL2, WS2D
          Chromosome Location:
          Chr.8: 48917677 - 48921440 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.360174
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s13128
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 562.00
          Your Price
          Online offer: 533.65
          533.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SNAI2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003068.4 NP_003059.1 3 850
          GenBank mRNA AK223368.1 - 3 839
          AK312661.1 - 3 839
          BC014890.1 - 3 827 3908245
          BC015895.1 - 3 807 3911047

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00950344_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          osteoblast differentiation
          epithelial to mesenchymal transition
          epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation
          cell migration involved in endocardial cushion formation
          transcription, DNA-templated
          negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration
          Notch signaling pathway
          sensory perception of sound
          negative regulation of keratinocyte proliferation
          negative regulation of vitamin D biosynthetic process
          neural crest cell development
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          regulation of chemokine production
          negative regulation of cell adhesion mediated by integrin
          positive regulation of histone acetylation
          negative regulation of catenin import into nucleus
          desmosome disassembly
          pigmentation
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          cellular response to fibroblast growth factor stimulus
          positive regulation of fat cell differentiation
          regulation of osteoblast differentiation
          white fat cell differentiation
          palate development
          canonical Wnt signaling pathway
          epithelium development
          cartilage morphogenesis
          regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis
          negative regulation of vitamin D receptor signaling pathway
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          cellular response to ionizing radiation
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of cell-cell adhesion by negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          negative regulation of stem cell proliferation
          regulation of bicellular tight junction assembly
          negative regulation of anoikis
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein binding
          sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0