Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SOX5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SOX5
          Gene Name:
          SRY-box 5
          Gene Aliases:
          L-SOX5, L-SOX5B, L-SOX5F, LAMSHF
          Chromosome Location:
          Chr.12: 23529499 - 24562701 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.657542
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s13305

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SOX5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001261414.1 NP_001248343.1 15 1711
          NM_001261415.1 NP_001248344.1 13 1751
          NM_006940.4 NP_008871.3 13 1727
          NM_152989.3 NP_694534.1 16 1960
          NM_178010.2 NP_821078.1 5 527
          XM_011520831.2 XP_011519133.1 13 1589
          XM_011520832.2 XP_011519134.1 13 1701
          XM_011520833.2 XP_011519135.1 13 2030
          XM_011520834.2 XP_011519136.1 17 2163
          XM_011520835.2 XP_011519137.1 16 2215
          XM_011520837.2 XP_011519139.1 13 1772
          XM_011520838.2 XP_011519140.1 13 1592
          XM_011520842.2 XP_011519144.1 6 652
          XM_017019888.1 XP_016875377.1 14 2044
          XM_017019889.1 XP_016875378.1 14 2040
          XM_017019890.1 XP_016875379.1 17 2179
          XM_017019891.1 XP_016875380.1 17 2037
          XM_017019892.1 XP_016875381.1 18 2258
          XM_017019893.1 XP_016875382.1 15 2118
          XM_017019894.1 XP_016875383.1 13 4048
          XM_017019895.1 XP_016875384.1 13 1615
          XM_017019896.1 XP_016875385.1 17 2176
          XM_017019897.1 XP_016875386.1 17 2074
          XM_017019898.1 XP_016875387.1 17 2071
          XM_017019899.1 XP_016875388.1 16 1783
          XM_017019900.1 XP_016875389.1 13 2397
          XM_017019901.1 XP_016875390.1 13 6853
          GenBank mRNA AB081588.1 - 16 1958
          AB081589.1 - 13 1727
          AK096569.1 - 13 2021
          AK098610.1 - 5 527
          AK223536.1 - 5 527
          AK299607.1 - 12 1530
          AK303970.1 - 13 1751
          BC029220.2 - 4 465
          BC035227.2 - 4 465
          BC047665.2 - 4 465
          BC060773.1 - 15 1712 30343519
          CR456713.1 - 4 377
          JX570584.1 - 14 1772
          JX570585.1 - 14 1667
          S83308.1 - 4 461

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          asymmetric neuroblast division
          positive regulation of cartilage development
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          positive regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0