Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CLASP2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CLASP2
          Gene Name:
          cytoplasmic linker associated protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 33496245 - 33718356 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.108614
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s23082

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CLASP2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001207044.1 NP_001193973.1 2 541
          NM_015097.2 NP_055912.2 8 999
          XM_006713040.1 XP_006713103.1 8 1142
          XM_006713041.1 XP_006713104.1 8 1142
          XM_006713042.1 XP_006713105.1 8 1142
          XM_006713048.1 XP_006713111.1 8 1142
          XM_006713049.1 XP_006713112.1 8 1142
          XM_006713050.1 XP_006713113.1 8 1142
          XM_006713052.1 XP_006713115.1 8 1142
          XM_006713053.1 XP_006713116.1 8 1142
          XM_011533515.1 XP_011531817.1 8 1142
          XM_017005947.1 XP_016861436.1 8 1142
          XM_017005948.1 XP_016861437.1 8 1142
          XM_017005949.1 XP_016861438.1 8 988
          XM_017005950.1 XP_016861439.1 8 1142
          XM_017005951.1 XP_016861440.1 8 1142
          XM_017005952.1 XP_016861441.1 8 1142
          XM_017005953.1 XP_016861442.1 8 1142
          XM_017005954.1 XP_016861443.1 8 1142
          XM_017005955.1 XP_016861444.1 8 1142
          XM_017005956.1 XP_016861445.1 8 1142
          XM_017005957.1 XP_016861446.1 8 1142
          XM_017005958.1 XP_016861447.1 8 1142
          XM_017005959.1 XP_016861448.1 8 1142
          XM_017005960.1 XP_016861449.1 8 1142
          XM_017005961.1 XP_016861450.1 8 988
          XM_017005962.1 XP_016861451.1 8 1142
          XM_017005963.1 XP_016861452.1 8 1142
          XM_017005964.1 XP_016861453.1 8 1142
          XM_017005965.1 XP_016861454.1 8 1142
          XM_017005966.1 XP_016861455.1 8 1142
          XM_017005967.1 XP_016861456.1 8 988
          XM_017005968.1 XP_016861457.1 2 282
          XM_017005969.1 XP_016861458.1 2 295
          XM_017005970.1 XP_016861459.1 2 541
          XM_017005971.1 XP_016861460.1 2 295
          XM_017005972.1 XP_016861461.1 2 872
          XM_017005973.1 XP_016861462.1 2 541
          XM_017005974.1 XP_016861463.1 2 541
          XM_017005975.1 XP_016861464.1 2 282
          XM_017005976.1 XP_016861465.1 2 295
          XM_017005977.1 XP_016861466.1 2 541
          XM_017005978.1 XP_016861467.1 2 282
          XM_017005979.1 XP_016861468.1 2 295
          XM_017005980.1 XP_016861469.1 2 872
          XM_017005981.1 XP_016861470.1 2 282
          XM_017005982.1 XP_016861471.1 2 295
          XM_017005983.1 XP_016861472.1 2 541
          XM_017005984.1 XP_016861473.1 2 541
          XM_017005985.1 XP_016861474.1 2 872
          XM_017005986.1 XP_016861475.1 2 541
          GenBank mRNA AB014527.2 - 2 180
          AK090716.1 - 2 264
          AK091451.1 - 8 1142
          AK294345.1 - 2 332
          AK297322.1 - 2 267
          BC029035.1 - 2 251
          BC140778.1 - 8 835 9021646
          DA321422.1 - 2 541

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_053722, XM_008766610, XM_008766615, XM_008766611, XM_008766609, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001081960, NM_001286599, NM_001286603, NM_001286601, NM_029633, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor microtubule binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          vesicle targeting
          microtubule nucleation
          negative regulation of microtubule depolymerization
          Golgi organization
          mitotic spindle organization
          sister chromatid cohesion
          establishment or maintenance of cell polarity
          exit from mitosis
          regulation of gastrulation
          positive regulation of epithelial cell migration
          regulation of epithelial to mesenchymal transition
          microtubule organizing center organization
          regulation of microtubule polymerization or depolymerization
          regulation of microtubule-based process
          microtubule anchoring
          positive regulation of exocytosis
          cell division
          negative regulation of stress fiber assembly
          negative regulation of focal adhesion assembly
          establishment of protein localization to plasma membrane
          positive regulation of extracellular matrix disassembly
          negative regulation of wound healing, spreading of epidermal cells
          positive regulation of basement membrane assembly involved in embryonic body morphogenesis
          dystroglycan binding
          protein binding
          microtubule binding
          microtubule plus-end binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-blthd:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline