Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CAPN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CAPN3
          Gene Name:
          calpain 3
          Gene Aliases:
          CANP3, CANPL3, LGMD2, LGMD2A, nCL-1, p94
          Chromosome Location:
          Chr.15: 42359500 - 42412317 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.143261
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s2383

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CAPN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000070.2 NP_000061.1 20 2468
          NM_024344.1 NP_077320.1 19 2450
          NM_173087.1 NP_775110.1 17 2192
          NM_173088.1 NP_775111.1 9 795
          NM_173089.1 NP_775112.1 5 425
          NM_173090.1 NP_775113.1 6 443
          GenBank mRNA AF127764.1 - 19 2365
          AF127765.3 - 17 2107
          AK027249.1 - 4 1085
          BC003169.1 - 9 795
          BC003521.1 - 5 407
          BC004883.2 - 5 425
          BC007810.2 - 6 391
          BC067126.1 - 5 408
          BC100782.1 - 5 406
          BC100783.1 - 5 406
          BC100784.2 - 5 406
          BC107791.1 - 6 558
          BC128605.1 - 5 406
          BC146649.1 - 20 2381 40147158
          BC146672.1 - 20 2381 40148444
          BT007322.1 - 8 626
          EU791850.1 - 20 1901
          EU791851.1 - 19 1757
          KU177954.1 - 8 626
          KU177955.1 - 8 727
          KU177956.1 - 6 494
          X85030.1 - 20 2162

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          proteolysis
          apoptotic process
          signal transduction
          muscle organ development
          positive regulation of satellite cell activation involved in skeletal muscle regeneration
          response to muscle activity
          myofibril assembly
          negative regulation of protein sumoylation
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          sarcomere organization
          regulation of myoblast differentiation
          positive regulation of proteolysis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          muscle cell cellular homeostasis
          regulation of catalytic activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to calcium ion
          muscle structure development
          G1 to G0 transition involved in cell differentiation
          cellular response to calcium ion
          cellular response to salt stress
          protein localization to membrane
          self proteolysis
          negative regulation of skeletal muscle cell differentiation
          catalytic activity
          calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity
          signal transducer activity
          calcium ion binding
          protein binding
          peptidase activity
          cysteine-type peptidase activity
          structural constituent of muscle
          sodium ion binding
          titin binding
          protein complex scaffold
          ligase regulator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0