Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PARD3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PARD3
          Gene Name:
          par-3 family cell polarity regulator
          Gene Aliases:
          ASIP, Baz, PAR3, PAR3alpha, PARD-3, PARD3A, PPP1R118, SE2-5L16, SE2-5LT1, SE2-5T2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 34109560 - 34815325 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.131489
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s32128

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PARD3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001184785.1 NP_001171714.1 17 2855
          NM_001184786.1 NP_001171715.1 16 2816
          NM_001184787.1 NP_001171716.1 17 2864
          NM_001184791.1 NP_001171720.1 15 2684
          NM_001184792.1 NP_001171721.1 17 2855
          NM_019619.3 NP_062565.2 17 2864
          XM_005252528.4 XP_005252585.1 17 2846
          XM_005252530.4 XP_005252587.1 17 2846
          XM_005252532.4 XP_005252589.1 16 2500
          XM_005252534.4 XP_005252591.1 17 2846
          XM_005252535.4 XP_005252592.1 16 2807
          XM_011519569.2 XP_011517871.1 17 2855
          XM_011519570.2 XP_011517872.1 16 2816
          XM_011519571.2 XP_011517873.1 17 2855
          XM_011519572.2 XP_011517874.1 17 2855
          XM_011519575.2 XP_011517877.1 16 2539
          XM_011519576.2 XP_011517878.1 16 2510
          XM_011519577.2 XP_011517879.1 15 2687
          XM_011519578.2 XP_011517880.1 15 2688
          XM_011519579.2 XP_011517881.1 15 2408
          XM_011519581.2 XP_011517883.1 17 2855
          XM_011519583.2 XP_011517885.1 17 2855
          XM_017016430.1 XP_016871919.1 17 2846
          GenBank mRNA AB073671.1 - 15 2354
          AF196185.1 - 17 2812
          AF196186.1 - 17 2812
          AF454057.1 - 15 2232
          AF454058.1 - 15 2707
          AF454059.1 - 12 1819
          AF467002.1 - 17 2534
          AF467003.1 - 17 2525
          AF467004.1 - 17 2534
          AF467005.1 - 15 2354
          AK024668.1 - 4 507
          AK025892.1 - 8 1302
          BC071566.1 - 16 2763 30344732

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031235, XM_006255828, XM_006255830, XM_006255835, XM_006255831, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001013581, NM_033620, AK137690, AY856082, BC145508, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          protein targeting to membrane
          cell cycle
          establishment or maintenance of cell polarity
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          axonogenesis
          asymmetric cell division
          negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          myelination in peripheral nervous system
          positive regulation of myelination
          regulation of cellular localization
          bicellular tight junction assembly
          establishment of epithelial cell polarity
          protein binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding
          phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
          protein phosphatase binding
          phosphatidylinositol-3-phosphate binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0