Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RNF146 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RNF146
          Gene Name:
          ring finger protein 146
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 127266340 - 127289893 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.267120
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s37822

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RNF146
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001242844.1 NP_001229773.1 5 870
          NM_001242845.1 NP_001229774.1 5 719
          NM_001242846.1 NP_001229775.1 5 632
          NM_001242847.1 NP_001229776.1 4 761
          NM_001242848.1 NP_001229777.1 4 491
          NM_001242849.1 NP_001229778.1 3 633
          NM_001242850.1 NP_001229779.1 3 363
          NM_001242851.1 NP_001229780.1 3 303
          NM_001242852.1 NP_001229781.1 5 850
          NM_030963.3 NP_112225.2 5 600
          XM_006715571.3 XP_006715634.1 5 1300
          XM_011536161.2 XP_011534463.1 6 1187
          XM_011536162.2 XP_011534464.1 6 1239
          XM_011536163.2 XP_011534465.1 6 1219
          XM_011536164.2 XP_011534466.1 5 1078
          XM_017011336.1 XP_016866825.1 3 980
          XM_017011337.1 XP_016866826.1 5 4221
          XM_017011338.1 XP_016866827.1 7 1328
          XM_017011339.1 XP_016866828.1 6 1357
          XM_017011340.1 XP_016866829.1 6 1409
          XM_017011341.1 XP_016866830.1 4 1108
          XM_017011342.1 XP_016866831.1 5 1249
          XM_017011343.1 XP_016866832.1 6 1358
          GenBank mRNA AJ315122.1 - 1 165
          AJ420549.1 - 2 235
          AK027436.1 - 2 304
          AK027558.1 - 3 352
          AK027776.1 - 1 175
          AL136829.1 - 5 563
          BC008235.1 - 2 252 3868592
          BI771613.1 - 2 302
          CN388414.1 - 3 443
          CR533514.1 - 1 164
          DA145911.1 - 4 478

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Wnt signaling pathway
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protein autoubiquitination
          protein K48-linked ubiquitination
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          zinc ion binding
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase activity
          poly-ADP-D-ribose binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0