Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NOTCH1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
NOTCH1
Gene Name:
notch 1
Gene Aliases:
AOS5, AOVD1, TAN1, hN1
Chromosome Location:
Chr.9: 136494433 - 136545786 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.495473
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s453558
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: NOTCH1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_017617.4
NP_060087.3
14
2264
XM_011518717.2
XP_011517019.2
11
1556
GenBank mRNA
AB209873.1
-
6
801
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
cell adhesion molecule
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
in utero embryonic development
cell fate specification
epithelial to mesenchymal transition
liver development
heart looping
sprouting angiogenesis
positive regulation of neuroblast proliferation
inflammatory response to antigenic stimulus
endocardium development
endocardium morphogenesis
atrioventricular node development
coronary vein morphogenesis
aortic valve morphogenesis
atrioventricular valve morphogenesis
pulmonary valve morphogenesis
mitral valve formation
epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation
endocardial cushion morphogenesis
cardiac chamber formation
cardiac ventricle morphogenesis
cardiac atrium morphogenesis
cardiac right atrium morphogenesis
cardiac left ventricle morphogenesis
cardiac right ventricle formation
ventricular trabecula myocardium morphogenesis
growth involved in heart morphogenesis
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in myocardial precursor cell differentiation
Notch signaling pathway involved in regulation of secondary heart field cardioblast proliferation
cell migration involved in endocardial cushion formation
pericardium morphogenesis
regulation of transcription, DNA-templated
transcription initiation from RNA polymerase II promoter
immune response
humoral immune response
Notch signaling pathway
positive regulation of transcription of Notch receptor target
spermatogenesis
determination of left/right symmetry
compartment pattern specification
axonogenesis
foregut morphogenesis
endoderm development
heart development
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
auditory receptor cell fate commitment
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
negative regulation of cell-substrate adhesion
negative regulation of myotube differentiation
mesenchymal cell development
regulation of somitogenesis
cell differentiation in spinal cord
neural tube development
keratinocyte differentiation
negative regulation of ossification
lung development
positive regulation of cell migration
positive regulation of BMP signaling pathway
negative regulation of BMP signaling pathway
forebrain development
hair follicle morphogenesis
organ regeneration
response to corticosteroid
response to muramyl dipeptide
response to lipopolysaccharide
embryonic hindlimb morphogenesis
tube formation
skeletal muscle cell differentiation
cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus
tissue regeneration
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of catalytic activity
positive regulation of viral genome replication
positive regulation of endothelial cell differentiation
negative regulation of auditory receptor cell differentiation
positive regulation of keratinocyte differentiation
negative regulation of myoblast differentiation
negative regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of Notch signaling pathway
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of calcium ion-dependent exocytosis
positive regulation of JAK-STAT cascade
negative regulation of photoreceptor cell differentiation
somatic stem cell division
astrocyte differentiation
oligodendrocyte differentiation
positive regulation of astrocyte differentiation
negative regulation of oligodendrocyte differentiation
branching morphogenesis of an epithelial tube
positive regulation of viral transcription
positive regulation of epithelial cell proliferation
negative regulation of neurogenesis
cardiac muscle tissue morphogenesis
cardiac muscle cell proliferation
positive regulation of cardiac muscle cell proliferation
negative regulation of glial cell proliferation
cilium morphogenesis
cardiac epithelial to mesenchymal transition
cardiac septum morphogenesis
ventricular septum morphogenesis
secretory columnal luminar epithelial cell differentiation involved in prostate glandular acinus development
prostate gland epithelium morphogenesis
regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development
arterial endothelial cell differentiation
venous endothelial cell differentiation
cardiac vascular smooth muscle cell development
endocardial cell differentiation
vasculogenesis involved in coronary vascular morphogenesis
coronary artery morphogenesis
Notch signaling involved in heart development
heart trabecula morphogenesis
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia
left/right axis specification
cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus
distal tubule development
collecting duct development
glomerular mesangial cell development
interleukin-4 secretion
negative regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
neuronal stem cell population maintenance
regulation of extracellular matrix assembly
apoptotic process involved in embryonic digit morphogenesis
negative regulation of stem cell differentiation
negative regulation of anoikis
negative regulation of pro-B cell differentiation
negative regulation of endothelial cell chemotaxis
core promoter binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
enzyme inhibitor activity
receptor activity
Notch binding
calcium ion binding
protein binding
enzyme binding
chromatin DNA binding
sequence-specific DNA binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0