Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CCDC7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CCDC7
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 7
          Gene Aliases:
          BIOT2, BioT2-A, BioT2-B, BioT2-C, C10orf68
          Chromosome Location:
          Chr.10: 32446082 - 32882864 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.585464
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s47937

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CCDC7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001026383.2 NP_001021554.1 7 1001
          NM_001321115.1 NP_001308044.1 7 1235
          NM_145023.5 NP_659460.3 7 1235
          NR_109826.1 7 1001
          XM_006717505.1 XP_006717568.1 7 943
          XM_006717506.1 XP_006717569.1 7 943
          XM_011519663.1 XP_011517965.1 7 943
          XM_011519664.1 XP_011517966.1 7 943
          XM_011519666.1 XP_011517968.1 7 943
          XM_011519667.1 XP_011517969.1 7 943
          XM_011519668.1 XP_011517970.1 7 943
          XM_011519669.1 XP_011517971.1 7 943
          XM_011519670.1 XP_011517972.1 7 943
          XM_011519671.1 XP_011517973.1 7 943
          XM_011519672.1 XP_011517974.1 7 943
          XM_011519673.1 XP_011517975.1 7 943
          XM_011519674.1 XP_011517976.1 7 943
          XM_011519675.1 XP_011517977.1 7 943
          XM_011519676.1 XP_011517978.1 7 943
          XM_011519677.1 XP_011517979.1 7 943
          XM_011519678.1 XP_011517980.1 7 943
          XM_011519679.1 XP_011517981.1 7 943
          XM_011519680.2 XP_011517982.1 2 78
          XM_011519684.2 XP_011517986.1 7 943
          XM_011519685.1 XP_011517987.1 1 81
          XM_011519686.2 XP_011517988.1 7 943
          XM_011519688.2 XP_011517990.1 7 943
          XM_017016638.1 XP_016872127.1 7 943
          XM_017016639.1 XP_016872128.1 7 943
          XM_017016640.1 XP_016872129.1 7 943
          XM_017016641.1 XP_016872130.1 2 372
          XM_017016642.1 XP_016872131.1 2 445
          XM_017016644.1 XP_016872133.1 7 943
          XM_017016647.1 XP_016872136.1 7 943
          XM_017016650.1 XP_016872139.1 7 943
          XM_017016651.1 XP_016872140.1 7 943
          GenBank mRNA AK057324.1 - 7 943
          AK058148.1 - 5 347
          BC022020.2 - 7 1141 4825109
          BC042672.1 - 7 926 5166976

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-d655g:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0