Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TTN SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TTN
          Gene Name:
          titin
          Gene Aliases:
          CMD1G, CMH9, CMPD4, EOMFC, HMERF, LGMD2J, MYLK5, TMD
          Chromosome Location:
          Chr.2: 178525989 - 178807423 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.134602
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s501400

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TTN
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256850.1 NP_001243779.1 28 5482
          NM_001267550.2 NP_001254479.2 28 5482
          NM_003319.4 NP_003310.4 27 5344
          NM_133378.4 NP_596869.4 28 5482
          NM_133379.4 NP_596870.2 28 5482
          NM_133432.3 NP_597676.3 27 5344
          NM_133437.4 NP_597681.4 27 5344
          XM_017004819.1 XP_016860308.1 28 5485
          XM_017004820.1 XP_016860309.1 28 5485
          XM_017004821.1 XP_016860310.1 28 5482
          XM_017004822.1 XP_016860311.1 28 5485
          XM_017004823.1 XP_016860312.1 28 5485
          GenBank mRNA X90568.1 - 27 5251

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          platelet degranulation
          cardiac muscle hypertrophy
          muscle contraction
          striated muscle contraction
          mitotic chromosome condensation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          muscle filament sliding
          skeletal muscle thin filament assembly
          skeletal muscle myosin thick filament assembly
          detection of muscle stretch
          sarcomere organization
          regulation of protein kinase activity
          cardiac muscle fiber development
          sarcomerogenesis
          regulation of catalytic activity
          response to calcium ion
          cardiac myofibril assembly
          cardiac muscle tissue morphogenesis
          cardiac muscle contraction
          protease binding
          protein serine/threonine kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          calcium ion binding
          protein binding
          calmodulin binding
          ATP binding
          structural constituent of muscle
          enzyme binding
          protein kinase binding
          telethonin binding
          identical protein binding
          actinin binding
          protein self-association
          actin filament binding
          muscle alpha-actinin binding
          structural molecule activity conferring elasticity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-x88k6:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0