Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDGFB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdgfb
          Gene Name:
          platelet derived growth factor, B polypeptide
          Gene Aliases:
          PDGF-B, Sis
          Chromosome Location:
          Chr.15: 79995865 - 80014808 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.144089
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s71413

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Pdgfb
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_011057.3 NP_035187.2 2 959
          GenBank mRNA AF162784.1 - 2 149
          AK087840.1 - 2 1134
          BC023427.1 - 1 83
          BC053430.1 - 2 959 6330609
          BC064056.1 - 2 626 1380782

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031524, CB580369, Z14117.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          embryonic placenta development
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          monocyte chemotaxis
          positive regulation of glomerular filtration
          protein phosphorylation
          substrate-dependent cell migration
          multicellular organism development
          synapse assembly
          heart development
          positive regulation of cell proliferation
          response to wounding
          negative regulation of phosphatidylinositol biosynthetic process
          negative regulation of platelet activation
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          neuron remodeling
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          glial cell development
          cell projection assembly
          actin cytoskeleton organization
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of cell migration
          positive regulation of protein autophosphorylation
          negative regulation of protein binding
          activation of protein kinase activity
          activation of protein kinase B activity
          positive regulation of metanephric mesenchymal cell migration by platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          paracrine signaling
          positive regulation of endothelial cell chemotaxis by VEGF-activated vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          eye photoreceptor cell development
          positive regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of MAPK cascade
          positive regulation of blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of DNA replication
          positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of mitotic nuclear division
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasoconstriction
          negative regulation of vasodilation
          positive regulation of mitotic cell cycle, embryonic
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of fibroblast proliferation
          blood vessel morphogenesis
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive chemotaxis
          positive regulation of chemotaxis
          positive regulation of cell division
          retina development in camera-type eye
          cell chemotaxis
          branching involved in salivary gland morphogenesis
          epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis
          cardiac vascular smooth muscle cell differentiation
          positive regulation of protein tyrosine kinase activity
          retina vasculature development in camera-type eye
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to mycophenolic acid
          positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation
          metanephric glomerular mesangial cell development
          metanephric glomerular mesangial cell proliferation involved in metanephros development
          reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of calcium ion import
          positive regulation of hyaluronan biosynthetic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          positive regulation of metanephric mesenchymal cell migration
          receptor binding
          platelet-derived growth factor receptor binding
          collagen binding
          growth factor activity
          superoxide-generating NADPH oxidase activator activity
          chemoattractant activity
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity
          platelet-derived growth factor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0