Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other STAT3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          STAT3
          Gene Name:
          signal transducer and activator of transcription 3
          Gene Aliases:
          ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42313324 - 42388505 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463059
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s743
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 7,898.00
          Your Price
          Online offer:
          7898.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: STAT3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003150.3 NP_003141.2 15 1572
          NM_139276.2 NP_644805.1 15 1594
          NM_213662.1 NP_998827.1 15 1486
          XM_005257616.3 XP_005257673.2 15 1585
          XM_005257617.3 XP_005257674.2 15 1580
          XM_011525145.2 XP_011523447.1 15 1585
          XM_011525146.2 XP_011523448.1 15 1585
          XM_017024972.1 XP_016880461.1 15 1580
          XM_017024973.1 XP_016880462.1 15 1585
          XM_017024974.1 XP_016880463.1 15 1580
          XM_017024975.1 XP_016880464.1 15 1573
          XM_017024976.1 XP_016880465.1 15 1573
          GenBank mRNA AB451232.1 - 14 1354
          AJ012463.1 - 14 1354
          AK291933.1 - 15 1667
          AK297994.1 - 14 1379
          AK301200.1 - 15 1502
          AK316139.1 - 15 1524
          BC000627.2 - 15 1491 3347434
          BC014482.1 - 15 1486 4909141

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_213659, NM_213660, NM_011486, BC019168, AK153005, and others.

          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00374280_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          temperature homeostasis
          eye photoreceptor cell differentiation
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein import into nucleus
          movement of cell or subcellular component
          acute-phase response
          signal transduction
          JAK-STAT cascade
          nervous system development
          aging
          cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process
          viral process
          phosphorylation
          cytokine-mediated signaling pathway
          sexual reproduction
          intracellular receptor signaling pathway
          response to estradiol
          cellular response to hormone stimulus
          leptin-mediated signaling pathway
          somatic stem cell population maintenance
          miRNA mediated inhibition of translation
          regulation of multicellular organism growth
          response to drug
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          glucose homeostasis
          eating behavior
          negative regulation of apoptotic process
          cellular response to leptin stimulus
          response to leptin
          response to ethanol
          positive regulation of Notch signaling pathway
          negative regulation of glycolytic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          astrocyte differentiation
          regulation of cell cycle
          radial glial cell differentiation
          regulation of feeding behavior
          growth hormone receptor signaling pathway
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          interleukin-6-mediated signaling pathway
          cellular response to organic cyclic compound
          energy homeostasis
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation
          positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of metalloendopeptidase activity
          positive regulation of gene silencing by miRNA
          positive regulation of ATP biosynthetic process
          negative regulation of neuron migration
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II repressing transcription factor binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          signal transducer activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          chromatin DNA binding
          CCR5 chemokine receptor binding
          glucocorticoid receptor binding
          identical protein binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0