Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATXN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATXN3 ATXN8
          Gene Name:
          ataxin 3
          ataxin 8
          Gene Aliases:
          AT3, ATX3, JOS, MJD, MJD1, SCA3
          ATXN3
          Chromosome Location:
          Chr.14: 92058552 - 92106621 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          -
          UniGene ID:
          Hs.532632
          Hs.532632
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID s8794

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATXN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001127696.1 NP_001121168.1 6 590
          NM_001127697.2 NP_001121169.2 5 482
          NM_001164779.1 NP_001158251.1 3 272
          NM_001164780.1 NP_001158252.1 4 339
          NM_001164781.1 NP_001158253.1 5 425
          NM_004993.5 NP_004984.2 7 635
          NM_030660.4 NP_109376.1 6 470
          NR_028453.1 6 549
          NR_028454.1 5 384
          NR_028455.1 6 549
          NR_028456.1 5 384
          NR_028457.1 7 640
          NR_028458.1 6 526
          NR_028459.1 7 635
          NR_028461.1 6 547
          NR_028462.1 6 526
          NR_028463.1 2 184
          NR_028464.1 5 482
          NR_028465.1 5 504
          NR_028466.1 2 184
          NR_028467.1 6 550
          NR_028468.1 6 549
          NR_028469.1 5 384
          GenBank mRNA AB050194.1 - 6 459
          AK225884.1 - 7 574
          AK307720.1 - 4 300
          AK314919.1 - 7 587
          BC022245.1 - 6 518
          BC033711.1 - 7 578 4393766
          BC095402.1 - 7 595 30347215
          BU190081.1 - 6 569
          BU663113.1 - 4 389
          GQ176433.1 - 7 588
          GQ176434.1 - 7 587
          GQ176435.1 - 7 588
          GQ176436.1 - 5 435
          GQ176437.1 - 5 435
          GQ176438.1 - 6 502
          GQ176440.1 - 6 423
          GQ176441.1 - 6 502
          GQ176442.1 - 5 337
          GQ176443.1 - 6 502
          GQ176445.1 - 5 337
          GQ176446.1 - 5 334
          GQ176448.1 - 7 588
          GQ176451.1 - 5 337
          GQ176452.1 - 6 588
          GQ176453.1 - 6 478
          GQ176454.1 - 7 588
          GQ176455.1 - 6 423
          GQ176457.1 - 5 435
          GQ176458.1 - 6 502
          GQ176459.1 - 3 225
          GQ176462.1 - 7 588
          GQ176463.1 - 6 502
          GQ176464.1 - 6 502
          GQ176465.1 - 2 137
          GQ176466.1 - 5 337
          GQ176467.1 - 6 423
          GQ176469.1 - 5 435
          GQ176470.1 - 5 457
          GQ176474.1 - 5 435
          GQ176475.1 - 5 337
          GQ176476.1 - 7 588
          GQ176477.1 - 6 502
          GQ176479.1 - 6 502
          GQ176480.1 - 6 502
          GQ176481.1 - 6 502
          GQ176483.1 - 6 502
          GQ176484.1 - 6 502
          GQ176485.1 - 5 434
          GQ176486.1 - 6 543
          GQ176487.1 - 5 435
          GQ176488.1 - 7 588
          GQ176489.1 - 6 543
          GQ176490.1 - 5 469
          GQ176492.1 - 6 502
          GQ176493.1 - 5 434
          GQ176495.1 - 5 435
          GQ176496.1 - 5 337
          GQ176497.1 - 6 502
          GQ176501.1 - 6 479
          GQ176502.1 - 6 502
          GQ176503.1 - 5 336
          GQ176504.1 - 7 588
          GQ176505.1 - 5 337
          GQ176506.1 - 5 337
          GQ176507.1 - 6 501
          GQ176508.1 - 7 588
          GQ176510.1 - 7 588
          GQ176511.1 - 5 435
          GQ176512.1 - 7 585
          GQ176513.1 - 6 502
          GQ176514.1 - 4 292
          GQ176515.1 - 5 336
          GQ176516.1 - 7 588
          GQ176517.1 - 2 137
          GQ176518.1 - 2 137
          GQ176520.1 - 4 292
          GQ176521.1 - 5 337
          GQ176522.1 - 5 337
          GQ176523.1 - 7 588
          GQ176524.1 - 6 502
          GQ176525.1 - 5 337
          GQ176526.1 - 5 378
          GQ176527.1 - 6 502
          GQ176528.1 - 6 502
          GQ176529.1 - 6 499
          GQ176530.1 - 6 502
          GQ176531.1 - 7 588
          GQ176532.1 - 6 588
          GQ176533.1 - 7 588
          GQ176534.1 - 6 499
          GQ176535.1 - 337
          GQ176536.1 - 6 423
          GQ176537.1 - 6 502
          GQ176538.1 - 7 588
          GQ176539.1 - 6 423
          GQ176540.1 - 6 476
          GQ176542.1 - 3 225
          GQ176543.1 - 5 337
          GQ176544.1 - 5 337
          GQ176545.1 - 3 225
          GQ176547.1 - 5 337
          GQ176548.1 - 7 588
          GQ176549.1 - 5 337
          GQ176550.1 - 7 588
          GQ176551.1 - 7 586
          GQ176552.1 - 7 587
          GQ176553.1 - 6 502
          GQ176554.1 - 5 337
          GQ176556.1 - 5 337
          GQ176558.1 - 6 502
          GQ176559.1 - 5 337
          GQ176560.1 - 7 588
          GQ176563.1 - 7 588
          GQ176565.1 - 7 588
          GQ176566.1 - 6 423
          GQ176567.1 - 7 588
          GQ176568.1 - 7 588
          GQ176569.1 - 6 499
          GQ176570.1 - 7 588
          GQ176571.1 - 5 337
          GQ176572.1 - 6 502
          GQ176573.1 - 6 423
          GQ176576.1 - 6 500
          GQ176577.1 - 7 588
          GQ176578.1 - 7 588
          GQ176579.1 - 6 479
          GQ176580.1 - 7 588
          GQ176585.1 - 5 336
          GQ176586.1 - 6 502
          GQ176587.1 - 5 337
          GQ176589.1 - 7 588
          GQ176591.1 - 5 337
          GQ176592.1 - 6 422
          GQ176593.1 - 8 674
          GQ176594.1 - 7 588
          GQ176595.1 - 6 502
          GQ176596.1 - 6 502
          GQ176597.1 - 7 588
          GQ176598.1 - 5 337
          GQ176599.1 - 7 588
          GQ176600.1 - 6 502
          GQ176601.1 - 5 337
          GQ176602.1 - 7 606
          GQ176603.1 - 5 337
          GQ176604.1 - 5 337
          GQ176605.1 - 6 502
          GQ176607.1 - 6 502
          GQ176609.1 - 588
          GQ176610.1 - 6 502
          GQ176611.1 - 6 502
          GQ176612.1 - 7 588
          GQ176613.1 - 2 114
          GQ176614.1 - 4 292
          GQ176615.1 - 588
          GQ176616.1 - 7 588
          GQ176617.1 - 6 502
          GQ176618.1 - 414
          GQ176619.1 - 7 588
          GQ176620.1 - 6 502
          GQ176621.1 - 7 588
          GQ176622.1 - 7 588
          GQ176623.1 - 5 337
          GQ176624.1 - 6 521
          GQ176625.1 - 225
          GQ176626.1 - 5 337
          GQ176627.1 - 3 225
          GQ176628.1 - 588
          GQ176629.1 - 502
          GQ176630.1 - 6 502
          GQ176631.1 - 5 435
          GQ176632.1 - 7 588
          GQ176633.1 - 3 225
          GQ176635.1 - 337
          GQ176636.1 - 4 409
          GQ176637.1 - 5 337
          GQ176638.1 - 5 337
          GQ176639.1 - 5 435
          GQ176641.1 - 308
          GQ176642.1 - 7 588
          GQ176643.1 - 337
          GQ176644.1 - 7 583
          GQ176645.1 - 7 588
          GQ176646.1 - 7 588
          GQ176647.1 - 337
          GQ176648.1 - 6 502
          GQ176649.1 - 6 502
          GQ176650.1 - 2 137
          GQ176654.1 - 6 502
          GQ176655.1 - 5 432
          GQ176656.1 - 5 430
          GQ176657.1 - 5 337
          GQ176658.1 - 7 588
          GQ176659.1 - 502
          GQ176660.1 - 6 502
          GQ176661.1 - 4 292
          GQ176662.1 - 6 502
          GQ176663.1 - 5 435
          GQ176664.1 - 6 502
          GQ176665.1 - 6 423
          GQ176666.1 - 4 292
          GQ176668.1 - 7 585
          GQ176669.1 - 502
          GQ176670.1 - 4 390
          GQ176671.1 - 588
          GQ176673.1 - 7 588
          GQ176674.1 - 7 588
          GQ176675.1 - 6 423
          GQ176676.1 - 5 337
          GQ176677.1 - 7 588
          GQ176678.1 - 6 502
          GQ176679.1 - 6 423
          GQ176680.1 - 7 588
          GQ176681.1 - 4 347
          GQ176682.1 - 6 502
          GQ176684.1 - 7 588
          GQ176685.1 - 7 587
          GQ176686.1 - 588
          GQ176687.1 - 7 588
          GQ176688.1 - 5 435
          GQ176689.1 - 4 292
          GQ176690.1 - 6 502
          GQ176691.1 - 5 337
          GQ176692.1 - 7 588
          GQ176693.1 - 588
          GQ176694.1 - 6 423
          GQ176695.1 - 5 435
          GQ176696.1 - 6 502
          GQ176697.1 - 7 588
          GQ176698.1 - 588
          GQ176699.1 - 588
          GQ176700.1 - 6 423
          GQ176701.1 - 7 588
          GQ176703.1 - 7 588
          GQ176704.1 - 7 588
          GQ176705.1 - 3 225
          GQ176707.1 - 334
          GQ176708.1 - 8 674
          GQ176709.1 - 499
          GQ176710.1 - 3 225
          GQ176712.1 - 6 543
          GQ176713.1 - 337
          GQ176714.1 - 7 588
          GQ176715.1 - 7 510
          GQ176716.1 - 5 337
          GQ176717.1 - 502
          GQ176719.1 - 588
          GQ176720.1 - 5 337
          GQ176721.1 - 7 588
          GQ176722.1 - 6 502
          GQ176723.1 - 4 292
          GQ176724.1 - 5 435
          GQ176725.1 - 7 588
          GQ176726.1 - 5 337
          GQ176727.1 - 3 225
          GQ176728.1 - 7 588
          GQ176729.1 - 5 337
          GQ176731.1 - 5 337
          GQ176734.1 - 435
          GQ176735.1 - 7 588
          GQ176736.1 - 337
          GQ176737.1 - 7 588
          GQ176738.1 - 6 502
          GQ176739.1 - 502
          GQ176740.1 - 5 337
          GQ176742.1 - 270
          GQ176743.1 - 5 337
          GQ176744.1 - 6 543
          GQ176745.1 - 588
          GQ176746.1 - 7 588
          GQ176747.1 - 588
          GQ176748.1 - 5 337
          GQ176749.1 - 7 588
          GQ176750.1 - 6 423
          GQ176752.1 - 675
          GQ176753.1 - 4 292
          GQ176754.1 - 6 423
          GQ176756.1 - 7 588
          GQ176757.1 - 5 435
          GQ176758.1 - 5 337
          GQ176759.1 - 7 588
          GQ176760.1 - 6 502
          GQ176761.1 - 4 270
          GQ176762.1 - 588
          GQ176763.1 - 7 588
          GQ176764.1 - 337
          GQ176765.1 - 5 337
          GQ176766.1 - 7 588
          GQ176767.1 - 6 502
          GQ176768.1 - 5 337
          GQ176769.1 - 4 390
          GQ176770.1 - 5 337
          GQ176771.1 - 7 588
          GQ176772.1 - 5 435
          GQ176773.1 - 5 435
          GQ176774.1 - 5 337
          GQ176776.1 - 588
          GQ176778.1 - 4 292
          GQ176779.1 - 5 435
          GQ176780.1 - 5 337
          GQ176782.1 - 5 435
          GQ176783.1 - 337
          GQ176785.1 - 4 270
          GQ176786.1 - 5 435
          GQ176787.1 - 7 588
          GQ176789.1 - 5 435
          GQ176790.1 - 5 434
          GQ176791.1 - 7 588
          GQ176792.1 - 5 432
          GQ176793.1 - 5 435
          GQ176794.1 - 292
          GQ176795.1 - 5 337
          GQ176797.1 - 6 502
          GQ176798.1 - 502
          GQ176799.1 - 270
          GQ176800.1 - 588
          GQ176802.1 - 435
          GQ176803.1 - 502
          GQ176804.1 - 225
          GQ176805.1 - 7 564
          GQ176807.1 - 6 502
          GQ176808.1 - 588
          GQ176809.1 - 4 390
          GQ176810.1 - 6 500
          GQ176811.1 - 7 589
          GQ176812.1 - 5 435
          GQ176813.1 - 6 423
          GQ176816.1 - 502
          GQ176817.1 - 3 224
          GQ176819.1 - 6 502
          GQ176820.1 - 7 588
          GQ176821.1 - 5 336
          GQ176822.1 - 6 423
          GQ176823.1 - 6 479
          GQ176824.1 - 7 588
          GQ176826.1 - 7 565
          GQ176827.1 - 7 588
          GQ176828.1 - 5 337
          GQ176829.1 - 7 588
          GQ176830.1 - 559
          GQ176831.1 - 588
          GQ176832.1 - 5 337
          GQ176833.1 - 6 502
          GQ176834.1 - 501
          GQ176835.1 - 6 422
          GQ176836.1 - 6 423
          GQ176837.1 - 7 588
          GQ176838.1 - 7 588
          GQ176839.1 - 337
          GQ176840.1 - 5 337
          GQ176841.1 - 7 588
          GQ176842.1 - 502
          GQ176843.1 - 5 336
          GQ176844.1 - 5 350
          GQ176845.1 - 6 501
          GQ176846.1 - 7 588
          GQ176847.1 - 5 334
          S75313.1 - 7 601
          U64820.1 - 7 623
          U64821.1 - 7 586
          U64822.1 - 6 563
          Gene Symbol: ATXN8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA GQ176777.1 - 270

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_021702, XM_006240490, XM_006240485, XM_006240493, XM_006240486, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_029705, NM_001167914, AK030842, AK008675, BC087880, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          nucleotide-excision repair
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          misfolded or incompletely synthesized protein catabolic process
          chemical synaptic transmission
          nervous system development
          regulation of cell-substrate adhesion
          protein deubiquitination
          actin cytoskeleton organization
          cellular response to heat
          monoubiquitinated protein deubiquitination
          exploration behavior
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          intermediate filament cytoskeleton organization
          protein K63-linked deubiquitination
          histone H3 deacetylation
          protein K48-linked deubiquitination
          cellular response to misfolded protein
          positive regulation of ERAD pathway
          protein localization to cytosolic proteasome complex involved in ERAD pathway
          RNA polymerase II regulatory region DNA binding
          histone deacetylase activity
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
          protein binding
          omega peptidase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          ATPase binding
          Lys63-specific deubiquitinase activity
          Lys48-specific deubiquitinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0