Search
PCRサーマルサイクラー |
弊社のエンジニアは1987年以来、高品質なサーマルサイクラーを設計および製造しています。当時より、Applied Biosystemsサーマルサイクラーはその信頼性、正確性およびインターフェースの使いやすさで定評があります。弊社は革新し続けており、Applied Biosystems VeriFlex温度制御テクノロジーや安全なリモートアクセスなど独自の利点があります。Applied Biosystemsサーマルサイクラーは、あらゆる課題、用途、予算において、正確で一貫した結果を実現します。
| ProFlex PCRシステム | NEWVeritiProサーマルサイクラー | SimpliAmpサーマルサイクラー | MiniAmpサーマルサイクラー | Automated Thermal Cycler(ATC) | |
![]() デモの依頼 | ![]() デモの依頼 | ![]() デモの依頼 | ![]() デモの依頼 | ![]() デモの依頼 | |
| ブロックタイプ | 3☓32-ウェル 0.2 mL 96-ウェル 0.2 mL 2 ☓96-ウェル 0.2 mL 2 ☓フラットブロック 2 ☓384-ウェル 0.02 mL | 96-ウェル 0.2 mL | 96-ウェル 0.2 mL | 96-ウェル 0.2 mL | 96-ウェル 0.2 mL 384-ウェル 0.02 mL |
| 温度の最適化 | 96-ウェルシステム上の6ゾーンVeriFlexブロック 32-ウェルシステム上の2ゾーンVeriFlexブロック | 96-ウェルシステム上の6ゾーンVeriFlexブロック | 96-ウェルシステム上の3ゾーンVeriFlexブロック | MiniAmp Plusサーマルサイクラー上の3ゾーンVeriFlexブロック | なし |
| ユーザーインターフェース | 8.4インチタッチスクリーン | 8.0インチタッチスクリーン | 8.4インチタッチスクリーン | 5.0インチタッチスクリーン | ロボットプラットフォームまたはデスクトップソフトウェアを使用 |
| 最大サンプル スループット | 480,000反応 | 96 反応 | 96 反応 | 96 反応 | 384反応 |
| ブロックの最高ランプ速度* | 6.0℃/sec | 6.0℃/sec | 4.0℃/sec | 3.5℃/sec | 3.5℃/sec |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
* ランプ速度の計算方法については、ここをクリックしてください
Applied Biosystems機器ののプラスチック製品適合性チャート(英語)
PCRおよびcDNA合成サポートセンター
ヒントとトラブルシューティングのヘルプ
分子生物学教室、PCR教育
経験を問わない、分子生物学研究者のための技術コンテンツ
サーマルサイクラーソフトウェアおよびファームウェアファイル
お使いの機器の最新アップデートをダウンロードできます
プライベートラベルサーマルサイクラーにご関心がありますか?
お問い合せ
弊社はすべてのApplied Biosystemsサーマルサイクラー向けに幅広いサービスオプションを提供しています。
保証期間の終了後も安心して機器をご使用いただくため、機器使用状況とご予算に合わせた各種保守契約プランをご用意しております。
当社では温度検証サービスや、機器クオリフィケーションサービスなどのコンプライアンスサービスも提供しています。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.