弊社のエンジニアは、1987 年以来、高品質なサーマルサイクラーの設計および製造を行っています。当時より、Applied Biosystems サーマルサイクラーは、その信頼性、正確性およびインターフェースの使いやすさで定評があります。弊社は、あらゆる課題、アプリケーションおよび予算に対応したサーマルサイクラーを提供しています。
どのサーマルサイクラーがあなたのニーズに合っていますか?
  最もフレキシブルで最高のスループット
上品なデザイン、賢い選択
頑健なサーマルサイクリングと診断アプリケーション より高性能な、ルーチン PCR ロボット統合を容易にするためのデザイン
  ProFlex PCR システム
クラウド対応
SimpliAmp サーマルサイクラー
クラウド対応
Veriti サーマルサイクラー** MiniAmp サーマルサイクラー
クラウド対応
Automated Thermal Cycler (ATC)
  資料請求・デモ依頼
Block formats
  • 独立制御の 3 x 32 ウェル 0.2 mL
  • 96 ウェル 0.2 mL
  • 2 x 96 ウェル 0.2 mL
  • 2 x デジタルアプリケーション用フラットブロック
  • 2 x 384 ウェル 0.02 mL
  • 96 ウェル0.2 mL
  • 96 ウェル 0.2 mL
  • 高速96 ウェル 0.1 mL
  • 384 ウェル 0.02 mL
  • 60 ウェル 0.5 mL
  • 96 ウェル 0.2 mL
  • 96 ウェル, 0.2 mL ブロック、フルまたはセミスカートプレートと互換性あり
  • 384 ウェル, 0.02 mL ブロック
温度の最適化
  • 96 ウェルシステム上の 6 ゾーン VeriFlex ブロック
  • 32 ウェルシステム上の 2 ゾーン VeriFlex ブロック
  • 96 ウェルシステム上の 3 ゾーン VeriFlex ブロック
  • 96 ウェルシステム上の 6 ゾーン VeriFlex ブロック
  • MiniAmp Plus サーマルサイクラー上の 3 ゾーン VeriFlex ブロック
なし
ユーザーインターフェース 8.4 インチタッチスクリーン 8.4 インチタッチスクリーン 6.5 インチタッチスクリーン 5.0 インチタッチスクリーン ロボットによる自動化。デスクトップソフトウェアを用いてスタンドアロンの作動が可能
サンプル
スループット
最大 480,000 回の反応 最大 96 回の反応 最大 384 回の反応 最大 96 回の反応 最大 384 回の反応
ブロックのランプ速度*** 6.0 °C/sec 4.0 °C/sec 5.0 °C/sec 3.5 °C/sec 3.5 °C/sec
  詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
**FDA クラス1/CE-IVD ラベルデバイスとしてもご利用になれます。詳細についてはここをクリックしてください
***ランプ速度の計算方法については、ここをクリックしてください
サービス
Applied Biosystems サーマルサイクラーには、受賞歴のあるサービスオプションを提供できます。
サービスプラン
  • 迅速な交換 により、計画外の機器ダウンタイムによる中断を最小限に抑えます。
  • グローバル修理センター は、使用可能時間を最大限にし、優れた性能を達成するための費用対効果の高い方法を提供します。
ご利用可能なさらなるサービス
弊社のエンジニアに貴施設での温度適格性評価の実施を依頼してください。また、機器サービスに連絡して温度検証ツールを購入し、ご自身で適格性評価を実施することもできます。