Céñigo Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
El Céñigo es una hierba anual originaria de Europa, pero que ahora se encuentra en todo el mundo. Con una altura de entre 30 centímetros y 2 metros, el Céñigo también recibe en algunos lugares el nombre de pie de ganso por la forma de sus hojas, que se asemejan a la pata de un ganso. Cubierta por una sustancia cerosa, esta hierba tolera suelos salinos y se encuentra en lugares como hábitats abiertos y campos cultivados.1 El Céñigo, que es moderadamente alergénico, produce flores que son polinizadas por el viento de primavera a otoño.1,2
Aunque el Céñigo se encuentra en todo el mundo, es originario de Europa.1 El Céñigo es abundante en los países de Oriente Medio, donde se utilizó en el pasado en programas de repoblación y donde es un sensibilizador importante para el asma y la rinitis alérgica (fiebre del heno).4
Muchos pacientes con alergia al céñigo pueden experimentar síntomas cuando están expuestos a otros alérgenos como el polen de árboles, malezas o gramíneas, lo que dificulta la determinación de qué polen está causando los síntomas, especialmente cuando se solapan las temporadas de cada polen. Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta.5 Otros alérgenos respiratorios que pueden causar reacciones asociadas al céñigo son ciertos tipos de gramíneas, árboles y malezas (p. ej., abedul, aliso, junípero, ambrosía, artemisa, olivo, etc.).5,9
Si experimenta picor de boca o garganta después de comer frutas frescas o verduras crudas, puede sufrir el síndrome de alergia oral (SAO), a veces llamado síndrome de alergia al polen y alimentos (PFAS). Esta afección también es causada por la reacción del sistema inmunitario a proteínas o componentes similares que se encuentran en diferentes alérgenos. Es bastante común: el 25 por ciento de los niños con rinitis alérgica (es decir, fiebre del heno) también sufren SAO.6 Entre los alimentos vegetales comunes involucrados en el SAO para el céñigo se incluyen frutas frescas como el melón, el plátano y el melocotón.9
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El tratamiento de la rinitis alérgica incluye la evitación de alérgenos relevantes, el tratamiento sintomático y la inmunoterapia con alérgenos.6-8
Los síntomas de la alergia al Céñigo pueden ser similares a muchas otras alergias al polen y pueden incluir los siguientes:3,6
Si está sensibilizado al céñigo y tiene asma, el polen de la maleza puede desencadenar o empeorar los síntomas del asma, como la tos y las sibilancias.3,6
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si está sensibilizado a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El Céñigo es polinizado por el viento de primavera a otoño y es moderadamente alergénico.1,2