임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
개 비듬
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
유럽과 미국 가정의 최대 60%는 반려동물을 기르고 있으며, 고양이와 개는 가장 인기 있는 동물입니다.1 사실 미국에만 약 7,750 만 명이 개를 소유한 것으로 추정됩니다.2 불행히도 개 알레르기는 세계적으로 천식과 알레르기성 비염(일명 건초열)의 흔한 원인이며, 성인 인구의 5~10%에 영향을 미칩니다.3 이러한 사람들은 한 가지 이상의 알레르기 항원에 민감한데, 이 항원들은 개 털, 비듬 및 침에 들어 있으며 공기 중에서 쉽게 운반될 수 있습니다.4 알레르기 항원은 동물의 털과 비듬에 달라붙고 쉽게 흩어지며, 공기 중에 날려 오랫동안 부유 상태로 머물 수 있습니다.1,5 또한 알레르기 항원은 옷에 붙어서 실내 환경을 비롯한 다양한 장소로 전파될 수 있습니다.
개 비듬 및/또는 침에 알레르기가 있는 사람은 알레르기성 단백질을 흡입할 때(개와의 직간접적 접촉을 통해), 그리고 개에게 물린 상태에서 알레르기성 단백질이 전달되는 경우 증상을 경험할 수 있습니다.1 일부 견종은 알레르기 자극성이 낮다고 주장하는 사람도 있지만, 실제로 알레르기 항원이 없는 종은 존재하지 않습니다.6
개 비듬은 어디에서 발견됩니까?
개 알레르기는 동물의 털, 비듬, 침에 존재하지만 알레르기 항원들은 공중에 떠다닐 수 있어서 오랫동안 공기 중에 존재할 수 있습니다.1,5 또한, 학교, 어린이집, 가정, 대중교통 등 개가 있거나 없는 환경을 포함하여 다양한 환경에서 머무를 수 있어서 일년 내내 증상을 일으킬 수 있습니다.1 이러한 알레르기 항원은 침구, 의복 및 천을 씌운 가구와 같은 여러 표면에 달라붙어 제거하기가 어렵고 어디에서나 아주 흔히 존재할 수 있습니다. 몇 개월 동안 남아 있을 수 있습니다.1,5,8
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
개 알레르기가 있는 일부 사람들은 고양이, 기니피그, 말, 돼지, 닭, 양, 염소, 토끼 및 햄스터와 같은 다른 포유류나 동물의 비듬, 침, 소변에 노출되었을 때에도 증상을 경험할 수도 있습니다. 또한 우유, 계란, 소고기와 같은 음식을 섭취하면 증상이 유발될 수 있습니다.1 이는 교차 반응이라고 하며, 신체의 면역체계가 다른 물질에 있는 단백질이나 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다.1
증상을 유발하는 각각의 알레르기 항원에 포함된 단백질 또는 성분을 알면 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 이를 염두에 두고 귀하의 증상 기록을 기반으로 의료인은 귀하의 잠재적 위험 프로필을 밝히는 데 도움이 될 수 있는 특이 IgE 성분항원 검사라는 것을 제안할 수 있습니다. 또한 이 검사를 통해 의사는 면역치료를 통해 증상을 줄일 수 있는지 여부를 알 수 있습니다.1
특이IgE 성분항원 검사 결과가 이미 있으십니까?
성분항원 검사 결과에는 성분 이름(일련의 문자와 숫자)이 포함됩니다. 결과에 대해 의사와 상담할 수도 있지만 여기서는 참조용으로 간단히 확인할 수 있는 세부 정보를 안내해 드립니다. 아래의 목록에 성분항원 이름을 일치시키면 증상 관리 측면에서 성분의 의미를 확인할 수 있습니다.1.10
rCan f 1, rCan f 2
  • 알레르기 증상이 개로 인해 나타날 수 있음을 나타냅니다.
  • 지속성 비염이나 천식 또는 둘 다와 관련이 있습니다.
  • 개 알레르기 면역치료가 선택사항이 될 수 있습니다.
rCan f 5
  • 알레르기 증상이 개로 인해 나타날 수 있음을 나타냅니다.
  • 이것은 전립선 호르몬 단백질이기 때문에 이 단백질에 대한 알레르기 민감성이 있다면 암컷이나 중성화된 개는 키울 수 있음을 암시합니다.
rCan f 3, rCan f 6 
  • 개나 포유류 반려동물(예: 고양이, 말, 생쥐)이 교차 반응으로 인해 증상을 유발할 수 있습니다.
  • 우유와 소고기를 먹으면 교차 반응으로 인해 증상이 나타날 수 있습니다. 익힌 고기와 우유는 괜찮을 수 있습니다.
rCan f 4    
  • 증상이 개로 인해 나타날 수 있음을 나타냅니다.
검사 결과는 의사가 임상 병력을 고려하여 해석할 것입니다. 의료인이 추가 관리에 대한 최종 진단 및 결정을 내려야 합니다.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기 관리 방법
개 비듬 알레르기가 있는 경우, 의사는 다음과 같은 관리 방법을 추천할 것입니다.5,8,9,11,12
노출을 줄이는 가장 좋은 방법은 개를 집 밖에서 키우고 개가 있는 곳에 가지 않는 것입니다. 그러나, 키우고 있는 반려 동물을 포기할 수 없다면 다음과 같은 방법이 고양이 알레르기 항원 노출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 개가 침실로 들어오는 것을 막고, 문을 닫고, 침실을 자주 청소합니다. 침실에 HEPA 공기 청정기를 사용하는 것도 고려해 보십시오.
  • 바닥을 완전히 덮는 카펫은 제거하고 벽과 목조로 된 부분을 문질러 닦습니다. 집안 곳곳의 표면을 깨끗하고 정돈되게 유지합니다. 카펫을 깔지 않은 맨바닥과 벽이 가장 좋습니다.
  • 카펫이 있어야 한다면, 털이 짧은 카펫을 선택하고 자주 스팀 청소를 하십시오. 더 좋은 방법은 러그를 사용하고 뜨거운 물에 세척하는 것입니다.
  • 인증된 천식 및 알레르기 친화적 필터를 갖춘 진공 청소기를 사용하고 진공 청소 시 먼지 차단 마스크를 착용하십시오.
  • 개를 만진 후에는 눈을 만지지 말고 즉시 손을 씻으십시오. 가능하다면 옷도 갈아입습니다.
  • 인증된 천식 및 알레르기 친화적 필터와 결합된 공기 청정기를 중앙 난방 및 에어컨 시스템에 추가하면 공기 중 알레르기 항원을 제거할 수 있습니다.
  • 알레르기 항원이 저장되는 역할을 할 수 있는 베개와 물품들을 제거하십시오.
  • 반려 동물과 반려 동물 침구를 자주 씻으십시오.
전문의는 알레르기 증상 개선을 위해 다음 치료법 중 한 가지를 이용하도록 안내할 것입니다.
  • 항히스타민제는 보통 재채기, 가려움증, 콧물 등의 증상을 줄이기 위해 일반적으로 사용됩니다.
  • 비강 스테로이드는 코의 부기를 줄이고 알레르기 반응을 차단하는 데 사용됩니다.
  • 충혈 완화제를 사용하여 답답함을 완화할 수 있습니다.
  • 의사가 처방한 알레르기 항원 면역치료를 통해 개 비듬 알레르기에 대한 저항력을 개선할 수 있습니다.
알레르기 반응이 있고 쇼크의 징후가 보이는 사람과 함께 있다면 빠르게 행동하십시오. 피부가 창백하고 차갑고 축축한지, 맥박이 약한지 빠른지, 호흡곤란, 혼란, 의식 상실이 있는지 확인하십시오. 즉시 다음을 수행하십시오.
  • 현지 응급 구조대에 전화하십시오.
  • 환자가 다리를 올리고 누워 있도록 합니다.
  • 잠재적으로 심각한 전신 반응의 징후가 있는 경우 에피네프린을 즉시 투여하십시오.
  • 환자의 맥박과 호흡을 확인하고 필요한 경우 CPR 또는 기타 응급 조치를 실시하십시오
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
개 알레르기의 증상은 다음과 같습니다.7
  • 재채기
  • 콧물
  • 가렵거나 충혈되거나 눈물이 나는 눈
  • 코막힘
  • 가려운 코, 입 또는 목
  • 후비루
  • 기침
  • 귀의 압력 및 통증
  • 잠에서 자주 깸
  • 눈 아래 부풀어 오른 푸른색 피부
천식이 있는 경우 다음과 같은 증상도 나타날 수 있습니다.7
  • 호흡 곤란
  • 가슴이 답답함 또는 통증
  • 숨을 내쉴 때 쌕쌕거리는 소리나 휘파람 소리
  • 호흡곤란, 기침 또는 쌕쌕거림으로 인한 수면 장애
또한 일부 환자는 개와 직접 접촉한 후 알레르기 피부염 증상을 경험할 수도 있습니다. 이러한 증상은 다음과 같습니다:7
  • 피부의 붉은 반점 상승(발진)
  • 습진(Eczema)
  • 가려운 피부
대부분의 반려동물 알레르기 증상은 노출 후 몇 분 내에 발생하지만, 일부 알레르기 환자들의 증상은 시간이 지남에 따라 발생하며 8 ~ 12 시간 후에 가장 심각해 집니다.6
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께, 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 통해 특정 알레르기 항원에 대해 알레르기가 있는지 확인할 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
심각한 증상을 유발할 수 있습니까?
털이 있는 동물에 대한 감작은 흔하며, 알레르기 비염과 천식의 발병 위험인자입니다.1 실제로 고양이, 개, 말 알레르기 항원에 대한 IgE 수치가 높으면 중증 천식의 지표가 됩니다. 또한 동시에 세 가지 동물에 모두 민감하다면 심각한 천식 증상이 발생할 위험이 있습니다.1,9 어떤 동물에 물린 경우 아나필락시스가 발생할 수 있지만, 개에 물려 이러한 반응이 유발되는 것은 흔치 않습니다.1
  1. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. do: 10.1111/Pai.12563. PMID: 27288833. (123-130 p.) 제공: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  2. Portnoy J. World Allergy Organization [Internet]. Milwaukee, WI: World allergy Organization; 2004 Dec [2018 Mar]. 제공: https://www.worldallergy.org/education-and-programs/education/allergic-disease-resource-center/professionals/allergen-avoidance.
  3. Polovic N, Wadén K, Binnmyr J, Hamsten C, Grönneberg R, Palmberg C, Milcic-Matic N, Bergman T, Grönlund H, van Hage M. Dog saliva - an important source of dog allergens. Allergy. 2013;5:585-92. doi: 10.1111/all.12130. Epub 2013 Jan 7. PMID: 23464525, PMCID: PMC3652036. 제공: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.12130.
  4. Baxi SN, Phipatanakul W. The role of allergen exposure and avoidance in asthma. Adolesc Med State Art Rev. 2010;21(1):57-71. PMID: 20568555, PMCID: PMC2975603. 제공: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975603.
  5. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America.
    제공: https://www.aafa.org/pet-dog-cat-allergies.
  6. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/outdoor-allergies-and-food-allergies-can-be-relate. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Epub 2020 Sep 28. 제공: https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/indoor-allergens.
  7. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2019-2017. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pet-allergy/symptoms-causes/syc-20352192.
  8. Harvard Health Publishing [Internet]. Boston, MA: Harvard Medical School, 2009 10월 제공: https://www.health.harvard.edu/press_releases/tips-to-control-pet-allergies
  9. Dávila I, Domínguez-Ortega J, Navarro-Pulido A, Alonso A, Antolín-Amerigo D, González-Mancebo E, Martín-García C, Núñez-Acevedo B, Prior N, Reche M, Rosado A, Ruiz-Hornillos J, Sánchez MC, Torrecillas M. Consensus document on dog and cat allergy. Allergy. 2018;73:1206-1222. doi: 10.1111/all.13391. Epub 2018 Feb 13. PMID: 29318625.
  10. Liccardi G, Calzetta L, Milanese M, Lombardi C, Savi E, Passalacqua G, Rogliani P. Critical aspects in dog allergen immunotherapy (DAI). May Component Resolved Diagnosis (CRD) play a role in predicting the efficacy? Hum Vaccin Immunother. 2018 Jun 3;14(6):1438-1441. doi: 10.1080/21645515.2018.1434383. Epub 2018 Feb 23. PMID: 29381449, PMCID: PMC6037462.
  11. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2019-2017. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pet-allergy/diagnosis-treatment/drc-20352198.
  12. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2019-2017. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/diagnosis-treatment/drc-20351474#:~:text=During%20an%20anaphylactic%20attack%2C%20you,Oxygen%2C%20to%20help%20you%20breathe.