임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
개물퉁이
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
펠리토리
펠리토리는 덤불을 형성하며 바람에 의해 수분되는 다년생 잡초로 지중해와 유럽 서해안에서 흔히 볼 수 있습니다. 북미와 남미, 호주 뿐만 아니라 유럽과 중동의 다른 지역에도 유입되었습니다. 펠리토리는 바위, 둑, 벽 등의 표면 근처에 뿌리 내리는 것을 선호하여 그 이름이 붙여졌습니다.1 펠리토리는 두 번의 긴 개화 기간을 가지므로 꽃가루는 초봄에 시작되어 봄, 여름, 가을 내내 지속됩니다.2 이 심각한 알레르기 식물의 꽃가루는 천식, 알레르기 결막염, 알레르기 비염(건초열)의 증상을 일으킵니다.1,3 펠리토리는 벽의 펠리토리, 퍼진 펠리토리, 천식 잡초, 끈적한 잡초 등의 이름으로 알려져 있습니다.1
펠리토리는 어디에서 찾아볼 수 있습니까?
펠리토리는 지중해와 유럽 서부 해안에서 흔히 볼 수 있습니다. 서유럽, 아르헨티나, 호주의 다른 지역에도 퍼져있으며 브라질과 미국에서 유사 종 두 가지가 발견되었습니다.1
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
펠리토리 알레르기가 있는 많은 환자들은 나무, 잡초, 잔디 꽃가루와 같은 다른 알레르기 항원에 노출될 때에도 증상을 경험할 수 있으며, 특히 꽃가루가 날리는 계절이 겹칠 때에는 어떤 꽃가루가 증상을 유발하는지 확인하기 어렵습니다. 이것을 교차 반응이라고 하며, 신체의 면역체계가 다른 물질에 있는의 단백질이나 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다.5 펠리토리와 관련된 반응을 유발할 수 있는 5가지 기타 호흡기 알레르기 항원은 특정 잔디, 나무 및 잡초(예: 자작나무, 오리나무, 향나무, 돼지풀, 올리브, 명아주, 돼지풀) 꽃가루 등이 있습니다.6
증상을 유발하는 각각의 알레르기 항원에 포함된 단백질 또는 성분을 알면 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 이를 염두에 <44>두고 증상 병력을 바탕으로 전문의는 특이 IgE 성분 검사라고 하는 것을 제안할 수 있으며, 이를 통해 귀하가 반응하는 다른 꽃가루와 식품에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 검사 결과는 전문의가 알레르기 면역요법을 통해 증상을 줄일 수 있는지 여부를 결정하는 데에도 도움이 됩니다.5
특이 IgE 성분항원 검사 결과가 이미 있으십니까?
성분항원 검사 결과에는 성분 이름(일련의 문자와 숫자)이 포함됩니다. 결과에 대해 의사와 상담할 수도 있지만 여기서는 참조용으로 간단히 확인할 수 있는 세부 정보를 안내해 드립니다. 증상 관리 측면에서 성분항원 이름이 의미하는 바를 확인하려면 아래 목록에서 성분 이름을 찾기만 하면 됩니다.5
rPar j 2 
  • 이 증상은 펠리토리 꽃가루로 인해 유발될 수 있음을 나타냅니다.5
  • 펠리토리 꽃가루 면역요법이 고려될 수 있습니다.5
  • 채소, 과일, 견과류 등의 식물성 식품 섭취 후에 발생하는 PFAS 증상과 관련될 수 있습니다. 식품 알레르기 검사를 고려할 수 있습니다.5
rPhl p 7
  • 증상이 잔디, 잡초나 다른 꽃가루(예:나무와 잡초)로 인해 발생할 수 있음을 나타냅니다. 모든 알레르기 유발인자를 확인하기 위해 추가 검사가 고려될 수 있습니다.5
  • 다른 잔디 꽃가루 알레르기보다 더 심각한 증상, 높은 천식의 유병률과 관련이 있을 수 있습니다.5
rPhl p 12
  • 증상이 잔디나 다른 꽃가루(예: 나무, 잡초)로 인해 유발될 수 있음을 나타냅니다.
MUXF3(CCD)
  • 펠리토리에 대한 특이 IgE가 양성이면서 동시에 MUXF3 CCD(Cross-reactive Carbohydrate Determinant) 성분항원 검사에서만 유일하게 양성으로 나타나는 경우에는 증상의 원인이 펠리토리가 아닌 다른 것일 수 있습니다.5
검사 결과는 의사가 임상 병력을 고려하여 해석할 것입니다. 의료인이 추가 관리에 대한 최종 진단 및 결정을 내려야 합니다.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기 관리 방법
알레르기 비염의 관리에는 관련 알레르기항원 회피, 증상 치료, 알레르기 면역요법 등이 포함됩니다.6-8
  • 매일 지역 꽃가루 수를 확인하고 꽃가루 수가 많을 때 외출 시간을 제한하십시오. 비는 공기 중의 꽃가루를 제거하는 데 도움이 되므로 외출하기에 가장 좋은 시간은 비가 온 후입니다.
  • 가능한 한 야외 활동을 다른 사람에게 맡기고 외부 일을 해야 하는 경우 꽃가루 차단을 위한 마스크를 착용합니다. 
  • 창문을 닫고 에어컨을 사용하십시오.
  • 뜨거운 비눗물로 최소 일주일에 한 번 침구를 세척하십시오.
  • 야외 활동 후에 옷을 세탁하고 야외에서 건조하는 대신 건조기에서 모든 옷을 건조 시킵니다.
  • 침대에 꽃가루가 들어가지 않도록 매일 자기 전에 머리를 감고 목욕을 하십시오.
  • 반려 동물을 집에 들여보내기 전, 꽃가루를 제거하기 위해 털어주거나 씻겨주십시오.
  • 집에 들어가기 전에 모든 사람이 신발을 벗도록 하십시오.
  • 검증된 천식 및 알레르기 공기 필터를 사용하십시오.
  • 항히스타민제, 코르티코스테로이드, 충혈 완화제 및 식염수 세척제 등 약물적 치료.
  • 의료인이 처방한 알레르기 면역치료.
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
펠리토리 알레르기 증상은 다른 많은 꽃가루 알레르기와 유사할 수 있으며, 다음을 포함할 수 있습니다.4,6
  • 재채기
  • 코막힘
  • 콧물
  • 눈물
  • 목과 눈 가려움
  • 쌕쌕거림
펠리토리에 민감하고 천식이 있는 경우 잡초 꽃가루가 기침 및 쌕쌕거림과 같은 천식 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다.4.6
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 특정 알레르기항원에 감작하는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
꽃가루가 날리는 계절
펠리토리는 두 번의 긴 개화기를 가지고 있습니다. 따라서 꽃가루가 초봄에 시작되지만 봄과 여름을 거쳐 가을까지 지속됩니다.2 그러나 펠리토리에 민감한 대부분의 환자는 봄에 주로 임상 증상을 경험합니다.1
  1. Steinman H. Weed pollens. Allergy Resources International. 2009. 제공: http://www.immunocapexplorer.com/uploads/cms/asset_brick/asset/10415/52-5107-92_02-Weed_pollens.pdf.
  2. D'Amato, G., Cecchi, L., Bonini, S., Nunes, C., Annesi-Maesano, I., Behrendt, H., Liccardi, G., Popov, T. and Van Cauwenberge, P. (2007), Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy, 62: 976-990.Doi:10.1111 / J. 1398-9995.2007.01393.x
  3. Pollen.com [인터넷]. Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.;2020. 제공: https://www.pollen.com/research/genus/parietaria.
  4. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of allergy, asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. 제공: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  5. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250.Doi: 10.1111/Pai.12563. PMID: 27288833. 제공: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  6. Roberts, G., Xatzipsalti, M., Borrego, L., Custovic, A., Halken, S., Hellings, P., Papadopoulos, N., Rotiroti, G., Scadding, G., Timmermans, F., Valovirta, E. Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2013 Sep;68(9):1102-16.
  7. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2019 Apr 9. 제공: https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-grass-pollen.
  8. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research 2020 Apr 16. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.