Diagnóstico do Mieloma Múltiplo
Quais são as responsabilidades dos clínicos gerais?
Introdução
Por que o diagnóstico precoce é importante? 
Mais de 50% dos pacientes com mieloma apresentam um atraso no diagnóstico
de mais de 6 meses quando diagnosticados pelos clínicos gerais¹
Mais de 70% dos pacientes apresentam sintomas e complicações
adicionais como resultado de um diagnóstico tardio²
O diagnóstico rápido e tratamento adequado do Mieloma Múltiplo evitam complicações que afetam a qualidade de vida dos pacientes. O diagnóstico precoce e, portanto, o início do tratamento melhoram significativamente as taxas de sobrevida dos pacientes em 5 anos.
Os clínicos gerais desempenham, portanto, um papel fundamental na confirmação do mieloma múltiplo nas fases iniciais da doença.
Taxa de sobrevida de 5 anos
84%
quando diagnosticado em estágio inicial
5 Year Survival Rate 84%
26%
quando diagnosticado em estágio avançado
5 Year Survival Rate 26%
Apresentador
Apresentado neste vídeo
Image of webinar speaker, Professor Andrew Spencer
Professor Andrew Spencer
Chefe de Hematologia Maligna, Transplante de Células-Tronco e Chefe de Pesquisa de Mieloma no Alfred Hospital, Austrália
Principais conclusões
Reconhecer os primeiros sinais de alerta do mieloma múltiplo
Os sintomas do Mieloma Múltiplo são inespecíficos e podem mimetizar o processo de envelhecimento ou condições mais comuns encontradas na atenção primária, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas4.
Os pacientes muitas vezes chegam aos clínicos gerais com dores nos ossos, dores nas costas e mal-estar geral.
Quando os sintomas são inexplicáveis ou persistem apesar da intervenção, procure um ou mais sinais de alerta precoce de Mieloma Múltiplo4.
Quais são os primeiros sinais de alerta e exames de sangue a serem solicitados?
Reconheça
os primeiros sinais de alerta
Solicite
exames de sangue corretos
Encaminhe ao
hematologista
Critério de CRAB para o Mieloma Múltiplo
À medida que o Mieloma Múltiplo progride, as manifestações estão associadas a danos nos órgãos-alvo. Estes são denominados como eventos de CRAB do mieloma múltiplo definidos como hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e lesões ósseas.
Solicite os exames de sangue corretos para descartar mieloma múltiplo
São recomendados diversos exames de sangue para confirmação do mieloma múltiplo, conforme descrito na publicação do Dr. Joseph Mikhael, MD e Diretor Médico da International Myeloma Foundation4. Isto inclui, embora não limitado o que segue:
  • Hemograma completo: para verificar se há anemia e aumento da taxa de sedimentação de eritrócitos (ESR)
  • Painel de bioquímica sérica: para verificar aumento de cálcio, aumento de creatinina e baixo nível de albumina
  • Estudos de proteínas séricas: para verificar a presença de proteína M usando eletroforese de proteínas séricas e/ou testes de cadeia leve livre sérica (sFLC)
Gráfico representando os critérios CRAB positivos e o tempo médio para o diagnóstico de mieloma múltiplo
Clique na imagem para ampliar
Adaptado de:
Seesaghur A et al. Clinical features and diagnosis of multiple myeloma: a population-based cohort study in primary care. BMJ Open 20213
Consulte o Hematologista
Quando os sintomas do paciente e os resultados laboratoriais básicos são sugestivos de Mieloma Múltiplo, a avaliação dos estudos de proteínas séricas ajudará a descartar o Mieloma Múltiplo4.
A taxa de sobrevida para pacientes com Mieloma Múltiplo aumenta mais de uma vez e meia quando o diagnóstico é realizado através dos clínicos gerais ao invés de ser na emergência5.
Os clínicos gerais devem estar atentos aos sinais de alerta iniciais já que muitas vezes são os primeiros a serem procurados pelos pacientes. Solicite a melhor combinação de testes para identificar o Mieloma Múltiplo precocemente, permitindo que o paciente seja encaminhado para o hematologista
Fluxograma representando combinações de testes para descartar mieloma múltiplo precocemente
Baixe nosso material de referência e esteja atento aos primeiros sinais de alerta e exames de sangue que devem ser solicitados
Se você gostou deste conteúdo, você também vai gostar destes:
Compreendendo o mieloma múltiplo
Artigo
Compreendendo o mieloma múltiplo
Sintomas, manifestações e complicações
 Diretrizes de monitoramento de mieloma múltiplo para detecção de recidivas
Visão especializada
Diretrizes de monitoramento de mieloma múltiplo para detecção de recidivas
O Grupo de Trabalho Internacional sobre Mieloma (IMWG) produz diretrizes para o monitoramento do Mieloma Múltiplo e doenças relacionadas
Contate-nos
Alguma dúvida sobre os tópicos abordados nesta página? A nossa equipe está pronta para auxiliar.
Preencha este formulário e entraremos em contato com você
Os campos assinalados com * são obrigatórios