Semplifica i test diagnostici neurologici con il test Freelite Mx™ Kappa
La soluzione di flusso di lavoro ottimizzata per valutare la sintesi intratecale delle immunoglobuline
Valuta la sintesi intratecale delle immunoglobuline con il test Freelite Mx Kappa
La sintesi intratecale delle immunoglobuline è stata osservata in vari disturbi neurologici, come la sclerosi multipla1.
L'approccio tradizionale alla valutazione della sintesi intratecale delle immunoglobuline è la rilevazione delle bande oligoclonali (OCB) IgG nel CSF2. La ricerca delle OCB è una tecnica specializzata basata su gel i cui risultati devono essere interpretati da operatori altamente qualificati.
Tuttavia, anche quando i risultati vengono interpretati da professionisti esperti, si può osservare una certa discrepanza tra i laboratori e tra gli osservatori3.
Image of firing neurons
"[…] uno dei chiari vantaggi delle κFLC è la determinazione affidabile e operatore indipendente, cosa che permetterà di superare le difficoltà tecniche e di diffonderne così l'uso.”
Hegen, Multiple Sclerosis 20224
Il test Freelite Mx Kappa sull’analizzatore automatizzato Optilite™ misura la concentrazione delle Catene Leggere Libere Kappa (FLC) nel liquido cerebrospinale (CSF) e nel siero. Questi valori, insieme alle misurazioni dell’albumina nel CSF e nel siero, vengono utilizzati per calcolare l’Indice FLC Kappa.
L’Indice FLC Kappa è considerato intercambiabile con il test delle bande oligoclonali (OCB) nei criteri di McDonald 2024 per la diagnosi della Sclerosi Multipla5.
Il processo di laboratorio per la valutazione della sintesi intratecale delle immunoglobuline può essere semplificato utilizzando i test Freelite Mx per l’Indice FLC Kappa eseguiti sull’analizzatore Optilite.
Uno studio condotto da Sanz Diaz6 et al. ha valutato i costi dei reagenti e il tempo necessari per eseguire l’Indice FLC Kappa su 252 campioni appaiati di siero e CSF rispetto all’analisi tradizionale delle OCB. L’utilizzo dell’Indice FLC Kappa ha determinato un notevole risparmio di tempo e una significativa riduzione dei costi.
Analisi dei costi e dei tempi di 252 campioni appaiati di siero e CSF
Grafico che illustra l'analisi dei costi e dei tempi di 252 campioni di siero e liquido cerebrospinale accoppiati
Clicca sull’immagine per ingrandire
Adattato da Sanz Diaz, Front Neurol 2021.
Trasforma i tuoi test diagnostici con l'analizzatore Optilite
Image of the Optilite analyser
Indipendente dall'operatore
Quantitativo
Automazione completa
Semplifica i test diagnostici per la SM con il test Freelite Mx Kappa sull’analizzatore Optilite
Thumbnail of the first page of the Freelite Mx analytical brochure
Utilizza il test Freelite Mx Kappa per calcolare l’Indice FLC Kappa.
La sintesi intratecale delle immunoglobuline è un segno distintivo della sclerosi multipla2. Una concentrazione elevata di catene leggere libere kappa (FLC) nel CSF è indicativa della sintesi intratecale di immunoglobuline3.
Una barriera sangue-CSF compromessa può anche causare la comparsa di FLC kappa nel CSF, quindi è necessario identificarne l'origine nel CSF4 . I calcoli che coinvolgono i quozienti di FLC kappa nel CSF/siero e di albumina nel CSF/siero, come l'Indice Kappa, aiutano nel differenziare se le FLC kappa sono state sintetizzate intratecalmente o derivate dal siero3.
Nei casi in cui anche l'albumina nel CSF è elevata, è improbabile che l'aumento delle FLC kappa nel CSF sia dovuto alla sintesi intratecale, poiché un aumento dell'albumina nel CSF indica una compromissione della barriera ematoencefalica3.
Diagram depicting Kappa Index calculations
Esiste una buona concordanza complessiva tra i risultati dell'Indice Kappa e il livello assoluto di FLC kappa nel CSF. Tuttavia, l'Indice Kappa risulta superiore nei casi di bassa o modesta produzione intratecale di FLC kappa3.
Un risultato dell’Indice FLC Kappa > 6,1 è considerato CSF positivo nei criteri di McDonald 2024 per la diagnosi della Sclerosi Multipla5.
Screenshot of video card for Dr Ferraro's interview
Il tuo laboratorio è pronto?
Ascolta il punto di vista di un neurologo
Screenshot of the Kappa Index clinical brochure
Scarica la brochure clinica
Scopri di più sulle prestazioni diagnostiche dell'Indice Kappa come ausilio nella diagnosi di sclerosi multipla
Scopri la soluzione completa per l'analisi del CSF sull'analizzatore per le proteine specifiche Optilite
  • Si tratta di un pannello di test che consente di caratterizzare la sintesi di immunoglobuline intratecali, la disfunzione della barriera ematoencefalica e la diagnosi di infezioni e infiammazioni del sistema nervoso centrale.
  • Genera risultati utili per calcolare il rapporto CSF/siero, mediante test concepiti per misurare sia campioni di CSF che di siero con un unico strumento.
Scopri la gamma completa di test su analizzatore Optilite
Contenuti correlati
Approfondimenti degli esperti
I progressi nei criteri diagnostici della sclerosi multipla
Ulteriori informazioni sull'utilità delle FLC kappa nel CSF e dell'Indice Kappa nella diagnosi di sclerosi multipla.
Image of a monitor showing LabLink login page
Software
Software LabLink xL™
La soluzione dedicata di controllo qualità tra laboratori per i controlli Binding Site eseguiti sul sistema Optilite™. Fornisce una revisione in tempo reale per i controlli, consentendo al laboratorio di monitorare i valori medi di precisione e accuratezza all'interno di un gruppo di pari che utilizza lo stesso sistema e lo stesso lotto dello stesso kit di analisi.
Riferimenti
  1. Carta S, et al. Oligoclonal bands: clinical utility and interpretation cues. Crit Rev Clin Lab Sci 2022; 1-14
  2. Thompson AJ, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17:162-173
  3. Hegen H, et al. Cerebrospinal fluid kappa free light chains for the diagnosis of multiple sclerosis: A consensus statement. Mult Scler 2022; 29:182-195
  4. Hegen H, et al. Cerebrospinal fluid kappa free light chains for the diagnosis of multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Mult Scler 2022; 29:169-181
  5. Montalban X, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2024 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2025; 24:850-865
  6. Sanz Diaz CT, et al. Evaluation of Kappa Index as a Tool in the Diagnosis of Multiple Sclerosis: Implementation in Routine Screening Procedure. Front Neurol 2021; 12:676527
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori