La maladie cœliaque est une maladie auto-immune courante, déclenchée par la consommation de gluten. Elle peut provoquer différents symptômes, y compris des diarrhées, des douleurs abdominales, des ballonnements, une perte de poids et de la fatigue, mais certaines personnes n’ont aucun symptôme.1
Si elle n’est ni diagnostiquée, ni traitée, la maladie cœliaque peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme.1
Si vous pensez souffrir de la maladie cœliaque ou présenter des facteurs de risque de la maladie (comme des membres de votre famille atteints2), demandez à votre médecin de vous tester pour la maladie cœliaque.
Se faire tester : trois étapes simples
Votre système immunitaire produit en continu des protéines spéciales, appelées “anticorps”, pour vous défendre contre les substances nocives, comme les virus. Si vous souffrez de la maladie cœliaque, le fait de manger du gluten amène votre système immunitaire à produire des anticorps qui attaquent votre propre corps, en particulier votre intestin.1
Un test sanguin peut détecter si l’un de ces anticorps nocifs est présent dans votre sang. Ce test aidera votre médecin à déterminer si vous souffrez de la maladie cœliaque. Le test recommandé pour la maladie cœliaque est le dosage sanguin des immunoglobulines A dirigées contre la transglutaminase tissulaire (IgA anti-tTG).3-5
1. Un résultat positif
Si le résultat de votre test est positif, il est très probable que vous soyez atteint(e) de la maladie cœliaque. Votre médecin pourra décider d’effectuer d’autres tests et vous orientera vers un spécialiste.
2. Un résultat négatif
Si le résultat de votre test est négatif, il est peu probable que vous souffriez de la maladie cœliaque. Cependant, il est possible d’obtenir un résultat négatif et d’être tout de même atteint de la maladie cœliaque. Cela peut être dû au fait que :
Votre médecin décidera de prescrire d’autres tests pour établir avec précision la cause. Même si la maladie cœliaque est exclue à ce moment-là, n’oubliez pas qu’elle peut se développer à n’importe quel âge.1 N’hésitez pas à demander un second test, à une date ultérieure, si cela vous préoccupe.
D’après les informations que vous avez vues, êtes-vous plus susceptible de consulter votre médecin pour discuter de la possibilité que vous souffriez de la maladie cœliaque ?
1. Gujral N, Freeman H J, Thomson A B. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012;18(42):6036-6059
2. Singh P, Arora S et al. Risk of celiac disease in the first- and second-degree relatives of patients with celiac disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2015;110(11):1539-1548
3. Al-Toma A, Volta U et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 2019;7(5):583-613
4. Husby S, Koletzko S et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2020;70(1):141-156
5. Rubio-Tapia A, Hill I D et al. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol 2013;108(5):656-676;quiz 677