Search
クロマトグラフィーカラムの詰まりの原因になる微粒子の蓄積を防止します。Thermo Scientific Titan3、Target2、Choice シリンジフィルターは、干渉物質、微粒子、微生物を除去して、より清浄度の高いサンプルを抽出できます。これらの高品質で堅牢なサンプルろ過ソリューションは、幅広いサンプルおよび用途向けにさまざまなシリンジフィルターサイズ、メンブレン、ハウジングのものを用意しています。
| シリンジフィルター | アプリケーション | ||
|---|---|---|---|
| プレミアムブランド | ルーチンブランド | ベーシックブランド | |
| Titan3 ナイロン | Target2 ナイロン | Choice ナイロン |
|
| Titan3 PTFE (疎水性) | Target2 PTFE (疎水性) | Choice PTFE (疎水性) |
|
| Titan3 PTFE (親水性) | — | Choice PTFE (親水性) |
|
| Titan3 PVDF (疎水性) | Target2 PVDF (疎水性) | Choice PVDF (疎水性) |
|
| — | — | Choice PVDF (親水性) |
|
| Titan3 再生セルロース(RC) | Target2 ナイロン再生セルロース(RC) | Choice ナイロン再生セルロース(RC) |
|
| Titan3 PES (ポリエーテルスルホン) | Target2 PES (ポリエーテルスルホン) | Choice PES (ポリエーテルスルホン) |
|
| Titan3 GMF (ガラス製マイクロファイバー) | Target2 (ガラス製マイクロファイバー) | — |
|
| Titan3 ポリプロピレン | Target2 ポリプロピレン | Choice ポリプロピレン |
|
| Titan3 酢酸セルロース | Target2 酢酸セルロース | Choice 酢酸セルロース |
|
| Titan3 高級シリンジフィルター | Target2 ルーチンシリンジフィルター | Choice 基本シリンジフィルター | |
|---|---|---|---|
| フィルターサイズの範囲 | 4 mm ~ 30 mm | 4 mm ~ 30 mm | 13 mm ~ 25 mm |
| 高品質なろ過ソリューション | |||
| 溶出物の少ないメンブレンとハウジング | |||
| 純ポリプロピレン製ハウジング | |||
| HPLC 性能試験済み | |||
| シリンジに確実に取り付けることが可能な強化されたルアーロックインレット | |||
| ホールドアップ量が少ないため、少量のサンプルを最小限のサンプルロスで処理可能 | |||
| 色分けにより簡単に識別し、正しいメンブレンと孔径を選択可能 | |||
| サンプルの安全性の強化のため、30 mm の製品は最大 120psi の圧力に対応 | |||
| ろ過量を増やすため、30 mm の製品のほとんどにホウケイ酸塩ガラス製 の 1 mm の前置フィルターを追加 |
このシリンジフィルターテクニカルガイドを入手して、次のことを判断します。