Search
Thermo Scientific の「Instant Connect」インジェクターと検出器は、GC 分析および GC-MS 分析の柔軟性と使いやすさに変革をもたらします。これらのモジュールを交換し、特定のワークフローやメソッドに合わせて装置を再構成できます。また、この独自の機能により、連続運転が可能になり、メンテナンスに伴うダウンタイムが劇的に減少します。わずか数分で汚れたユニットをきれいなバックアップに交換し、サンプルの処理を再開するだけです。
下記の製品ラインアップをご覧いただくか、ご使用のアプリケーションやワークフローのニーズに適した製品を選択するためのアドバイスを当社にご用命ください。
| Instant Connect フレームイオン化検出器(FID) | 広い直線性ダイナミックレンジにわたって有機化合物を超高感度で検出できます。 |
| Instant Connect 電子捕獲検出器(ECD) | この Instant Connect ECD を使用すると、電気陰性官能基を含有する化合物を非常に優れた選択性と感度により微量レベルで検出および分析できます。 |
| Instant Connect 窒素リン検出器(NPD) | 複数の専用イオン化源により、窒素またはリンを含有する有機化合物の測定において非常に優れた選択性と感度が得られます。 |
| インスタントコネクトパルス放電検出器(PDD) | PDD は、酸素などの高純度ガス中の不純物を測定するための最新の効果的なソリューションです。イオン化源としてメタステーブルヘリウム分子を使用します。 |
| Instant Connect 熱伝導度検出器(TCD) | TRACE 1300 GC シリーズ用 Thermo Scientific Instant Connect 熱伝導度検出器(TCD)は、非常に優れた熱安定性と超高速応答を実現します。 |
| Instant Connect 炎光光度検出器(FPD) | 硫黄、りん、スズの測定で優れた感度とレスポンス安定性を得られます。広い動作温度とデュアル波長により適用性が拡大します。 |
新しく設計された Thermo Scientific TRACE 1300 および 1310 は、QA/QC 分析とルーチン分析を行うラボでの生産性を高め、コストを削減し、コンパクトで幅広い用途で使えるシステムです。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.