Recent searches Clear History
聯絡我們
未去皮水果:以過敏原成分進行檢測,獲得更精確的風險評估
Maria
Maria 是一名 5 歲女童,有因食用未去皮的水果而產生輕度異位性皮膚炎、喘鳴和口腔過敏症候群的病史。在最近一次因嚴重蕁麻疹和呼吸道症狀掛急診後,向醫療人員尋求協助。經緊急處置後,恢復良好。她的母親回報說,Maria 在症狀發作前 30 分鐘吃了一片去皮的蘋果。
負責她的醫療人員檢視了她全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以蘋果成分進行檢測。
進過一趟急診室後,Maria 接受了過敏原成分檢測,以協助確認她嚴重過敏反應的風險。
病史資料
家族病史
  • 無
Maria 的個人病史
  • Maria 自嬰兒期開始持續出現輕度過敏症狀。
  • 最近這幾年,Maria 每逢夏季就深受鼻炎所苦,且會在吃了未去皮的水果後,出現口部過敏症狀。她之前曾進行檢測,並診斷為草本花粉過敏。
皮下測試
檢測
類型
Maria 的結果
貓尾草
完整過敏原
+2
針對奶類、艾草、貓、狗和黴菌等進行的皮下測試結果皆呈現陰性。
ImmunoCAP™ 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Maria 的結果
貓尾草
完整過敏原
5.2
之前的醫師建議 Maria 在草本花粉季期間使用口服抗組織胺。如果感到不適的話,就避免食用未去皮的水果。
Maria 的 ImmunoCAP 檢測結果
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
ImmunoCAP 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Maria 的結果
貓尾草
完整過敏原
15.3
蘋果
完整過敏原
17.9
ImmunoCAP 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Maria 的結果
Phl p 1
過敏原成分
9.5
Phl p 5b
過敏原成分
3.3
Phl p 7
過敏原成分
<0.1
Phl p 12
過敏原成分
4.2
Mal d 1
過敏原成分
<0.1
Mal d 3
過敏原成分
16.2
鑑別診斷
Maria 的嚴重過敏反應,可能起因於她對 Mal d 3 脂質轉移蛋白的致敏化反應,這顯示她具有蘋果致敏化反應,且該反應會增加她產生嚴重及全身性反應的風險。
Mal d 3 是一種脂質轉移蛋白
  • 檢測結果顯示其對於 Mal d 3 有致敏化反應,這通常與出現全身性反應的高風險有關。會對脂質轉移蛋白 (LTP) 產生致敏化反應的過敏患者,其症狀從口腔過敏症候群,乃至嚴重的過敏性反應等都有可能出現。1
更精確的診斷
  • 草本花粉過敏和 LTP 依存性蘋果過敏。
醫療人員管理計畫
  • 醫護專業人員建議 Maria 避免食用任何形式的蘋果,還要慎防其他水果和堅果,例如桃子和核桃。
  • 醫護專業人員建議 Maria 隨身攜帶緊急腎上腺素自動注射器。
  • Maria 應繼續使用抗組織胺來緩解草本花粉過敏症狀。
後續追蹤
  • Maria 和她的母親在一年之後與醫療人員進行約診。已無進一步的過敏症狀,現在過得很好。負責她的醫療人員確認她已經可以自行使用自動注射器。 
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
參考文獻
  1. Gomez F, Aranda A, Campo P, et al.High Prevalence of Lipid Transfer Protein Sensitization in Apple Allergic Patients with Systemic Symptoms.Hogan SP, ed. PLoS ONE.2014;9(9):e107304. doi:10.1371/journal.pone.0107304.