Perguntas frequentes sobre exames de sangue para desencadeantes alérgicos
Large thought bubble with a question mark in it
Está curioso sobre os exames de sangue para alergias? Explore as respostas para algumas das perguntas mais comuns.
O que é um teste de IgE específica?
Esse hemograma rápido e simples mede a quantidade de anticorpos específicos a alérgenos em seu sangue (IgE), que é um indicador de sensibilização alérgica. Ele pode testar centenas de desencadeadores alérgicos e pode ser administrado em pessoas de qualquer idade (inclusive crianças pequenas). Como uma poderosa ferramenta de diagnóstico, um teste de IgE específica pode ajudar o seu médico a determinar se você tem alergias e ajudar a identificar quais alérgenos estão causando seus sintomas.  
Para quais alergias posso ser testado?
Você pode ser testado quanto a praticamente tudo o que encontrar que possa causar sintomas de alergia. Pode ser utilizado um exame de sangue para identificar sensibilizações a polens, bolores, pelos de animais, alimentos, ácaros, venenos de insetos, alguns medicamentos e mais.   
Quais são os benefícios dos exames de sangue em comparação com outros métodos?
Ao contrário de um teste cutâneo-alérgico, um exame de sangue pode ser realizado em pessoas com problemas de pele (por exemplo, eczema) e em indivíduos atualmente em uso de medicamentos, incluindo anti-histamínicos. Este exame de sangue também é considerado seguro para as gestantes. Saiba mais sobre exames de sangue para alergias.
Os testes IgE específica são para crianças ou adultos?
Qualquer pessoa que esteja apresentando sintomas semelhantes aos da alergia podem ser submetidas ao teste IgE específica. Para bebês e crianças muito pequenas, uma coleta de amostras de sangue é frequentemente menos traumática do que as várias raspagens de um teste cutâneo-alérgico.  
Como é realizado um teste IgE específica?
Uma pequena amostra de sangue é retirada e enviada a um laboratório para análise. Os resultados são devolvidos alguns dias depois para o médico interpretar juntamente com seu histórico médico e sintomas reportados. Essa combinação ajudará o seu médico a confirmar ou excluir uma suspeita de alergia.   
Como faço para obter um teste IgE específica?
A primeira etapa é falar com um médico sobre seus sintomas e preocupações. Qualquer médico pode solicitar um teste IgE específica. Mas, para uma consulta mais informativa, faça nosso teste e, em seguida, revise suas respostas com seu médico durante a visita ao consultório. 
Quanto tempo leva para receber os resultados?
Como a amostra de sangue é enviada para um laboratório para processamento, normalmente leva alguns dias para receber os resultados do exame de sangue.  
Posso fazer exame de sangue para alergias sem plano de saúde?
A maioria dos planos de saúde, incluindo Medicare e Medicaid, cobre teste IgE específica. Para obter informações mais específicas, entre em contato com o plano de saúde ou explore as opções do provedor para os custos associados, se você não tiver plano de saúde no momento.   
Quanto custa o exame de alergia?
Embora os custos possam variar de acordo com as taxas do laboratório e seu plano de saúde, eles também podem depender do número de alérgenos testados. Entre em contato com seu médico, provedor de plano de saúde e/ou laboratórios de exames para obter informações sobre preços.  
Ferramentas para entender as alergias
Monitore os sintomas de alergia e prepare-se para uma consulta com um médico.
Saiba mais sobre alérgenos específicos, incluindo sintomas comuns, tratamento e alívio de sintomas. 
Você é um médico? Obtenha informações abrangentes sobre centenas de alérgenos integrais e componentes alergênicos.