임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
알레르기 유발인자 확인을 위한 혈액검사에 관해 자주 묻는 질문
Thought bubble with a question mark inside.
알레르기 진단을 위한 혈액검사에 대해 더 알고 싶으십니까? 가장 일반적인 몇 가지 질문들에 대한 답을 확인해보십시오.
특이 IgE 혈액 검사란?
알레르기 질환은 시간이 흐름에 따라 동적인 변화가 있을 수 있으며, 이러한 특징적인 질병 진행을 설명하는데 보통 "알레르기 행진(Allergy March)"이라는 용어가 사용됩니다. 알레르기는 시간이 흐름에 따라 변하기 때문에, 많은 사람들에게서 기존의 알레르기가 새로운 알레르기로 발전합니다. 아토피 행진(atopic march)이라고도 불리는 알레르기 행진(allergy march)은 보통 소아에게서 알레르기 증상이 진행되는 특이적인 방식입니다.8 
 알레르기 행진의 첫 번째 단계는 보통 알레르기 습진입니다.9 습진이 조기 발현한 소아는 만 2세까지 알레르기항원 감작이 발생할 가능성이 3배 더 높습니다.10 이 행진이 지속됨에 따라 이후 소아에게서 알레르기성 비염 또는 천식이 발생할 위험이 증가합니다.10-13 
어떤 알레르기에 대한 검사를 받을 수 있나요?
알레르기 증상을 유발할 수 있는 내가 접촉하는 모든 것에 대해 검사받을 수 있습니다. 혈액 검사를 통해 꽃가루, 곰팡이, 동물 비듬, 식품, 집먼지진드기, 곤축의 독, 일부 약물 등의 항원에 대한 감작 여부를 확인할 수 있습니다. 
다른 방법과 비교하여 혈액 검사의 장점은 무엇인가요?
피부단자검사와 달리 혈액 검사는 피부 질환(예: 습진)이 있는 사람, 항히스타민제를 포함하여 현재 복용 중인 약물이 있는 사람에게 수행할 수 있습니다. 이 혈액 검사는 임산부에게도 안전한 것으로 간주됩니다. 더 많은 장점을 살펴보기.
특이 IgE 혈액 검사는 소아 또는 성인 중 누가 받을 수 있나요?
알레르기로 의심되는 증상을 경험한 사람은 누구나 특이 IgE 혈액 검사를 받을 수 있습니다. 유아나 어린 아동에게는 피부에 수 차례 스크래치를 내는 피부단자검사보다 한 번의 혈액 채취 검사가 정신적 외상을 덜 남길 수 있습니다. 
특이 IgE 혈액 검사는 어떻게 수행되나요?
우선 소량의 혈액 샘플을 채취하고 검사실로 보내 분석하게 합니다. 결과는 며칠 뒤에 나오며 의료 전문가가 환자의 병력 및 보고된 증상을 함께 해석합니다. 의료 전문가는 이러한 정보를 통합하여 의심되는 알레르기를 확인하고 배제할 수 있습니다. 
.
특이 IgE 혈액 검사는 어떻게 받나요?
첫 번째 단계는 증상 및 우려 사항에 대해 의료 전문가와 상의하는 것입니다. 의사라면 누구나 특이 IgE 혈액 검사를 처방할 수 있습니다. 하지만 진료 시 더 많은 정보를 제공하기 위해 몇 가지 질문에 답해 보고, 이를 진료 시 담당 의료 전문가와 함께 검토해 보십시오.  
결과를 얻는 데 얼마나 걸리나요?
혈액 검체는 처리를 위해 검사실로 보내기 때문에 혈액 검사 결과를 얻는데 일반적으로 며칠이 소요됩니다. 
보험 없이 알레르기 검사를 받을 수 있나요?
Medicare와 Medicaid를 비롯한 대부분의 의료보험 플랜은 특이 IgE 혈액 검사를 포함합니다. 자세한 내용은 보험 회사에 문의하거나 현재 의료보험이 없는 경우 관련 비용에 대한 제공자 옵션을 확인하십시오.
알레르기 검사의 비용은 얼마인가요?
비용은 검사 비용과 의료 보험에 따라 달라질 수 있지만, 검사하는 알레르기항원의 수에 따라서도 달라질 수 있습니다. 비용에 관한 정보는 의료 전문가, 보험 회사 및/또는 검사 시설에 문의하십시오. 
알레르기 이해를 위한 도구
알레르기 증상을 추적하고 의사와의 상담을 준비하십시오.
특정 알레르기 항원에 관해 일반적인 증상과 관리 및 완화 방법을 알아보십시오. 
의료 전문가이십니까? 수백 가지 알레르기 항원과 항원 성분 전체에 대한 종합적인 정보를 얻으십시오.