임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
비름
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
비름과에 속하는 비름은 최대 2미터(약6.5피트)까지 자랄 수 있는 여름 일년생입니다. 상단에 숱이 많은 것을 특징으로 하는 비름은 유럽, 미국, 브라질, 한국, 스페인, 모잠비크, 멕시코, 헝가리, 독일, 아프가니스탄 등 전 세계에서 찾을 수 있습니다. 일부 종은 곤충에 의해 수분되는 반면에 다른 종은 바람에 의해 수분 되며, 꽃가루는 일반적으로 천식, 알레르기 결막염, 그리고 알레르기 비염(건초열)을 유발합니다.1 비름의 별칭에는 긴이삭비름, 아마란스 그레인 및 털비름 등이 포함됩니다.2
비름은 어디에서 발견됩니까?
비름은 유럽, 미국, 브라질, 한국, 스페인, 모잠비크, 멕시코, 헝가리, 독일, 아프가니스탄과 같은 지역을 포함하여 전 세계에서 발견됩니다. 목초지와 여물에서 흔히 볼 수 있는 비름은 야생 풍경, 도로변, 농작물에서도 서식합니다.1
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
일반적인 비름 알레르기를 가진 많은 환자들은 나무, 잡초, 풀 꽃가루와 같은 다른 알레르기 물질에 노출되었을 때도 같은 증상을 경험할 수 있고, 특히 꽃가루 계절이 겹칠 때 어떤 꽃가루가 증상을 유발하는지 판단하기가 어렵습니다. 이것을 교차 반응이라고 하며, 신체의 면역체계가 다른 물질의 단백질이나 기타 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다.5 비름과 관련된 반응을 유발할 수 있는 다른 호흡기 알레르기 유발 항원으로는 명아주, 솔장다리를 비롯한 일부 잡초, 나무 및 잔디 꽃가루가 있습니다.5
신선한 과일이나 생채소를 먹은 후 입이나 목이 가려워지면 꽃가루 식품 알레르기(PFAS)라고도 하는 구강 알레르기 증후군(OAS)일 수 있습니다. 이 질환은 다른 알레르기 항원에서 발견되는 유사한 단백질 또는 성분에 대해 면역체계가 반응하면서 발생합니다. OAS는 매우 흔하며, 알레르기성 비염(건초열)이 있는 소아의 25%가 과일이나 채소를 먹을 때 이 알레르기 증후군을 겪습니다.6  비름 OAS와 관련된 일반적인 식물성 식품에는 멜론, 수박, 감귤류, 바나나, 파인애플, 감, 주키니, 토마토, 헤이즐넛, 땅콩 등이 있습니다 .5
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기 관리 방법
알레르기 비염의 관리에는 관련 알레르기항원 회피, 증상 치료, 알레르기 면역요법 등이 포함됩니다.6-8
  • 매일 지역 꽃가루 수를 확인하고 꽃가루 수가 많을 때 외출 시간을 제한하십시오. 비는 공기 중의 꽃가루를 제거하는 데 도움이 되므로 외출하기에 가장 좋은 시간은 비가 온 후입니다.
  • 가능한 한 야외 활동을 다른 사람에게 맡기고 외부 일을 해야 하는 경우 꽃가루 차단을 위한 마스크를 착용합니다. 
  • 창문을 닫고 에어컨을 사용하십시오.
  • 뜨거운 비눗물로 최소 일주일에 한 번 침구를 세척하십시오.
  • 야외 활동 후에 옷을 세탁하고 야외에서 건조하는 대신 건조기에서 모든 옷을 건조 시킵니다.
  • 침대에 꽃가루가 들어가지 않도록 매일 자기 전에 머리를 감고 목욕을 하십시오.
  • 반려 동물을 집에 들여보내기 전, 꽃가루를 제거하기 위해 털어주거나 씻겨주십시오.
  • 집에 들어가기 전에 모든 사람이 신발을 벗도록 하십시오.
  • 검증된 천식 및 알레르기 공기 필터를 사용하십시오.
  • 항히스타민제, 코르티코스테로이드, 충혈 완화제 및 식염수 세척제 등 약물적 치료.
  • 의료인이 처방한 알레르기 면역치료.
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
비름 알레르기 증상은 다른 많은 꽃가루 알레르기와 유사할 수 있으며, 증상은 다음과 같습니다.3,6
  • 재채기
  • 코막힘
  • 콧물
  • 눈물
  • 목과 눈 가려움
  • 쌕쌕거림
비름에 민감하며 천식이 있는 경우, 잡초 꽃가루가 기침 및 쌕쌕거림과 같은 천식 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다.3.6
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 특정 알레르기항원에 감작하는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
꽃가루가 날리는 계절
어떤 잡초 종들은 곤충에 의해 수분되고 다른 종은 바람에 의해 수분되는 반면, 비름은 여름과 가을에 수분됩니다.1,4
  1. Steinman H. Weed pollens. Allergy Resources International. 2009. 제공: http://www.immunocapexplorer.com/uploads/cms/asset_brick/asset/10415/52-5107-92_02-Weed_pollens.pdf.
  2. CABI Invasive Species Compendium.|place unknown|:CABI, 2019 Nov 22. 제공: https://www.cabi.org/isc/datasheet/4652.
  3. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of allergy, asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. 제공: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  4. Pollen.com [Internet]. Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.;2020. 제공: https://www.pollen.com/research/genus/amaranthus.
  5. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250.Doi: 10.1111/Pai.12563. PMID: 27288833. 제공: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  6. Roberts, G., Xatzipsalti, M., Borrego, L., Custovic, A., Halken, S., Hellings, P., Papadopoulos, N., Rotiroti, G., Scadding, G., Timmermans, F., Valovirta, E. Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2013 Sep;68(9):1102-16.
  7. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2019 Apr 9. 제공: https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-grass-pollen.
  8. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research 2020 Apr 16. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.