Oliveira Fatos sobre alérgenos, sintomas e tratamento
Conhecidas por suas folhas únicas, verdes escuras de um lado e prateadas do outro, as oliveiras são árvores subtropicais perenes.1 Suas flores são polinizadas pelo vento e produzem grandes quantidades de pólen.2 Originalmente cultivada em todo o Mediterrâneo, onde o pólen da oliveira é reconhecido como uma das causas mais importantes de alergia respiratória sazonal, as oliveiras estão agora espalhadas pela maioria das regiões subtropicais do mundo.2-4
Embora as oliveiras provavelmente tenham se originado no Mediterrâneo, elas agora são encontradas na maioria das regiões subtropicais, como vários locais na Espanha, Itália, Turquia, Tunísia, Marrocos e Portugal.1,3
Muitos pacientes com alergia a oliveiras podem apresentar sintomas quando expostos a outros alérgenos, como o pólen de árvores, ervas daninhas e gramíneas, o que torna difícil determinar qual deles está causando os sintomas, principalmente quando as temporadas de pólen se sobrepõem. Isso é chamado de reatividade cruzada e ocorre quando o sistema imunológico do corpo identifica proteínas ou componentes em substâncias diferentes como sendo estruturalmente semelhantes ou biologicamente relacionadas, desencadeando uma resposta. Outros alérgenos respiratórios que podem causar reações associadas à alergia ao pólen de oliveira incluem os pólens de freixo, lilases e ligustro, e alergia limitada com pólen de outras árvores, ervas daninhas e gramíneas.7
Se você sentir coceira na boca ou garganta depois de comer frutas frescas ou verduras cruas, é possível que você tenha uma síndrome de alergia oral (SAO), às vezes chamada de síndrome da alergia pólen-alimento (SAPA). Esse quadro é causado por uma reação do sistema imunológico a proteínas ou componentes semelhantes encontrados em diferentes alérgenos. Isso é muito comum, sendo que até 25% das crianças portadoras de rinite alérgica (também conhecida como febre do feno) também apresentam a SAO.7 Alimentos vegetais comuns e materiais associados à SAO por alergia ao pólen de oliveira incluem látex e frutas como pêssego, pera, melão kiwi, banana, abacaxi.10
Conhecer as proteínas ou componentes de cada alérgeno que estão desencadeando os sintomas pode ajudar a orientar seu plano de controle. Com isso em mente, e com base no histórico de sintomas, o médico pode sugerir algo chamado teste de IgE específica para componentes de alérgenos, que pode revelar outros pólens aos quais você pode reagir. Os resultados desse teste também podem ajudar o médico a decidir se a imunoterapia alérgeno-específica pode reduzir seus sintomas.7
Os resultados do teste de IgE específica para componentes de alérgenos já estão prontos?
Os resultados do teste de componente incluirão o nome dos componentes (uma série de letras e números). O médico provavelmente analisará os resultados com você, mas aqui você também encontra uma análise rápida que pode ser usada como referência. Basta associar os nomes dos componentes com a lista abaixo para ver o que eles significam para o controle dos sintomas.
rOle e 1
rOle e 7, nOle e 9
rBet v 2, rBet v 4
Os resultados do teste devem ser interpretados pelo médico, no contexto de seu histórico clínico. O diagnóstico final e a decisão de controle adicional são feitos pelo médico.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
O controle da rinite alérgica inclui evitar os alérgenos relevantes e realizar o tratamento sintomático e a imunoterapia com alérgeno.6,8,9
Os sintomas de alergia a oliveiras podem ser semelhantes a diversas outras alergias a pólen e incluir:5,6
Se uma pessoa apresentar sensibilização a oliveiras e tiver asma, o pólen das árvores pode desencadear ou exacerbar sintomas de asma, como a tosse e o chiado no peito.5,6
Junto com seu histórico de sintomas, o teste cutâneo ou o exame de sangue para IgE específica podem ajudar a determinar se você apresenta sensibilização a um alérgeno específico. Se você tiver um diagnóstico de alergia, o médico criará um plano de controle junto com você.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
Embora os pólens arbóreos sejam comuns na primavera, as oliveiras normalmente polinizam de abril a maio.3,5