医療機関を探す
アレルギーかも?と思ったら医師に相談しましょう
 医療機関・専門医を探す 
日本アレルギー学会運営サイトにて、全国の拠点病院やアレルギー専門医を検索できます
 医療関係者の方へ 
医療関係者向けウェブサイトにて当社のアレルギー検査製品に関する情報を提供しています
オリーブについて
片面は濃緑色、もう片面は銀色という独特の葉で知られるオリーブは、亜熱帯性の常緑樹です1。その花は風媒授粉し、大量の花粉を生成します2。当初地中海全域で栽培されていたオリーブは、現在では世界中のほとんどの亜熱帯地域に広がっています。地中海地域では、オリーブ花粉は季節性の吸入系アレルギーのもっとも重要な原因の1つとして認識されています2-4。
オリーブはどんな場所に生育していますか?
オリーブは地中海地域が原産と考えられますが、現在ではスペイン、イタリア、トルコ、チュニジア、モロッコ、ポルトガルの各地など、ほとんどの亜熱帯地域に見られます1,3。
感作されている可能性のあるアレルゲンは他にもありますか?
オリーブ花粉アレルギーを持つ患者さんの多くは、樹木、雑草、イネ科植物の花粉などの他のアレルゲンに暴露したときに症状を発症することがあり、特に花粉の季節が重なる場合には、どの花粉が症状の原因となっているかを判断することが困難です。これは交差反応と呼ばれ、身体の免疫システムが、異なる物質中のタンパク質や成分を構造的に類似しているか生物学的に関連していると判断し、反応を引き起こすときに発生します。オリーブ花粉に関連した反応を引き起こす可能性がある他の吸入系アレルゲンは、トネリコ、ライラック、イボタノキの花粉のほか、一部の樹木、雑草、イネ科植物の花粉などがあります7。
生の果物や生野菜を食べた後に口や喉にかゆみが生じる場合は、花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)(口腔アレルギー症候群(OAS)とも呼ばれる)に罹患している可能性があります。このような症状は、異なるアレルゲンに含まれる類似のタンパク質や成分に対する免疫システムの反応によっても引き起こされます。これはきわめて一般的で、ある研究では、アレルギー性鼻炎(花粉症)を持つ小児の約1/4がPFASにも罹患していることが示唆されています7。オリーブによるPFASに関与する一般的な植物性食品には、ラテックスやモモ、ナシ、メロン、キウイ、バナナ、パイナップルなどの果物があります8。
※他に感作または交差反応を起こしうるアレルゲンは人により異なるため、自己判断せずに必ず医師の診断を受けることが必要です。
一般的な症状
オリーブ花粉アレルギーの症状は他の多くの花粉アレルギーと類似しており、以下のものを含みます5,6。
  • くしゃみ
  • 鼻づまり
  • 鼻水
  • 涙目
  • 喉や目のかゆみ
  • ゼーゼーする
ぜん息患者さんがオリーブに感作された場合、咳やゼーゼーするなどのぜん息症状が誘発されたり悪化したりすることがあります5,6。
自分がアレルギーかどうかを知るにはどうすればよいですか?
アレルギー症状の原因を知ることは、治療や対策への第一歩です。自己判断せず、きちんと医療機関を受診して医師による適切な診断を受ける必要がありますので、医師に相談するために症状を記録しておきましょう。症状の記録とともに、特異的IgE血液検査または皮膚プリックテストが役立ちます。アレルギーと診断された場合は、医師の指導に従ってください。
花粉が飛散する季節
樹木花粉は春に多く見られますが、オリーブは通常4月から5月に飛散します3,5。
  1. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2019 May 1. Available from: https://www.britannica.com/plant/olive-plant.
  2. Guerin J, Sedgley M. Cross-pollination in olive cultivars. Australian Government Rural Industries Research and Development Corporation. 2007 Oct:1. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.606.2306&rep=rep1&type=pdf.
  3. Tropicos.org [Internet]. St. Louis, MO: Missouri Botanical Garden. 2020 Sep 26. Available from: http://legacy.tropicos.org/Name/23000814?projectid=32.
  4. Liccardi G, D’Amato M, D’Amato G: Oleaceae Pollinosis: A Review. Int Arch Allergy Immunol 1996;111:210-217. doi: 10.1159/000237370.
  5. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. Available from: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  6. Roberts, Graham & Xatzipsalti, M & Borrego, Luis & Custovic, Adnan & Halken, Susanne & Hellings, Peter & Papadopoulos, Nikolaos & Rotiroti, G & Scadding, Glenis & Timmermans, Frans & Valovirta, Erkka. (2013). Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 68. 10.1111/all.12235.
  7. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, Hofmaier S, Aalberse RC, Agache I, Asero R, Ballmer-Weber B, Barber D, Beyer K, Biedermann T, Bilò MB, Blank S, Bohle B, Bosshard PP, Breiteneder H, Brough HA, Caraballo L, Caubet JC, Crameri R, Davies JM, Douladiris N, Ebisawa M, EIgenmann PA, Fernandez-Rivas M, Ferreira F, Gadermaier G, Glatz M, Hamilton RG, Hawranek T, Hellings P, Hoffmann-Sommergruber K, Jakob T, Jappe U, Jutel M, Kamath SD, Knol EF, Korosec P, Kuehn A, Lack G, Lopata AL, Mäkelä M, Morisset M, Niederberger V, Nowak-Węgrzyn AH, Papadopoulos NG, Pastorello EA, Pauli G, Platts-Mills T, Posa D, Poulsen LK, Raulf M, Sastre J, Scala E, Schmid JM, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M, van Ree R, Vieths S, Weber R, Wickman M, Muraro A, Ollert M. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563. PMID: 27288833.
  8. Popescu F-D. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. World J Methodol 2015 June 26; 5(2): 31-50