Olivo Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
Conocidos por sus hojas únicas, que son de color verde oscuro en un lado y de color plateado en el otro, los olivos son árboles de hoja perenne subtropicales.1 Sus flores son polinizadas por el viento y producen grandes cantidades de polen.2 Cultivado originariamente en todo el Mediterráneo, donde se sabe que el polen de los olivos es una de las causas más importantes de la alergia respiratoria estacional, los olivos están ahora distribuidos por la mayoría de las regiones subtropicales del mundo.2-4
Aunque los olivos probablemente son originarios del Mediterráneo, ahora se encuentran en la mayoría de las regiones subtropicales, como varios lugares de España, Italia, Turquía, Túnez, Marruecos y Portugal.1,3
Muchos pacientes con alergia a los olivos pueden experimentar síntomas cuando están expuestos a otros alérgenos como el polen de árboles, malezas o gramíneas, lo que dificulta la determinación de qué polen está causando los síntomas, especialmente cuando se solapan las temporadas de cada polen. Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta. Otros alérgenos respiratorios que pueden causar reacciones asociadas a la alergia al polen del olivo son el polen de fresno, el lilo y, de manera limitada, de otros árboles, malezas y gramíneas.7
Si experimenta picor de boca o garganta después de comer frutas frescas o verduras crudas, puede sufrir el síndrome de alergia oral (SAO), a veces llamado síndrome de alergia al polen y alimentos (PFAS). Esta afección también es causada por la reacción del sistema inmunitario a proteínas o componentes similares que se encuentran en diferentes alérgenos. Es bastante común: el 25 por cierto de los niños con rinitis alérgica (es decir, fiebre del heno) también sufren SAO.7 Entre los alimentos vegetales y materiales comunes involucrados en el SAO para el olivo se incluyen el látex y frutas como el melocotón, la pera, el melón, el kiwi, el plátano, la banana y la piña.10
Conocer las proteínas, o los componentes, de cada alérgeno que desencadenan sus síntomas puede ayudarle con su plan de manejo de la alergia. Teniendo esto en cuenta, y basándose en su historial de síntomas, su profesional sanitario puede sugerirle algo llamado prueba de IgE específica de componentes, que puede ayudar a identificar otros pólenes a los que puede reaccionar. Los resultados de esta prueba también pueden ayudar a su profesional sanitario a decidir si la inmunoterapia con alérgenos puede reducir sus síntomas.7
¿Ya tiene sus resultados de la prueba de IgE específica de componentes?
Los resultados de la prueba de componentes incluirán el nombre de los componentes (una serie de letras y números). El profesional sanitario probablemente revisará los resultados con usted, pero aquí encontrará un desglose resumido que puede utilizar como referencia. Simplemente correlacione los nombres de los componentes con la siguiente lista para ver lo que significan en cuanto al manejo de los síntomas.
rOle e 1
rOle e 7, nOle e 9
rBet v 2, rBet v 4
Los resultados de las pruebas debe interpretarlos su profesional sanitario, en el contexto de su historial clínico. Su profesional sanitario será responsable del diagnóstico final y de cualquier decisión sobre el posterior manejo de la alergia.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El tratamiento de la rinitis alérgica incluye la evitación de alérgenos relevantes, el tratamiento sintomático y la inmunoterapia con alérgenos.6,8,9
Los síntomas de la alergia al olivo pueden ser similares a muchas otras alergias al polen y pueden incluir los siguientes:5,6
Si está sensibilizado a los olivos y tiene asma, el polen de los árboles puede desencadenar o empeorar los síntomas del asma, como la tos y las sibilancias.5,6
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si está sensibilizado a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
Aunque el polen de los árboles es común en la primavera, los olivos suelen polinizar en abril y mayo.3,5