임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
올리브나무
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
한 면은 짙은 녹색이고 다른 면은 은빛인 독특한 잎으로 유명한 올리브 나무는 아열대 상록수입니다.1 꽃은 바람에 의해 수분되며 많은 양의 꽃가루를 날립니다.2 지중해 전역에서 재배되고 아열대 지역 전체에 퍼져있는 올리브 나무는 꽃가루가 계절성 호흡기 알레르기의 가장 중요한 원인 중 하나로 알려져 있습니다.2-4
올리브 나무는 어디에서 발견됩니까?
올리브 나무는 지중해가 원산지인 것으로 보이며, 스페인, 이탈리아, 터키, 튀니지, 모로코, 포르투갈 등 대부분의 아열대 지역에서 발견됩니다.1,3
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
올리브 나무 꽃가루 알레르기를 가진 많은 환자들은 나무, 잡초, 잔디 꽃가루와 같은 다른 알레르기 항원에 노출될 때 증상을 경험할 수 있으며, 특히 꽃가루가 날리는 계절이 겹칠 때에는 어떤 꽃가루가 증상을 유발하는지 확인하기 어렵습니다. 이는 교차 반응이라고 하며, 신체의 면역체계가 다른 물질에 있는 단백질이나 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다. 올리브 나무 꽃가루 알레르기와 관련하여 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 다른 호흡기 알레르기 항원으로는 재, 라일락, 쥐똥나무 꽃가루, 일부 나무, 잡초, 잔디 꽃가루 등이 있습니다.7
신선한 과일이나 생채소를 먹은 후 입이나 목이 가려워지면 꽃가루 식품 알레르기(PFAS)라고도 하는 구강 알레르기 증후군(OAS)일 수 있습니다. 이 질환은 다른 알레르기 항원에서 발견되는 유사한 단백질 또는 성분에 대해 면역체계가 반응하면서 발생합니다. OAS는 매우 흔하며, 알레르기 비염(예: 건초열)이 있는 소아의 최대 25%가 이 알레르기 증후군을 앓습니다.7 올리브 나무 꽃가루 OAS와 관련된 일반적인 식물성 식품 및 물질에는 복숭아, 배, 멜론, 키위, 바나나, 파인애플 등의 과일과 라텍스가 포함됩니다.10
증상을 유발하는 각각의 알레르기 항원에 포함된 단백질 또는 성분을 알면 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 따라서 환자의 증상 병력을 바탕으로 전문의는 특이 IgE 성분항원 검사라고 하는 것을 제안할 수 있으며, 이를 통해 귀하가 반응하는 다른 꽃가루를 확인할 수 있습니다. 이 검사 결과는 전문의가 알레르기 면역요법을 통해 증상을 줄일 수 있는지 여부를 결정하는 데에도 도움이 됩니다.7
특이IgE 성분항원 검사 결과가 이미 있으십니까?
성분항원 검사 결과에는 성분 이름(일련의 문자와 숫자)이 포함됩니다. 결과에 대해 의사와 상담할 수도 있지만 여기서는 참조용으로 간단히 확인할 수 있는 세부 정보를 안내해 드립니다. 증상 관리 측면에서 성분항원 이름이 의미하는 바를 확인하려면 아래 목록에서 성분 이름을 찾기만 하면 됩니다.
rOle e 1
  • 올리브나무/물푸레나무 꽃가루로 인해 증상이 유발됨을 나타냅니다.7
  • 환자는 올리브 꽃가루 면역치료를 고려할 수도 있습니다.7
 rOle e 7, nOle e 9
  • 꽃가루 알레르기 증상은 올리브나무/물푸레나무 꽃가루 이외의 나무, 잡초, 목초 꽃가루로 인해 발생할 수 있습니다.7
  • 올리브 나무에 많이 노출된 지역에서 rOle e 7 와 nOle e 9에 대한 알레르기는 꽃가루 알레르기의 중증도 증가와 관련이 있습니다.7
rBet v 2, rBet v 4
  • 꽃가루 알레르기 증상은 나무, 잡초, 잔디 꽃가루로 인해 발생할 수 있습니다. 7
  • 사과, 체리, 헤이즐넛 등에 PFAS가 발생할 경우, 자작나무 꽃가루 알레르기가 원인일 수 있습니다.7
검사 결과는 의사가 임상 병력을 고려하여 해석할 것입니다. 의료인이 추가 관리에 대한 최종 진단 및 결정을 내려야 합니다.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기 관리 방법
알레르기 비염의 관리에는 관련 알레르기 항원 회피, 증상 치료, 알레르기 면역요법 등이 포함됩니다.6,8,9
  • 매일 지역 꽃가루 수를 확인하고 꽃가루 수가 많을 때 외출 시간을 제한하십시오. 비는 공기 중의 꽃가루를 제거하는 데 도움이 되므로 외출하기에 가장 좋은 시간은 비가 온 직후입니다.
  • 가능한 한 야외 활동을 다른 사람에게 맡기고 외부 일을 해야 하는 경우 꽃가루 차단을 위한 마스크를 착용합니다. 
  • 창문을 닫고 에어컨을 사용하십시오.
  • 뜨거운 비눗물로 최소 일주일에 한 번 침구를 세척하십시오.
  • 야외 활동 후에 옷을 세탁하고 야외에서 건조하는 대신 건조기에서 모든 옷을 건조 시킵니다.
  • 침대에 꽃가루가 들어가지 않도록 매일 자기 전에 머리를 감고 목욕을 하십시오.
  • 반려 동물을 집에 들여보내기 전, 꽃가루를 제거하기 위해 털어주거나 씻겨주십시오.
  • 집에 들어가기 전에 모든 사람이 신발을 벗도록 하십시오.
  • 검증된 천식 및 알레르기 공기 필터를 사용하십시오.
  • 항히스타민제, 코르티코스테로이드, 충혈 완화제 및 식염수 세척제 등 약물적 치료.
  • 의료인이 처방한 알레르기 면역치료.
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
올리브 나무 알레르기 증상은 다른 많은 꽃가루 알레르기와 유사할 수 있으며, 다음을 포함할 수 있습니다.5,6
  • 재채기
  • 코막힘
  • 콧물
  • 눈물
  • 목과 눈 가려움
  • 쌕쌕거림
올리브 나무에 민감하거나 천식을 앓고 있는 경우, 나무 꽃가루가 기침 및 쌕쌕거림과 같은 천식 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다.5,6
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 특정 알레르기항원에 감작하는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
꽃가루가 날리는 계절
나무 꽃가루는 봄에 흔히 나타나는 반면, 올리브 나무는 일반적으로 4월과 5월에 수분합니다.3,5
  1. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2019 May 1. 제공: https://www.britannica.com/plant/olive-plant.
  2. Guerin J, Sedgley M. Cross-pollination in olive cultivars. Australian Government Rural Industries Research and Development Corporation. 2007 Oct:1. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.606.2306&rep=rep1&type=pdf에서 사용할 수 있습니다
  3. Tropicos.org [인터넷]. St. Louis, MO: Missouri Botanical Garden. 2020 Sep 26. 제공: http://legacy.tropicos.org/Name/23000814?projectid=32.
  4. Liccardi G, D'Amato M, D'Amato G: Oleaceae Pollinosis: A Review. int Arch Allergy Immunol 1996; 111:210-217.Doi: 10.1159/000237370.
  5. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of allergy, asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. 제공: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  6. Roberts, Graham & Xatzipsalti, M & Borrego, Luis & Custovic, Adnan & Halken, Susanne & Hellings, Peter & Papadopoulos, Nikolaos & Rotiroti, G & Scadding, Glenis & Timmermans, Frans & Valovirta, Erkka. (2013). Paediatric rhinitis: Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 68. 10.1111/all.12235.
  7. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, Hofmaier S, Aalberse RC, Agache I, Asero R, Ballmer-Weber B, Barber D, Beyer K, Biedermann T, Bilò MB, Blank S, Bohle B, Bosshard PP, Breiteneder H, Brough HA, Caraballo L, Caubet JC, Crameri R, Davies JM, Douladiris N, Ebisawa M, EIgenmann PA, Fernandez-Rivas M, Ferreira F, Gadermaier G, Glatz M, Hamilton RG, Hawranek T, Hellings P, Hoffmann-Sommergruber K, Jakob T, Jappe U, Jutel M, Kamath SD, Knol EF, Korosec P, Kuehn A, Lack G, Lopata AL, Mäkelä M, Morisset M, Niederberger V, Nowak-W?grzyn AH, Papadopoulos NG, Pastorello EA, Pauli G, Platts-Mills T, Posa D, Poulsen LK, Raulf M, Sastre J, Scala E, Schmid JM, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M, van Ree R, Vieths S, Weber R, Wickman M, Muraro A, Ollert M. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250.Doi: 10.1111/Pai.12563. PMID: 27288833.
  8. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2019 Apr 9. 제공: https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-grass-pollen.
  9. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research 2020 Apr 16. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.
  10. Popescu F-D. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. World J Methodol 2015 June 26, 5(2): 31-50