Dos Primeiros Sinais à Referenciação para Hematologia
Otimizar o Diagnóstico do Mieloma Múltiplo
Suspeitar e identificar patologias complexas, como as gamapatias monoclonais, incluindo o Mieloma Múltiplo, pode ser desafiante
Assista a este breve vídeo para obter uma visão geral dos sinais de alerta e das investigações diagnósticas, de modo a que possa ajudar a melhorar o diagnóstico precoce:
Entender as Gamapatias Monoclonais
  • As gamapatias monoclonais, ou discrasias de células plasmáticas, caracterizam-se pelo crescimento excessivo de um único clone de células plasmáticas. Estas células plasmáticas monoclonais podem secretar proteínas monoclonais são encontradas no sangue.
  • As gamapatias monoclonais variam de precursores não neoplásicos como a GMSI e o Mieloma Múltiplo Indolente a formas malignas como o Mieloma Múltiplo, que podem causar danos nos órgãos, sintomas graves e ser potencialmente fatais.
Diagrama de progressão de plasmócitos clonais
Clique na imagem para ampliar
Figura adaptada de Kumar1 Nat Rev Dis Primers 2017
Identificar precocemente os sintomas
  • Suspeite de Mieloma Múltiplo em doentes com dores nas costas e nos ossos, anemia, infeções recorrentes, desconforto geral, fadiga, fraturas e insuficiência renal2.
  • A apresentação tardia com doença avançada pode estar associada a danos nos órgãos-alvo. Estes são chamados eventos CRAB: hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e lesões ósseas.
Diagrama do corpo humano com rótulos indicando os primeiros sintomas do mieloma múltiplo.
Clique na imagem para ampliar
Transfira esta ferramenta de referência para ajudar a fazer um diagnóstico precoce
Solicitar as análises ao sangue recomendadas
  • As diretrizes internacionais3 e nacionais4 recomendam incluir os testes de cadeias leves livres no soro (sFLC) juntamente com a eletroforese de proteínas no soro (EPS) e a imunofixação no soro (sIFE) quando se suspeita de Mieloma Múltiplo para maximizar a deteção de proteínas monoclonais.
  • A combinação de testes de cadeias leves livres no soro (sFLC) e eletroforese de proteínas no soro (EPS) demonstrou identificar >99% dos doentes com Mieloma Múltiplo5.
O Dr. Joseph Mikhael6, médico e diretor médico da Fundação Internacional para o Mieloma, recomenda, na sua publicação recente, várias análises ao sangue para descartar o Mieloma Múltiplo. Estas incluem, mas não estão limitadas a:
Line icon of test tube and magnifying glass
Hemograma completo para verificar a existência de anemia e o aumento da taxa de sedimentação de eritrócitos (VHS)
Line icon of chemistry symbols
Química para verificar a existência de cálcio elevado, creatinina elevada e albumina baixa
Line icon of chemistry symbols
Testes de cadeias leves livres no soro (sFLC), eletroforese de proteínas no soro (EPS) e imunofixação (sIFE) para verificar a presença de uma proteína monoclonal
Figura adaptada de Mikhael6 Am J Med 2023
Referencie para Hematologia
  • A referênciação e diagnóstico precoces são críticos no Mieloma Múltiplo.
  • Os atrasos podem levar a comorbidades graves e taxas de sobrevivência a 5 anos reduzidas2, 7.
  • A intervenção atempada pode melhorar significativamente os resultados do doente.
Diagrama que descreve por que o encaminhamento e o diagnóstico precoces de mieloma múltiplo são críticos.
Figure adapted from Rajkumar3 Lancet Oncol 2014 and NICE [NG35]4
Vigilância de doentes com GMSI
Uma vez confirmado por hematologistas o diagnóstico de GMSI, estes podem solicitar aos médicos de saúde primária que monitorizem estes doentes. Embora a GMSI não seja uma condição maligna, tem implicações clínicas significativas. Os doentes com GMSI têm um risco aumentado de progressão para doenças malignas hematológicas8, como o Mieloma Múltiplo, bem como são mais suscetíveis a infeções9, insuficiência renal10, osteoporose e fraturas11, distúrbios neurológicos12 e trombose13.
O acompanhamento regular desses doentes ajuda na deteção precoce e no tratamento de condições mais graves que possam surgir.
Esteja consciente das populações com maior risco de desenvolver Mieloma Múltiplo
Line icon of person with walking stick
Idade14
Frequentemente diagnosticado entre os 65-74 anos, embora também possa ser diagnosticado em indivíduos muito mais jovens.
Line icon of man and woman
Sexo14
Ligeiramente mais frequente em homens do que em mulheres.
Line icon of three people above a globe
Raça6
Os doentes afro-americanos têm uma taxa de incidência >2x em comparação com os doentes brancos e tendem a ser diagnosticados numa idade mais jovem em relação aos seus homólogos brancos e asiáticos.
Line icon of a family tree
Histórico Familiar15
Um historial familiar de Mieloma Múltiplo ou uma discrasia de células plasmáticas relacionada, aumenta significativamente o risco de desenvolver mieloma múltiplo ou GMSI. Os familiares em primeiro grau de doentes com Mieloma Múltiplo têm um risco 2 a 3 vezes maior de desenvolver a doença.
Line icon of precursor condition
Condições precursoras16
Todos os doentes com condições precursoras, como GMSI ou Mieloma Múltiplo Indolente, correm o risco de progredir para Mieloma Múltiplo.
Transfira esta ferramenta de referência para ajudar a fazer um diagnóstico precoce
Se você gostou deste conteúdo, também vai gostar destes:
Critérios de Diagnóstico do Mieloma Múltiplo
Parecer especializado
Critérios de Diagnóstico do Mieloma Múltiplo
Saiba mais sobre os critérios de diagnóstico do mieloma múltiplo que os médicos de saúde primária devem estar alerta para evitar danos nos orgãos-alvo.
Critérios de Recidiva do Mieloma Múltiplo
Parecer especializado
Critérios de Recidiva do Mieloma Múltiplo
Leia a descrição geral da Binding Site das guidelines de monitorização do mieloma múltiplo para deteção de uma recidiva do mieloma múltiplo, incluindo a utilização de testes sFLC no soro.
Referências:
  1. Kumar SK, et al. Multiple myeloma. Nat Rev Dis Primers 2017; 3:17046
  2. Hossain MI, et al. An in Depth Analysis of Factors Contributing to Diagnostic Delay in Myeloma: A Retrospective UK Study of Patients Journey from Primary Care to Specialist Secondary Care. Blood / Presented at ASH 2021; 138:3007a
  3. Rajkumar SV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014; 15:e538-e548
  4. NICE. Myeloma: diagnosis and management [NG35]. NICE Guidelines 2016
  5. Katzmann JA, et al. Screening panels for detection of monoclonal gammopathies. Clin Chem 2009; 55:1517-1522
  6. Mikhael J, Bhutani MCole CE. Multiple Myeloma for the Primary Care Provider: A Practical Review to Promote Earlier Diagnosis Among Diverse Populations. Am J Med 2023; 136:33-41
  7. Seesaghur A, et al. Clinical features and diagnosis of multiple myeloma: a population-based cohort study in primary care. BMJ Open 2021; 11:e052759
  8. Kyle RA, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. Leukemia 2010; 24:1121-1127
  9. Kristinsson SY, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and risk of infections: a population-based study. Haematologica 2012; 97:854-858
  10. Leung N, et al. Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS): when MGUS is no longer undetermined or insignificant. Blood 2012; 120:4292-4295
  11. Kristinsson SY, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and risk of skeletal fractures: a population-based study. Blood 2010; 116:2651-2655
  12. Nobile-Orazio E. Neuropathy and monoclonal gammopathy. Vol. 115. 2013, Elsevier. p443-459
  13. Kristinsson SY, et al. Deep vein thrombosis after monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma. Blood 2008; 112:3582-3586
  14. Ferlay J, et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today (version 1.1). Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. 2024 [Accessed on: 04/03/2024]; Available from: https://gco.iarc.who.int/today.
  15. Bhutani M, et al. Addressing the disparities: the approach to the African American patient with multiple myeloma. Blood Cancer Journal 2023; 13:189
  16. Kyle RA, et al. Clinical course and prognosis of smoldering (asymptomatic) multiple myeloma. N Engl J Med 2007; 356:2582-2590
Contacte-nos
Tem perguntas sobre os tópicos abordados nesta página? A nossa equipa está pronta para as ouvir.
Preencha este formulário e entraremos em contacto consigo
Os campos assinalados com * são obrigatórios