Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 002174
          Assay Name: hsa-miR-27b*
          miRBase Accession Number: MI0000440
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.9: 95085445 - 95085541 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Species: Human, Mouse, Alligator mississippiensis, Anolis carolinensis, Chrysemys picta, Cricetulus griseus, Goat, Ornithorhynchus anatinus, Pteropus alecto, Salmo salar, Taeniopygia guttata
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 002174
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000036, mir-27

          Mature miRNA Sequence:

          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-27b-5p MIMAT0004588
          Mouse mmu-miR-27b-5p MIMAT0004522
          Alligator mississippiensis ami-miR-27b-5p MIMAT0038069
          Anolis carolinensis aca-miR-27b-5p MIMAT0021907
          Chrysemys picta cpi-miR-27b-5p MIMAT0037666
          Cricetulus griseus cgr-miR-27b-5p MIMAT0023876
          View More Rows
          Goat chi-miR-27b-5p MIMAT0036107
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-27b-5p MIMAT0006956
          Pteropus alecto pal-miR-27b-5p MIMAT0039809
          Salmo salar ssa-miR-27b-5p MIMAT0032576
          Taeniopygia guttata tgu-miR-27-5p MIMAT0026991

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0000440
          Stem-loop Sequence
          ACCUCUCUAACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUG
          Chromosome Location Chr. 9 - 95085445 - 95085541 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004588
          miRBase ID: hsa-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: Chr. 9 - 95085445 - 95085541 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0000142
          Stem-loop Sequence
          AGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCU
          Chromosome Location Chr. 13 - 63300712 - 63300784 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004522
          miRBase ID: mmu-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: Chr. 13 - 63300712 - 63300784 [+] on Build GRCm38

          Alligator mississippiensis

          Stem-loop ID ami-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0029685
          Stem-loop Sequence
          CCUCUCUGACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUUUCCCCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038069
          miRBase ID: ami-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Anolis carolinensis

          Stem-loop ID aca-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0018838
          Stem-loop Sequence
          UGAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUUUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0021907
          miRBase ID: aca-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Chrysemys picta

          Stem-loop ID cpi-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0029419
          Stem-loop Sequence
          ACCUCUCUAACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUUUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUGAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037666
          miRBase ID: cpi-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0020474
          Stem-loop Sequence
          AACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023876
          miRBase ID: cgr-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0030723
          Stem-loop Sequence
          GCGACGACCUCUCUGACGAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGACUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036107
          miRBase ID: chi-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0006758
          Stem-loop Sequence
          GCCGUCUCUCUGUCUCUCUGUCGCGGCGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGCUGGACUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCGCCCGCAGAGAAGGGGACGGACGGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006956
          miRBase ID: oan-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0032340
          Stem-loop Sequence
          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGACUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039809
          miRBase ID: pal-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Salmo salar

          Stem-loop ID ssa-mir-27b-1
          Stem-loop Accession # MI0026659
          Stem-loop Sequence
          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUCUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0032576
          miRBase ID: ssa-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ssa-mir-27b-2
          Stem-loop Accession # MI0026660
          Stem-loop Sequence
          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUCUCCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0032576
          miRBase ID: ssa-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Taeniopygia guttata

          Stem-loop ID tgu-mir-27
          Stem-loop Accession # MI0013748
          Stem-loop Sequence
          AUCUCUCUGGCGAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGUUUUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026991
          miRBase ID: tgu-miR-27-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pools:

          Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
          Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0


          Associated TaqMan® Array MicroRNA Cards:

          TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0
          TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0


          TaqMan® OpenArray® MicroRNA Panels:

          TaqMan® OpenArray® Human MicroRNA Panel
          TaqMan® OpenArray® Rodent MicroRNA Panel




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303051_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306468_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12831
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12831
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12831
          mirVana® miRNA mimic : MC12831
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478789_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481663_mir
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Hu miRNA Plate
          FGMIR : TaqManTM Human MicroRNA Array B v3
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v2.0
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Rod miRNA Plate
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Rodent MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v2.0
          FGMIR : TaqManTM Array Rodent MicroRNA B Card v3
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA B Cards v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA B Cards v3.0


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-27b* (v17)
          Mouse: mmu-miR-27b* (v17)
          Aeromonas caviae Ae398: aca-miR-27b* (v18)
          Ochrobactrum anthropi: oan-miR-27b* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline