Preparative HPLC Columns
分析メソッドをスムーズにスケールアップさせ、確実な精製を
分取 HPLC カラムの場合、一つのサイズですべてに適合させることはできません。不純物や副生成物から目的化合物を精製するために、独自のカラムケミストリーが必要な場合でも、長期の使用に耐える堅牢なカラムやルーチン用の低コストソリューションが必要な場合でも、当社の分取カラムポートフォリオは対応可能です。オプションの XtendedLife テクノロジーを備えた当社のすべてのカラムハードウェアは、さまざまなケミストリーに対応する堅牢で再現性のあるパフォーマンスを提供し、現在の分析メソッドから簡単にスケールアップすることができます。
このページの内容
分取性の高い分取 HPLC カラムオプションにスケールアップ
さまざまな分取カラムの形式、分離媒体、サイズの中から、シームレスなメソッドスケールアップのための分取 HPLC カラムを簡単に見つけることができます。
  • 当社の分取 HPLC カラムポートフォリオから最適なカラム性能をご選択にます
  • あらゆるアプリケーションのニーズを満たす堅牢でカスタマイズ可能なソリューション
  • 分析メソッドを簡単にスケールアップ
分取 HPLC カラムについてご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。カスタマイズカラムの返品はお受けしておりません。ご了承ください。
お問い合わせ
分取 HPLC カラムは、40 を超えるカラムケミストリーを利用でき、優れた柔軟性とオプションにより、ケミストリー連続性のある分析メソッドをスケールアップし、簡単にメソッドを移行できます。
分取固定相は、三つのファミリーに分類されます:
Hypersil PREP 固定相分析から分取 HPLC スケールまでの開発を必要とするルーチンのアプリケーションに最適。Hypersil PREP シリーズは、C18、C8、Si BDS、ODS、Si、フェニルの各固定相を利用でき、幅広いアプリケーションに優れた選択性を提供するように設計されています。
Hypersil PREP HS 固定相保持と負荷量を最大化する孔径 100Å の高表面積粒子Hypersil PREP HS は、C18、C8、Si、およびフェニルの各固定相の利用が可能であり、低分子および医薬品精製アプリケーションに最適となっています。
Premium Thermo Scientific 固定相Premium Thermo Scientific カラムケミストリーの現行ラインナップを拡大したことにより、分析メソッドのシームレスなスケールアップが可能となりました。最高水準の技術で製造されたケミストリーで最も困難な分離に対応し、さまざまなアプリケーションに優れた選択性と分離性を提供します。
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関してご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
お問い合わせ
ご要望の多い分取 HPLC カラムについて表にまとめました。
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関しご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
Hypersil PREP 固定相の詳細
 孔径(Å)表面積(m2/g)カーボンロード(%)USP コードpH 範囲
Hypersil PREP C18 BDS14518511L12 ~ 8
Hypersil PREP C8 BDS1451857L72 ~ 8
Hypersil PREP ODS13019510L12 ~ 8
Hypersil PREP Si BDS1451850L32 ~ 7
Hypersil PREP Si1301950L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl BDS 1451855L112 ~ 8
Hypersil PREP HS 固定相 の詳細
 孔径(Å)表面積(m2/g)カーボンロード(%)USP コードpH 範囲
Hypersil PREP C18 HS10035015L12 ~ 9
Hypersil PREP C8 HS1003507L72 ~ 8
Hypersil PREP Si HS1003500L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl HS1003509L112 ~ 8
Premium Thermo Scientific 固定相の詳細
 細孔径(Å)表面積(m2/g)カーボンロード(%)USP コードpH 範囲
Hypersil GOLD C1817522010L12 ~ 9
Hypersil GOLD C81752208L72 ~ 9
Hypersil GOLD aQ17522012L12 ~ 9
Hypersil GOLD C41752205L262 ~ 8
Hypersil GOLD Phenyl1752208L112 ~ 8
Hypercarb250120100L1090 ~ 14
Syncronis C1810032016L12 ~ 9
Syncronis HILIC1003205なし2 ~ 8
Accucore XL C1880907L11 ~ 11
Accucore XL C880904L72 ~ 9
DNAPac RP独自のワイドポア22 ~ 24N/Aなし0 ~ 14
DNAPac PA200無孔性N/AN/Aなし4 ~ 10
MAbPac無孔性N/AN/Aなし2 ~ 12
ProPac無孔性N/AN/Aなし2 ~ 12
カラム内径(I.D.)およびカラム性能のニーズに基づき、3 種類のカラムハードウェアオプションを提供しています:
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
標準ネジ式・標準フランジハードウェア
  • 熟練技術で充填され堅牢にデザインされた標準ハードウェアは、コストと寿命のバランスを取り、日常的に使用する汎用性の高い製品を提供します。
  • 高品質ステンレススチール製で標準的なアプリケーションに適用するようにデザインされており、内径 200 mm までのすべてのサイズを提供できます。
  • 標準ネジ式ハードウェアのカラム 内径は、< 40 mm、および標準フランジハードウェアのカラム内径は、≧ 40 mm です。
  • ご要望により、標準ハードウェアを SFC 適合仕様に変更できます。
XtendedLife Hardware
XtendedLife ハードウェア
  • 内蔵型 Dynamic Axial Compression(DAC)システムを採用することによりカラムの寿命を改善し、充填剤ベッドが連続してしっかりと充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。
Know what you need?
必要なことを知るには
カタログ裏面の表でカラムのパーツナンバーを調べて、Thermofisher.com. で検索すると、すぐに見つかります。
カタログ
分取 HPLC カラムは、40 を超えるカラムケミストリーを利用でき、優れた柔軟性とオプションにより、ケミストリー連続性のある分析メソッドをスケールアップし、簡単にメソッドを移行できます。
分取固定相は、三つのファミリーに分類されます:
Hypersil PREP 固定相分析から分取 HPLC スケールまでの開発を必要とするルーチンのアプリケーションに最適。Hypersil PREP シリーズは、C18、C8、Si BDS、ODS、Si、フェニルの各固定相を利用でき、幅広いアプリケーションに優れた選択性を提供するように設計されています。
Hypersil PREP HS 固定相保持と負荷量を最大化する孔径 100Å の高表面積粒子Hypersil PREP HS は、C18、C8、Si、およびフェニルの各固定相の利用が可能であり、低分子および医薬品精製アプリケーションに最適となっています。
Premium Thermo Scientific 固定相Premium Thermo Scientific カラムケミストリーの現行ラインナップを拡大したことにより、分析メソッドのシームレスなスケールアップが可能となりました。最高水準の技術で製造されたケミストリーで最も困難な分離に対応し、さまざまなアプリケーションに優れた選択性と分離性を提供します。
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関してご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
お問い合わせ
ご要望の多い分取 HPLC カラムについて表にまとめました。
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関しご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
Hypersil PREP 固定相の詳細
 孔径(Å)表面積(m2/g)カーボンロード(%)USP コードpH 範囲
Hypersil PREP C18 BDS14518511L12 ~ 8
Hypersil PREP C8 BDS1451857L72 ~ 8
Hypersil PREP ODS13019510L12 ~ 8
Hypersil PREP Si BDS1451850L32 ~ 7
Hypersil PREP Si1301950L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl BDS 1451855L112 ~ 8
Hypersil PREP HS 固定相 の詳細
 孔径(Å)表面積(m2/g)カーボンロード(%)USP コードpH 範囲
Hypersil PREP C18 HS10035015L12 ~ 9
Hypersil PREP C8 HS1003507L72 ~ 8
Hypersil PREP Si HS1003500L32 ~ 7
Hypersil PREP Phenyl HS1003509L112 ~ 8
Premium Thermo Scientific 固定相の詳細
 細孔径(Å)表面積(m2/g)カーボンロード(%)USP コードpH 範囲
Hypersil GOLD C1817522010L12 ~ 9
Hypersil GOLD C81752208L72 ~ 9
Hypersil GOLD aQ17522012L12 ~ 9
Hypersil GOLD C41752205L262 ~ 8
Hypersil GOLD Phenyl1752208L112 ~ 8
Hypercarb250120100L1090 ~ 14
Syncronis C1810032016L12 ~ 9
Syncronis HILIC1003205なし2 ~ 8
Accucore XL C1880907L11 ~ 11
Accucore XL C880904L72 ~ 9
DNAPac RP独自のワイドポア22 ~ 24N/Aなし0 ~ 14
DNAPac PA200無孔性N/AN/Aなし4 ~ 10
MAbPac無孔性N/AN/Aなし2 ~ 12
ProPac無孔性N/AN/Aなし2 ~ 12
カラム内径(I.D.)およびカラム性能のニーズに基づき、3 種類のカラムハードウェアオプションを提供しています:
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
標準ネジ式・標準フランジハードウェア
  • 熟練技術で充填され堅牢にデザインされた標準ハードウェアは、コストと寿命のバランスを取り、日常的に使用する汎用性の高い製品を提供します。
  • 高品質ステンレススチール製で標準的なアプリケーションに適用するようにデザインされており、内径 200 mm までのすべてのサイズを提供できます。
  • 標準ネジ式ハードウェアのカラム 内径は、< 40 mm、および標準フランジハードウェアのカラム内径は、≧ 40 mm です。
  • ご要望により、標準ハードウェアを SFC 適合仕様に変更できます。
XtendedLife Hardware
XtendedLife ハードウェア
  • 内蔵型 Dynamic Axial Compression(DAC)システムを採用することによりカラムの寿命を改善し、充填剤ベッドが連続してしっかりと充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。
Know what you need?
必要なことを知るには
カタログ裏面の表でカラムのパーツナンバーを調べて、Thermofisher.com. で検索すると、すぐに見つかります。
カタログ
Hypersil PREP カラム
Hypersil PREP HS カラム
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、各固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、各固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Hypersil PREP カラム
Hypersil PREP HS カラム
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、各固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Hypersil PREP カラム
Hypersil PREP HS カラム
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Premium Thermo Scientific カラム
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Hypersil Chiral カラムは、エナンチオマーの大部分を分離できます。スクリーニング効率を最大化するために、これらのカラムはキットで注文でき、すべてのカラムは分取スケールまで利用可能です。
Hypersil Chiral JT HPLC カラムHypersil Chiral AT HPLC カラムHypersil Chiral OT HPLC カラム
  • ケミストリー:トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース改質シリカ
  • メソッド開発の開始時に最適
  • ケミストリー:アミローストリス-3,5-ジメチルフェニルカルバメート改質シリカ
  • 一般性に優れたキラル固定相
  • 芳香環は不要
  • 溶出順の逆転不可
  • ケミストリー:セルローストリス-(3.5-ジメチルフェニル-カルバメート)改質シリカ
  • 極めて多様なキラル固定相
  • 芳香環は不要
  • 溶出順の逆転不可
上記以外にも、Thermo Scientific は、ブラシ型固定相などのキラル固定相(CSP)を提供できます。キラル分離に関し具体的なご要望がある場合は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
Ready to scale up your analytical method?
分析メソッドスケールアップの準備ができていますか?
このオンラインツールは、分析 HPLC 条件から分取 HPLC 条件へ移行するスケールアップのための最適な開始条件を決定します。現行のメソッド条件と新しいカラムのサイズを入力するだけで、立上げ作業および処理速度のスピードアップが可能です。
開始条件の計算をしてみる
分取 HPLC とは?
分取スケールの液体クロマトグラフィーは、分子の精製および単離に用いられており、製薬企業、バイオ医薬品企業および関連化学産業において有用です。これらの産業では、高純度化合物の製造において化学的な活性、毒性、および有用性のスクリーニングに関する重要性がますます高まっています。しかし、このスクリーニングプロセスは、厳格に規定されており、多くの場合高コストとなります。
こういったプロセスでは、数マイクログラム(バイオ医薬品アプリケーションにおける酵素など)あるいは数ミリグラム(合成化合物/天然物の構造解析/同定など)のわずかな試料で分析スケールを開始することがしばしばあります。通常、プロセスが進むにつれ、標準品・基準物質として、あるいは薬効薬理・毒性試験における標的化合物としてグラム単位での試料を要します。製薬分野においては、薬物のターゲット化合物が薬剤開発パイプラインを移行するため、反応を「スケールアップ」して、より多くの量のターゲット化合物を作成する必要があります。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、研究業務に携わるみなさまに分析・分取用 HPLC カラムの完全なポートフォリオを提供し、同じ充填剤を継続して使用しながらシームレスで堅牢なメソッド開発とスケールアップができるように支援します。また、さまざまな固定相、幅広いカラムハードウェアとサイズを揃えており、あらゆるニーズに対応します。
詳細を見る
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs