Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Eine Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität (NCGS, Non-Celiac Gluten Sensitivity) besteht, wenn Zöliakie-ähnliche Symptome auftreten, obwohl keine Zöliakie vorliegt. NCGS wird häufig durch etwas definiert, was es nicht ist: Es ist keine allergische Reaktion, wie etwa eine Weizenallergie, und auch keine Autoimmunreaktion, mit der wir es bei der Zöliakie zu tun haben.
Auch wenn bei Menschen mit NCGS keine Autoimmunreaktion oder allergische Reaktion auftritt, zeigen sie nach dem Verzehr von Gluten oder anderen Weizenproteinen Symptome. Diese treten in der Regel kurz nach dem Verzehr von Gluten auf und verschwinden, sobald Gluten vom Speiseplan genommen wird.
Die Symptome einer NCGS ähneln den Verdauungsbeschwerden, die bei einer Zöliakie oder Weizenallergie zu verzeichnen sind: Durchfall, Bauchschmerzen und Blähbauch. Menschen mit NCGS neigen allerdings auch zu nicht verdauungsbezogenen Symptomen, wie:1,2
Kinder mit NCGS zeigen oft typische Symptome von Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen und chronischen Durchfall, aber auch Müdigkeit ist eine der häufig auftretenden Beschwerden.3
Gluten findet man nicht nur in Weizen. Es ist auch in Gerste, Bulgur, Roggen, Dinkel und Seitan vorhanden. Und auch als weizenfrei gekennzeichnete Produkte sind nicht unbedingt glutenfrei. Diese können dennoch Dinkel (eine Form des Weizens), Roggen oder Zutaten auf Gerstenbasis enthalten, die weizenfrei, aber nicht glutenfrei sind. Obwohl Hafer kein Gluten enthält, wird er häufig in Produktionsanlagen verarbeitet, in denen auch glutenhaltige Getreidearten verarbeitet werden, was bedeutet, dass er kontaminiert sein könnte. Deshalb sollten viele Menschen mit NGCS auch Hafer meiden.
Häufige Lebensmittel, die möglicherweise Gluten enthalten und eine Reaktion auslösen können, sind:
Pastagerichte
Nudeln
Brot und Gebäck
Backwaren
Cerealien und Müsli
Produkte für das Frühstück (z. B. Pfannkuchen, Waffeln, „Armer Ritter“, Kekse)
Brotbackmischungen und Gebäcküberzüge
Kräcker
Croutons
Sojasoße6
Soßen und Fonds
Bier und Malzgetränke
Gluten kann in vielen Lebensmitteln verborgen sein. Deshalb ist es wichtig, vor dem Kauf oder Verzehr von Lebensmitteln die Zutatenliste zu lesen und nach Gluten-Zutaten zu fragen. Gluten kann auch in folgenden Produkten enthalten sein:
Energy- und Müsliprodukte
Pommes frites und Kartoffelchips
Industriell verarbeiteter Aufschnitt
Süßigkeiten und Schokoriegel
Suppen
Salatdressings und Marinaden5
Gluten kann auch in Non-Food-Erzeugnissen enthalten sein, wie Lippenstift, Lipgloss, Lippenbalsam, pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln, rezeptfreien oder rezeptpflichtigen Arzneimitteln, Vitaminprodukten oder Spielknete.
Wenn Sie nach dem Verzehr glutenhaltiger Lebensmittel Beschwerden haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über einen Test.
Viele Menschen sind so an das Leben mit ihren Magen-Darm-Beschwerden gewöhnt oder die Beschwerden sind ihnen so peinlich, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich Hilfe zu holen. Aber zu wissen, was die Symptome verursacht, könnte Ihnen helfen, noch schwerwiegendere Probleme zukünftig zu vermeiden.
Wenn eine Zöliakie falsch oder gar nicht diagnostiziert wird, kann dies die Behandlung verzögern und das Risiko weiterer schwerer gesundheitlicher Komplikationen wie der Folgenden erhöhen :4
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie eine glutenfreie Ernährung ausprobieren. Wenn Sie vor Ihrem Test den Verzehr von Gluten verringern oder ganz einstellen, kann dies Ihre Testergebnisse beeinträchtigen und eine Fehldiagnose oder einen falsch-negativen Test zur Folge haben. Da es außerdem keine speziellen Tests für eine Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität gibt, müssen zunächst eine Zöliakie, eine Weizenallergie sowie andere mögliche Ursachen Ihrer Symptome ausgeschlossen werden.
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung.
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.