オンラインオーダーアカウントについて
thermofisher.comアカウントはセキュリティ強化の観点から、定期的にEメールアドレスの認証が必要となります。サインイン時にEメールアドレスの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って認証を完了してください。また、一定期間ご利用がないthermofisher.comアカウントについては、ご利用できなくなる場合があります。
お客さまのアカウントを不正アクセスからお守りし、安全にご利用いただくための措置となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
Invitrogen GeneArtサービス:カスタムDNAコンストラクトからタンパク質発現まで
当社はオンラインオーダーシステムの利便性と最先端Invitrogen GeneArtサービスを組み合わせ、遺伝子合成におけるお客さまのニーズにお応えします。人工合成遺伝子から安定したタンパク質の発現量を得るためのInvitrogen GeneOptimizerテクノロジーや、タンパク質工学を合理化するDirected Evolutionサービスなどをご利用ください。
GeneArtサービス選択ガイド
Invitrogenベクターをご使用ならGeneArt人工遺伝子合成サービス
GeneArt人工遺伝子サービス
pcDNA3.1をはじめとするInvitrogen™ベクターをご使用であれば、GeneArt人工遺伝子サービスをご利用ください。受託サービスでのサブクローニングに必要となるベクターのライセンスを心配することなくご利用いただけます。
更に一部ベクターは購入・ご提供も不要です(納品物の商用利用などには製品ベクターと同等の制限がかかります。ライセンスのご相談はこちらoutlicense@thermofisher.com)。
納品後の技術的な対応も可能なGeneArt人工遺伝子合成サービスをご活用ください。
GeneArt遺伝子合成および関連サービス
GeneArt Dashboard
Invitrogen GeneArtサービス選択ガイド
すべてのサービスはオンラインでご利用いただけます。GeneOptimizerテクノロジーをご利用いただくことで、タンパク質発現および配列設計の柔軟性を向上させることができます。
 GeneArt Strings DNA FragmentsGeneArt人工遺伝子合成タンパク質発現精製サービス
目的最長3 kbまでの二本鎖DNA断片の合成欲しい遺伝子を合成し、標準ベクターまたは選択した発現ベクターにクローニング哺乳類細胞からの発現システムでタンパク質の発現、および精製
特長
  • お手頃な価格で迅速
  • GeneArt seamless cloning kitsを利用し、完全な遺伝子設計を実現
  • あらゆるクローニング法に適合する柔軟性
  • 大きな遺伝子配列の合成
  • 複雑な配列に対応(高/低GC含量など)
  • ダウンストリームサービス
  • 人工遺伝子合成から目的のタンパク質の発現・精製までのすべての製造ステップを一貫して提供
  • 経験豊富な当社研究者のサポート
  • 信頼性に優れた高度な発現システム(ExpiCHOおよびExpi293発現システム)
  • 発現スケール:30 mL~25 L
ハンズオン時間不要
納品物二本鎖DNA断片(200 ng、乾燥)プラスミDNA(5 µg、乾燥)トランスフェクションに使用する目的タンパク質および発現ベクター
標準的な製造日数(※別途、配送時間がかかります)
  • <2 kb:3~5営業日
  • 2~3 kb:6~8営業日
  • 配列長<1,200 bp : 7営業日
  • 配列長<3,000 bp:9営業日
  • 加速オプションをご利用になれます
通常30営業日
配列長最長3 kb最長100 kbN/A
品質管理バルクシーケンシング合成遺伝子を100%配列保証CBB染色タンパク質電気泳動やウェスタンブロッティングによる解析など
注意事項:上記記載の合成日数は標準的な遺伝子合成(単純配列、GC含量が20~80%、反復配列、二次構造)に関するものです。配列の合成難易度や作業進捗状況によっては合成日数・納期が変更となる可能性がございます。
高度に複雑な配列な配列に関しては特殊製造グループでの対応となるため、合成日数がより長くなる可能性がございます。合成開始前にその旨ご連絡いたします。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments