プリメイドクローン / クローンコレクション
クローンマニュアルのオンライン利用を可能にし、すべてのオーダーについて郵送を廃止することで、当社は紙の使用を著しく低減しています。 1 つの便利な場所から、いつでも必要なときに必要なクローン情報にアクセス、閲覧、ダウンロードができます。 クローンマニュアルへのアクセスはこちらから。
関連するクローンコレクションガイド
Ultimate™ ORF クローン
Gateway® エントリーベクター中のヒトおよびマウスの、インサートが完全にシーケンスされたオープンリーディングフレーム (ORFs)。  Ultimate™ ORF クローンは、プレートまたはチューブで行う下流分析のニーズに対して、お客様の要件に合う QC レベルで、最高の有用性を提供します。
完全長クローン - MGC クローン
完全長インサート用に拡張された比類ない cDNA のコレクション。 当社の完全長クローンは、公開済み (哺乳類遺伝子コレクション) と特許取得済みから得ています。 提供される生物種はヒト、マウス、およびラットです。
BAC/PAC クローン
100 ~ 300 kb の DNA インサートを含む、ゲノムライブラリからのクローンのコレクション。  BAC クローンのソースにはヒトとマウスの組織が含まれます。  PAC クローンのソースにはヒト、マウス、およびラットの組織が含まれます。
酵母の欠失クローン
酵母の各欠失が S. cerevisiae ゲノムの固有遺伝子ノックアウトを表すクローンのコレクション。  酵母の欠失株は、Mat-a ハプロイド、Mat-α ハプロイド、異型接合二倍体、および同型接合二倍体のフォーマットでご用意しています。
酵母の GFP クローン
S. cerevisiae GFP タグ付きオープンリーディングフレームのクローンのコレクション。
サポート
クローニングサポートセンター
クローニングアプリケーションについてのヒント、トラブルシューティング、リソースが見つかります