管理。 探索。 設計。 確認。 
Vector NTI® ソフトウェアは、シーケンス解析とデザインツールが 1 つに統合されたソフトウェアで、分子生物学における様々なタイプのデータを図示的効果に優れた1つの解析環境で管理、閲覧、解析、変換、共有、および公開をサポートします。
  • 管理—コレクションの保存と管理、マップの視覚化、配列の検索
  • 探索—配列の解析、比較、対照
  • 設計—クローニング計画、PCR 用、クローニング用および再シーケンス用のプライマー、配列のゲルシミュレーション
  • 確認—コンティグのアセンブリ、配列の検証、文献の確認
Vector NTI Express デザインナーソフトウェア
  Vector NTI® Express デザイナー ソフトウェアは、次世代 in silico クローニングおよびアセンブリのエンジニアリングにおける道をリードします。 新たに開発されたインターフェースは、ドラッグ & ドロップでできるシンプルになったベクター構築や、簡素化したプロジェクト間の配列比較ができる、 1 つの仮想的なプロジェクトキャンバスです。 また、Vector NTI® Express デザイナー ソフトウェアでは GeneArt® ウェブツールにアクセスでき、最適化されたタンパク質発現レベルを取得できます。 詳細を見る または トライアルをダウンロードする
当社の最新プラットフォームである Vector NTI® Express デザイナー ソフトウェアをご覧ください—現在、Mac® または Windows PC のどちらでもご利用できます。
見積もりを依頼する   今すぐ購入する
Vector NTI Express ソフトウェア
  Vector NTI® Express ソフトウェアは Vector NTI® Advance ソフトウェアの信頼あるツールを保持したまま、全く新しい迅速なインターフェースを備えています。 お客様の Vector NTI® Express のライセンスは Vector NTI® Advance ソフトウェアと連携していますのでので、Vector NTI® Express ソフトウェアの購入を 1 つの投資とお考えください。Vector NTI® Advance ソフトウェアを使い続けることができますので、お客様が必要な時にいつでも Vector NTI® Express ソフトウェアをご利用できます。 Vector NTI® Express ソフトウェアは最新のインターフェースに加えて、専用の Mac® OS X® サポートを備え、また新らしいバイオインフォマティックスツールは自動更新により、既存のソフトウェアにシームレスに提供されます。 詳細を見る または トライアルをダウンロードする
Vector NTI® Express デザイナー ソフトウェアをご覧ください—現在、Mac® または Windows PC のどちらでもご利用できます。
見積もりを依頼する      動画を見る    今すぐ購入する
Vector NTI Advance ソフトウェアに興味をお持ちですか?
Vector NTI® ソフトウェアは統合性、データ管理、および拡張性を提供する多機能デスクトップ配列解析アプリケーションです。 本ソフトウェアは 20,000 を超える出版物に引用されており、CE シーケンスと互換性があります。 2010 年に導入された Version 11.5 は、Windows 7、および Parallels Desktop® 5 または Boot Camp 下で作動する Mac OS® X running Windows® と互換性があります。 Version 11.5 の新機能は以下のとおりです。
  • 何千もの分子を容易に管理するための性能の強化
  • Applied Biosystems ABI 3500 のファイルフォーマットをサポート 
  • 合成生物学のワークフロー—GENEART® アセンブリ
  • NCBI 問い合わせフォーマットにアップデート
  • TaqMan® 遺伝子発現アッセイのオンラインお問い合わせのワークフロー改善
  • プライマーテンプレートの塩基ごとの配列表示およびレポート
最適な Vector NTI ソフトウェアは?
当社は、研究室にはそれぞれ特定のニーズがあるということを認識しています。 Vector NTI® Express  または Vector NTI® Advance Software のカスタム見積りをご提供します。
Vector NTI® ソフトウェアを比較する
お問い合わせ
より詳細な情報をお求めの方、またはお客様のニーズを満たす最適なソフトウェアおよびライセンス契約を決める際のお手伝いが必要でしたら、bioinfosales@lifetech.com まで電子メールメールでご連絡ください。