계란 알레르기 병력이 있는 만 5세 여아인 Jill은 최근에 생일 파티에서 케이크를 먹은 후 담당 의사를 찾아갔습니다. Jill의 어머니는 Jill이 케이크를 먹고도 아무런 반응을 보이지 않았다고 하면서 자라면서 계란 알레르기가 없어진 것은 아닌지 기대합니다.
Jill의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 계란 흰자를 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
Jill의 부모는 Jill의 식단에서 계란을 제거했습니다. 특이 IgE 검사가 Jill이 지금 계란에 내성을 가지고 있는지 판단하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아봅니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Jill의 결과 |
계란 흰자 | 전체 항원 | 6.4 |
Gal d1(오보뮤코이드) | 알레르기 성분항원 | <0.10 |
Gal d 2(오브알부민) | 알레르기 성분항원 | 5.42 |
Jill이 Gal d 1(오보뮤코이드)에 대한 IgE 감작 반응을 보이지 않는 것으로 보아 완전히 익힌 계란을 먹을 수 있을 것입니다.1 익힌 계란(예: 머핀)을 사용한 개방형 경구유발검사(open food challenge)가 필요할 수 있습니다.
담당 의사 관리 계획
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.