땅콩과 자작나무에 알레르기가 있는 만 15세 John은 콩 제품이 들어간 아시아 요리를 먹고 입 안이 가려워지고 코가 막히는 증상이 나타나자 담당 의사를 찾아갔습니다.
John의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 콩 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다.
땅콩과 자작나무 알레르기가 있는 한 소년이 콩 제품이 포함된 음식을 먹고나서 증상이 나타나자 자신의 담당 의사를 찾아갑니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
| 알레르기항원 | 유형 | John의 결과 |
콩 | 전체 항원 | 1.5 |
Gly m 4 | 알레르기 성분항원 | 1.9 |
Gly m 5 | 알레르기 성분항원 | 1.4 |
Gly m 6 | 알레르기 성분항원 | 2.2 |
땅콩 | 전체 항원 | 72.1 |
Ara h 1 | 알레르기 성분항원 | 22.4 |
Ara h 2 | 알레르기 성분항원 | 23.1 |
Ara h 3 | 알레르기 성분항원 | 13.4 |
Ara h 8 | 알레르기 성분항원 | 3.7 |
Ara h 9 | 알레르기 성분항원 | <0.1 |
Gly m 5와 Gly m 6에 대한 결과는 John이 소량이라도 콩을 섭취할 경우 심각한 증상이 나타날 위험이 높다는 것을 보여줍니다. Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3에 대한 결과는 땅콩 섭취에 의해서도 John에게 심각한 반응이 나타날 위험이 높다는 것을 보여줍니다. 또한 이 검사 결과는 자작나무 꽃가루와 Gly m 4 사이에 임상적으로 관련된 교차 반응이 있다는 것을 나타냅니다.1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
John의 담당 의사:
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.