ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contacto
Superando la alergia al huevo: Seguimiento del desarrollo de la tolerancia al huevo a lo largo del tiempo
Carlos, un niño de 5 años con antecedentes de alergia al huevo, acude a consulta porque ha comido huevo accidentalmente y no ha sufrido ninguna reacción. Su padre explica que Carlos había comido sorbete que contenía huevo, pero no mostró ningún signo de síntomas de alergia.  
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con clara de huevo y componentes.
A Carlos se le diagnosticó alergia al huevo cuando era bebé, pero hace poco comió huevo sin tener una reacción. ¿Cómo?
Historia clínica del paciente
Antecedentes familiares
  • Padre atópico, alergia al polen de las gramíneas.
Antecedentes de Carlos
  • Carlos tuvo eccema desde los 3 meses de edad.
  • Los síntomas gastrointestinales comenzaron después de comer huevo con 1 año.
Resultados de las pruebas de Carlos con 1 año:
Prueba de punción cutánea
Prueba
Tipo
Los resultados de Carlos
Clara de huevo
Alérgeno completo
+4
Resultados de la prueba ImmunoCAP™ (kUA/I)
Prueba
Tipo
Los resultados de Carlos
Clara de huevo
Alérgeno completo
18
Gal d 1 (ovomucoide)
Componente de alérgeno
9,4
Gal d 2 (ovoalbúmina)
Componente de alérgeno
4,1
Gal d 3 (conalbúmina)
Componente de alérgeno
2,4
Gal d 4 (lisozima)
Componente de alérgeno
<0,1
Resultados de las pruebas de Carlos con 3 años
Prueba de punción cutánea
Prueba
Tipo
Los resultados de Carlos
Clara de huevo
Alérgeno completo
+3
Resultados de la prueba ImmunoCAP (kUA/I)
Prueba
Tipo
Los resultados de Carlos
Clara de huevo
Alérgeno completo
13
Gal d 1 (ovomucoide)
Componente de alérgeno
8,2
Gal d 2 (ovoalbúmina)
Componente de alérgeno
2,0
Gal d 3 (conalbúmina)
Componente de alérgeno
2,0
Gal d 4 (lisozima)
Componente de alérgeno
<0,1
Su anterior médico recomendó que Carlos que siguiera evitando el huevo en todas sus formas.
Resultados de la prueba ImmunoCAP™ de Carlos
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Resultados de la prueba ImmunoCAP (kUA/I)
Prueba
Tipo
Los resultados de Carlos
Clara de huevo
Alérgeno completo
2,3
Gal d 1 (ovomucoide)
Componente de alérgeno
1,1
Gal d 2 (ovoalbúmina)
Componente de alérgeno
2,1
Gal d 3 (conalbúmina)
Componente de alérgeno
1,5
Gal d 4 (lisozima)
Componente de alérgeno
<0,1
Diagnóstico diferencial
La disminución de los niveles de sensibilización de Carlos al ovomucoide (Gal d 1) indica que su alergia al huevo se está resolviendo.1,2 Se recomienda primero realizar una prueba de provocación oral con alimentos con huevo cocinado durante un tiempo prolongado/horneados para determinar si es tolerante a esas formas de huevo.
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
  • Carlos puede llegar tolerar el huevo horneado con el tiempo, pero hay que hacer una prueba de provocación oral con alimentos para confirmarlo.
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
  • El médico de Carlos aconseja que se someta a una prueba de provocación oral con alimentos para confirmar la tolerancia al huevo horneado.
  • Si muestra tolerancia después de la prueba, el médico pensará en la posibilidad de realizar una prueba de provocación oral con alimentos a todas las formas de huevo.
SEGUIMIENTO
  • Carlos vuelve a la consulta al año siguiente. Ha superado con éxito la prueba de provocación oral con alimentos para el huevo horneado y ha estado comiendo huevos y alimentos que contienen huevo desde entonces sin problemas.
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.
Referencias
  1. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.
  2. Gradman J, Mortz CG, Eller E, Bindslev-Jensen C. Relationship between specific IgE to egg components and natural history of egg allergy in Danish children. Pediatr Allergy Immunol. 2016; 27:825.