Recent searches Clear History
聯絡我們
奶類成分:以過敏原成分進行檢測,獲得更精確的風險評估
7 歲的 Alice 在食用奶製品後曾出現腸胃不適、嘔吐及蕁麻疹等症狀,她向醫療人員尋求檢測服務。
醫療人員檢視了她全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以可反映其組成的全脂牛奶成分進行檢測。 
特異性 IgE 血液檢測可協助判斷 Alice 能耐受奶類的可能性有多高。
病史資料
家族病史
  • 無
Alice 的個人病史
  • Alice 在 8 個月大時,曾在食用奶類和奶製品過後出現腸胃不適、嘔吐及蕁麻疹等症狀。
  • 她的父母隨即在她的飲食中避開奶類和奶製品,改讓她喝豆漿。
Alice 的 ImmunoCAPTM 檢測結果
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
ImmunoCAP™ 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Alice 的結果
牛奶
完整過敏原
12 kU/L
Bos d 4 (α-乳白蛋白)
過敏原成分
1.22
Bos d 5 (β-乳球蛋白)
過敏原成分
<0.10
Bos d 8 (酪蛋白)
過敏原成分
7.53
鑑別診斷
Alice 對 α-乳白蛋白有致敏化反應,且會對酪蛋白產生大量 IgE,顯示她有對所有形式奶類過敏的風險。
1
更精確的診斷
  • 奶類過敏
醫療人員管理計畫
  • Alice 的醫療人員告知她和她的父母,Alice 可能無法隨著年齡增長而變得可耐受牛奶。
  • 醫療人員建議她,繼續避免食用所有含有奶類的食物及經過烘焙的奶製品,同時也要避免食用以奶類加工製成的產品。
  • Alice 維持禁食所有形式的奶類。
  • Alice 可能無法隨著時間經過而克服她的奶類過敏症狀,但常態性的後續追蹤依然相當重要。
後續追蹤
  • Alice 和她的父母在一年之後與醫療人員進行約診。Alice 繼續禁食奶製品,目前過得很好。
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
參考資料
  1. Tosca MA, Pistorio A, Rossi GA, Ciprandi G. Cow’s Milk Allergy: the Relevance of IgE.Allergy, Asthma & Immunology Research. 2016;8(1):86-87. doi:10.4168/aair.2016.8.1.86.