만 7세인 Alice는 유제품을 먹고 위장 장애, 구토, 두드러기가 발생하여 검사를 받으러 담당 의사를 찾아갔습니다.
담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 우유 전체 항원을 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
특이 IgE 혈액 검사는 Alice가 얼마나 우유에 내성을 가지고 있는지 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Alice의 결과 |
우유 | 전체 항원 | 12 kU/L |
Bos d 4(α-락트알부민) | 알레르기 성분항원 | 1.22 |
Bos d 5(β-락토글로불린) | 알레르기 성분항원 | <0.10 |
Bos d 8(카제인) | 알레르기 성분항원 | 7.53 |
Alice는 α-락트알부민에 감작되며 카제인에 대한 IgE 수치는 유의한 수준을 보였습니다. 이는 Alice가 모든 형태의 우유에 알레르기 반응을 일으킬 위험이 있음을 나타냅니다. 1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.