ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
Componentes de la leche: Mejora de la evaluación del riesgo con la realización de pruebas de componentes alergénicos.
Alicia, una niña de 7 años con síntomas gastrointestinales, vómitos y urticaria al consumir productos lácteos, acude a consulta para realizarse unas pruebas.
El médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas de extracto total a leche y componentes alergénicos. 
Los análisis de sangre de IgE específica pueden ayudar a determinar qué probabilidad hay de que Alicia tolere la leche.
Historial del paciente
Antecedentes familiares
  • Ninguno
Antecedentes de Alicia
  • Alicia sufre malestar gastrointestinal, vómitos y urticaria cuando consume leche y productos lácteos desde que tenía 8 meses.
  • Sus padres eliminaron de inmediato la leche y los productos lácteos de su dieta y la sustituyeron por leche de soja.
Resultados de la prueba ImmunoCAPTM de Alicia
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Resultados de la prueba ImmunoCAP™ (kUA/I)
Prueba
Tipo
Resultados de Alicia
Leche
Alérgeno completo
12 kU/L
Bos d 4 (α-lactoalbúmina)
Componente de alérgeno
1,22
Bos d 5 (β-lactoglobulina)
Componente de alérgeno
<0,10
Bos d 8 (caseína)
Componente de alérgeno
7,53
Diagnóstico diferencial
La sensibilización de Alicia a α-lactalbúmina y los niveles significativos de IgE a la caseína indican riesgo de reacción a todas las formas de leche.
1
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
  • Alergia a la leche
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
  • El médico le explica a Alicia y a sus padres que es poco probable que tolere la leche de vaca con el tiempo.
  • Le aconseja que siga evitando todos los productos lácteos, los productos horneados que contengan leche y los productos procesados que tengan leche.
  • Alicia sigue con una dieta restrictiva en cuanto a cualquier tipo de alimento que contenga leche.
  • Es poco probable que Alicia supere la alergia a la leche; sin embargo, es importante realizar un seguimiento periódico.
SEGUIMIENTO
  • Alicia vuelve con sus padres a la consulta al año siguiente. Sigue sin consumir nada de leche y evoluciona bien.
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.
Referencias
  1. Tosca MA, Pistorio A, Rossi GA, Ciprandi G. Cow’s Milk Allergy: the Relevance of IgE. Allergy, Asthma & Immunology Research. 2016;8(1):86-87. doi:10.4168/aair.2016.8.1.86.