試想一位患者,因出現持續打噴嚏、鼻塞及不斷流鼻水導致其生活受到干擾。 這就是 Natasha,一位一直與過敏性鼻炎無休止症狀鬥爭的年輕女性。 在本個案研究中,我們將了解由 Thermo Fisher Scientific 提供的體外過敏診斷1黃金標準如何幫助得到準確診斷。
病史
個人病史
嬰兒時期的 Natasha 對蛋類過敏;不過她現在可以耐受經過烘焙過後的蛋類食品。
16 歲時,Natasha 留宿於養寵物貓的朋友家時氣喘急性發作。 這次發作後,她的全科醫師診斷出她患有氣喘。 在同一次就診過程中,臨床醫師從她的醫療紀錄中得知她兒童時期曾患有濕疹,但青少年時期病情逐漸好轉,現在基本上已經痊癒。
之前一次因為濕疹而到皮膚科就診時,醫生發現 Natasha 患有皮膚劃痕症。
用藥史
- 先前曾接受醫生開具的處方貝克每松,但因後來出現鼻出血而停用
- 目前服用吸入型貝克每松,每日兩次(BID**)
- 使用鼻內抗組織胺和鼻腔去充血劑
觀察
在就診期間對 Natasha 進行觀察時,醫師觀察到她頻繁吸鼻子、揉鼻子及用嘴呼吸。
負責 Natasha 的臨床醫師應如何繼續進行診斷檢查?
根據 Natasha 的臨床病史,她的病症可診斷為鼻炎。 診斷過程的下一步是身體檢查,包括臉部檢查和鼻子內部檢查。 所有持續性鼻炎的患者還應進行氣喘可能性評估;包括胸部檢查和肺功能檢測,如肺量計檢測或峰值流速測試。 2
若要判斷 Natasha 鼻炎為過敏性還是非過敏性鼻炎,應使用特異性 IgE** 血液檢測或皮膚點刺測試(SPT)。 然而,在 Natasha 的案例中,由於她有皮膚劃痕症記錄而不能進行 SPT 測試,因此特異性 IgE 血液檢測最適合。 2一項研究發現,與僅依賴臨床病史和身體檢查相比,額外使用特異性 IgE 血液檢測可增加 64% 的診斷確定性。 3
*根據一項針對 380 名年齡介於 1 至 6 歲、具有濕疹及/或喘鳴/氣喘及/或鼻炎症狀兒童所進行的前瞻性多中心研究。3
檢查、檢測及結果
檢查
Natasha 的全科醫師透過身體檢查以繼續進行診斷過程。 面部檢查未見異常,但鼻腔內部檢查顯示鼻甲肥大並有透明分泌物。
對 Natasha 進行的胸部檢查未見明顯異常,雙側胸腔擴張幅度一致。 她的呼吸速率為 18 次/分鐘,在肺部聽診時醫師聽到了輕微的呼氣喘鳴聲。
檢測
接下來,醫師決定申請進行特異性 IgE 血液檢驗。 根據 Natasha 的症狀、年齡和局部致敏反應模式,選擇了一組適當的環境過敏原進行檢測。
ImmunoCAP™ 特異性 IgE 血液檢驗結果 (kU A/L**) |
||
檢驗* |
類型 |
Natasha 的結果 |
屋塵蟎 (d1) |
完整過敏原 |
31 |
梯牧草 (g6) |
完整過敏原 |
17 |
銀樺樹 (t3) |
完整過敏原 |
15 |
貓皮屑 (e1): |
完整過敏原 |
<0.10 |
交錯黴菌 (m6) |
完整過敏原 |
8 |
肺功能檢查結果 |
|
檢驗 |
Natasha 的結果 |
鼻吸氣峰值流速 |
52 L/min |
峰值呼氣流速 (PEFR) |
310 L/min |
FEV1** 預測值百分比 |
73% |
呼氣一氧化氮濃度 (FeNO) |
49 ppb |
鑑別診斷
Natasha 出現鼻部症狀最可能的原因是什麼?
特異性 IgE 血液檢測結果可顯示患者是否已對特定過敏原致敏 (具有 IgE 抗體)。 特異性 IgE 值達到或高於 0.10 kUA/L 表示已致敏4 ,且隨著特異性 IgE 抗體濃度的增加,過敏的可能性也會上升。 5檢測結果應始終結合臨床病史與身體檢查一同解讀。 2,6當檢測結果與臨床病史一致時,即可診斷為過敏性鼻炎。 2
以 Natasha 為例,特異性 IgE 檢測結果顯示她具有多重過敏反應,對屋塵蟎 (HDM)、梯牧草、銀樺樹和交錯黴菌均有過敏反應。 她的 HDM 特異性 IgE 水平非常高,但令人驚訝的是,根據她的臨床病史,她的結果顯示對貓皮屑並未致敏。 因此,她於朋友家留宿時出現的氣喘發作很可能是因 HDM 所致而非貓所引起,單憑她的病史很難確定這一點。
Natasha 對季節性過敏原(梯牧草、銀樺樹和交錯黴菌)的的致敏,可能是她在夏季鼻部症狀惡化和呼吸困難的原因,因為與冬季相比,她在夏季的總過敏原負荷會增加。 7
結合 Natasha 的臨床病史和身體檢查結果解讀這些結果後,醫師得以確診其病症為 IgE 介導的過敏8,即本案例中的常年性過敏性鼻炎 (因 HDM 所致) 和季節性過敏性鼻炎(因梯牧草所致)。
管理
不可能透過清潔的方式完全根除 HDM; 9然而,Natasha 可以透過以下方法來減少接觸HDM:
- 在枕頭、床墊和彈簧床套上防塵套。 經常取下防塵套進行清洗9,10
- 盡量減少臥室中毛絨玩具的數量,或將其放入塑膠容器中9
- 移除地毯、窗簾和裝有軟墊的家具(盡可能移除) 10
- 保持濕度為 ≤45% 10
- 每週使用吸塵器清潔地毯兩次10
Natasha 的峰值鼻吸氣流速低於成年女性患者確定的正常範圍 (~115 mL/min),表明存在鼻腔阻塞。 11正常成人 PEFR 範圍在 400 至 700 L/min 之間。 12 Natasha 的肺功能檢測顯示,PEFR 和 FEV1 的低值提示肺內氣流阻塞, 13結合她的臨床病史,表明存在氣喘。 14她的 FeNO 升高,但在判讀該結果時應格外謹慎,因為即使沒有明顯的臨床氣喘症狀,過敏性鼻炎也可能會使 FeNO 水平升高。 2
您是否了解?
- 高達百分之 90 的過敏患者存在多重過敏反應15
- 過敏性鼻炎會使隨後發展為氣喘的風險增加 3.5 倍16且是氣喘控制不佳的指標17
*ImmunoCAP 血液檢測系列包含以下產品:
- ImmunoCAP 過敏原 d1,屋塵蟎
- ImmunoCAP 過敏原 g6,梯牧草
- ImmunoCAP 過敏原 t3,普通銀樺樹
- ImmunoCAP 過敏原 e1,貓皮屑
- ImmunoCAP 過敏原 m6,交錯黴菌
結論
Natasha 從長期困擾的症狀到成功控制過敏性鼻炎的過程,證明了精準檢測與個人化治療能帶來翻轉性的改變。
**kU A/L:過敏原特定千單位/升; FEV1: 1 秒用力呼氣量
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
Thermo Fisher Scientific 是過敏診斷領域的領導者,隨時在您身邊幫助您為病患提供最佳照護。