Recent searches Clear History
聯絡我們
指引認可的過敏診斷價值: 何時使用單項與多重檢測
Article
Laboratorians and Lab Operations
發佈日期: 2026 年 7 月
醫學審查者: 
Anna Asarnoj 醫師、哲學博士
確信的診斷決策始於正確的檢測策略
過敏診斷的目標是提供具有臨床相關性的資訊,協助臨床醫師回答相關診斷問題,建立準確診斷並指導適當的病患照護。
現今的過敏診斷為實驗室提供了比以往更廣泛的檢測選擇。 其中包括單項特異性 IgE(sIgE)檢測及多重分子分析。
單項檢測可測定單一過敏原(包含完整萃取物與過敏原組分)所誘發的特異性 IgE (sIgE)反應,並提供高敏感度之定量檢測結果。 多重檢測則可同時評估病患對多種過敏原的 IgE 反應,通常提供半定量結果。  以上方法可提供互補資訊,並在過敏診斷流程中扮演不同角色。1–4
由於這些方法基於不同的分析平台,因此必須認識到不同商業體外檢測所得結果不應直接比較或互換使用。 檢測設計、過敏原呈現方式及偵測方法的差異會影響檢測結果,因此需要針對檢測法進行特定判讀。 當實驗室採用不同的檢測平台時,需要針對檢測法進行驗證,而非套用通用的判斷界值或換算係數。5–8
因此,挑戰不在於選擇某項技術,而是在診斷路徑中為每位病患選擇最合適的診斷方法。
重要的是,檢測出過敏原 sIgE 表示致敏,但僅此本身並不能確診臨床過敏。 部分病患產生致敏反應,卻未出現症狀;而另有些病患即便過敏原 sIgE 濃度相對偏低,仍會出現過敏反應。 這也暗示任何陽性或陰性過敏原 sIgE 結果都應結合病患的臨床病史來判讀。 因此,實驗室發現應與病患的臨床病史及身體檢查一併判讀,以支持準確診斷及適當的病患照護。1–4,9
「一個主要挑戰是,有些病患因接受大量 IgE 檢測後被轉診至專科門診,而這些檢測結果(有時是在轉診數年前取得)導致醫師建議兒童避開從未食用、或是過去食用皆無症狀的食物。」
— Anna Asarnoj, MD, PhD - Pediatric Allergist, Associate Professor, Consultant Physician, Karolinska Institute
國際指引建議採用以臨床為導向的分階段診斷策略,即由病患的臨床病史作為實驗室檢測的指引。 當懷疑 IgE 介導的過敏時,採用完整過敏原之定向檢測通常為第一線體外檢驗項目 當需要更高診斷精確度時,成分解析診斷(CRD)能協助區分原發性致敏反應與交叉反應性。 多重檢測可為臨床表現複雜的病患提供更廣泛的分子層次資訊,包括複雜的多重致敏、特發性過敏性休克,或定向檢驗無法完整解釋臨床疑點之病例。1–4,6
沒有任何單一診斷方法適合所有病患。 在診斷路徑的適當階段使用正確的檢測,使實驗室能為臨床醫師提供既臨床相關又具操作效率的結果。 經指引認可的定向檢測策略也有助於減少臨床無關發現,優化資源利用,並支持作出更確信的臨床決策。
圖表顯示過敏病患路徑的五個階段:1. 懷疑(臨床病史);2. 是否為過敏性致敏反應?3. 病患對何種過敏原產生過敏?4. 什麼是最好的照護?5. 是否為複雜多重致敏或特發性過敏性休克?
* 根據病患的症狀、臨床病史及其他檢查結果(皮膚測試、激發測試等)進行判讀 ** 臨床問題
實驗室重點摘要
協助臨床醫師根據病患的臨床病史選擇實驗室檢查項目。
當懷疑臨床相關過敏原時,建議將針對完整過敏原的 ImmunoCAP™ 特異性 IgE 檢測作為推薦的第一線實驗室檢查。
當需要更高診斷精確度時,加入成分解析診斷(CRD)。
針對經審慎篩選、具複雜多重致敏反應或特發性過敏性休克之病患,或是定向檢測無法完整解釋臨床疑點時,可考量執行多重檢測。
提供的檢驗結果須搭配病患病史共同綜合判讀,以支持作出確信的臨床決策。
單項診斷檢測如何支持診斷路徑?
定量檢測結果支持作出確信的臨床決策
單項檢測的主要優勢之一是能提供支持臨床決策的真實定量 sIgE 值。
ImmunoCAP sIgE 檢測可定量分析完整過敏原、過敏原成分中的過敏原 sIgE,且因試劑含有充足過敏原,分析敏感度高,可穩定測出低至定量下限 (0.1 kUA/L)的濃度。10
Michael Thorpe 等人全面回顧了低過敏原 sIgE 濃度(0.1-0.35 kUA/L)在多種過敏誘因下的臨床意義證據。 在懷疑存在花生過敏的兒童中,濃度臨界值設定為 0.1 kUA/L,Ara h 2 檢測敏感度可達 100%。 同時,在嬰兒族群中,此檢測可提升具臨床意義花生致敏檢出率:花生萃取物由 97% 升至 100%,Ara h 2 由 89% 升至 94%。 在榛子及核桃過敏中也觀察到類似結果,部分臨床過敏者的 sIgE 水平介於 0.1 至 0.35 kUA/L之間。 診斷效益也延伸至其他過敏誘因,如桃子、貓、狗、藥物(羅庫溴銨和氯化琥珀膽鹼)及黃蜂毒液。 提升後的分析敏感度,可協助確診具明確不良反應病史的病患;此類病患若使用舊有檢測方式,將會被判斷為血清陰性。
綜合而言,這些發現顯示低濃度 sIgE(0.1–0.35 kUA/L)可代表具臨床意義之致敏反應,應根據臨床情境選擇最佳診斷臨界值。10
定向過敏成分檢測提升診斷清晰度
HCP 與病患
當病患已接受定向完整過敏原 ImmunoCAP sIgE 檢測後仍需要更高的診斷精確度,如果病患的致敏反應主要由少數臨床相關的過敏原成分所引起時,單項成分解析診斷(CRD)可能已足夠。
例如,腰果過敏中,Ana o 3 是主要的蛋白質儲存過敏原。 根據 Joanna Jerzyńska 及其同事發表於《過敏》(Allergy)期刊的研究,近 82% 患有嚴重 Ana o 3 相關過敏性休克的病患對 Ana o 3 產生單一致敏反應。11
這說明 CRD 如何透過提升診斷確信度來補充完整過敏原檢測,協助臨床醫師回答特定診斷問題,並結合病患的臨床病史,以支持作出確信的過敏診斷與照護處置。
區分原發性致敏與交叉反應
CRD 透過區分真正的原發性致敏與臨床無關的交叉反應,提升診斷精確度。
在食物過敏領域,若對前纖維蛋白或 PR-10 蛋白產生致敏反應,會使完整提取物 IgE 檢測呈現陽性,但此結果未必代表臨床相關之原發性花粉或食物過敏。 結合病患臨床病史後,定向過敏原成分檢測可協助區分真正致敏反應與交叉反應,從而提高診斷準確性,並降低不必要飲食限制的風險。12 
另一個交叉反應的來源是交叉反應碳水化合物決定因子(CCD)。 CCD 是存在於植物、昆蟲毒液及乳膠糖蛋白上的碳水化合物結構(但在人類中不存在),約 20–25% 的異位性體質個體會產生抗 CCD IgE 抗體。 雖然抗 CCD IgE 可造成可能對多種膜翅目昆蟲毒液產生明顯致敏反應,並導致假陽性過敏原 sIgE 結果,但很少具有臨床相關性。13-15
例如,利用 ImmunoCAP™ 過敏原成分 o214(MUXF3 CCD)評估 CCD-sIgE,有助於辨識病患的多重毒液 sIgE 反應源自 CCD 介導的交叉反應而非臨床相關致敏反應。 在膜翅目昆蟲毒液過敏中,使用標記性過敏原(如黃蜂毒液的 Ves v 1 和 Ves v 5,以及蜜蜂毒液的 Api m 1、 Api m 3、 Api m 4 和 Api m 10)進行成分解析診斷,可辨識大多數病患的主要致敏毒液。 然而,病患仍可能同時出現蜜蜂與黃蜂類毒液 sIgE 陽性結果,成因可能為接觸多種蜂類後發生真雙重致敏或同源毒液蛋白之間引發交叉反應。
因此,多重毒液致敏結果的判讀應整合臨床病史、標記性過敏原譜,以及 CCD-sIgE 結果(必要時),以區分臨床相關致敏與交叉反應。15,16
「在 25 年的兒科執業經驗中,我很少需要使用多重微陣列檢測,因為大多數情況下,詳盡的臨床病史足以指導定向 IgE 檢測。 然而,對於有多重致敏反應,且懷疑存在多種誘因但症狀原因不明的病患病患,多重微陣列檢測可以協助描繪其致敏模式。」
— Anna Asarnoj, MD, PhD - Pediatric Allergist, Associate Professor, Consultant Physician, Karolinska Institute
定量檢測支持長期病患照護
定量過敏原 sIgE 檢測的價值不僅限於診斷。
出生世代研究顯示,幼兒早期對少數特定過敏原成分產生 IgE 反應,與日後發展為氣喘及過敏性鼻炎具有相關性。 這表示特定成分 sIgE 反應可能為未來過敏性呼吸道疾病提供具臨床價值的預後資訊。17,18
此外,一項使用重複 ImmunoCAP 檢測的縱向出生世代研究顯示,總 IgE 及過敏原 sIgE 可從嬰兒期持續追蹤至青少年期。 約五歲後,總 IgE 與整體過敏原 sIgE 呈現平行的長期變化趨勢,顯示連續定量 IgE 測量反映過敏致敏狀態隨時間的變化。 這些發現顯示長期 IgE評估可能對未來風險評估具有價值,但仍需進一步臨床驗證。19
多重檢測補充診斷路徑之適用情境
多重檢測能在單次檢測中同時檢測多種過敏原的 sIgE 抗體,僅需單個病患樣本,即可提供廣泛的分子致敏譜。1
HCP 與病患
多重檢測法能以微量方式固定過敏原分子,同時具備優勢與侷限性。 其主要優勢是能從極小樣本量產生廣泛的分子致敏譜,對於樣本量有限的複雜型多重致敏兒科病患尤其具有價值。 然而,由於固定的過敏原量極少,部分過敏原 sIgE 抗體可能會無法結合,而競爭性抗體亞型,特別是 IgG,可能進一步降低 sIgE 的結合,從而可能導致過敏原 sIgE 的濃度被低估。2 這將導致其線性範圍更窄,測定結果偏向半定量,而非完全定量。 
對於複雜型多重致敏及特發性過敏性休克,當傳統檢測結果不明確時
多重檢測能在特定複雜臨床情境中提供額外的臨床參考資訊,特別是當病患出現複雜型多重致敏、特發性過敏性休克,或定向檢查未能提供足夠診斷線索時。2
例如,在一項多中心特發性過敏性休克病患隊列中,使用 ImmunoCAP™ ISAC E112i* 檢測進行多重檢測發現,近一半的過敏原致敏反應在先前檢測中未被發現。20
支持更佳的病患治療結果
實驗室在支持準確過敏診斷方面扮演核心角色。 每一項檢測決策都會影響臨床醫師所能獲得的資訊品質,最終也會影響病患所接受的照護。 有效的過敏診斷不是採用更多測試,而是在恰當的時間使用正確的檢測。 建議採用分階段的診斷策略,先仔細採集臨床病史,接著使用完整過敏原提取物與過敏原成分執行定向定量 ImmunoCAP sIgE 檢測;多重分子致敏譜檢測則保留給有臨床適應症的個案;此流程可為多數病患提供均衡的診斷策略。 沒有任何單一的檢測策略適用於所有病患。 單項與多重檢測應視為互補的診斷工具,正如完整過敏原與過敏原成分檢測提供互補的臨床資訊一樣。 瞭解何時使用各類檢測,能透過個人化且以病患為中心的診斷策略,實現確信的過敏疾病診斷與照護處置。
常見問答集
單項檢測可測定完整過敏原提取物或過敏原成分中的 sIgE 抗體,並提供定量結果,用於支持診斷、病患評估,以及風險評估。 多重檢測同時評估針對多種過敏原的 sIgE 抗體,提供半定量且更廣泛的分子致敏譜,適合特定複雜臨床檢查之情境。
國際指南建議,對大多數懷疑存在 IgE 介導型過敏的病患,定向單項 sIgE 檢測應作為第一線實驗室檢查。 其特別適用於臨床病史顯示存在特定過敏原誘因或需要進行定量過敏原 sIgE 測量時。
多重檢測可於特定複雜臨床情境提供額外臨床參考資訊,包括複雜型多重致敏、特發性過敏性休克,或定向檢查無法充分解答臨床問題時。
是。當初步提取物過敏檢測和定向 CRD 無法完全解釋病患的致敏譜,或潛在交叉反應過敏原的臨床相關性尚不確定時,便可採用 U 型診斷策略。 此策略始於傳統的自上而下方法(臨床病史、檢查以及完整過敏原檢測,接著是過敏原成分檢測),當診斷不確定性持續存在時,則擴展為自下而上,採用更廣泛的分子 sIgE 檢測組合。 這些方法特別適用於複雜型多重致敏病患,有助於區分真正的致敏與交叉反應,釐清致敏模式的臨床相關性,並指導作出治療決策,如避免接觸過敏原或過敏原免疫療法等。 是否進行更廣泛的分子檢測,應根據初步評估的診斷結果,針對病患情況進行個別化決策。2
繼續探索過敏診斷
ImmunoCAP 過敏組合支持以指引為導向的過敏診斷方法,提供定量 sIgE 檢測、成分解析診斷及多重檢測方案,協助實驗室提供具臨床意義的檢測結果。 瞭解各種檢測策略的應用時機,有助於實驗室提供臨床支持,以協助建立可靠的臨床診斷,並改善病患預後。 更好的過敏診斷不在於產生更多數據, 而是在適當時間提供正確資訊,以支持可靠的過敏診斷與病患管理。
© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留一切權利。 除非另有說明,所有商標均屬 Thermo Fisher Scientific 及其子公司所有。 法定製造商: Phadia AB(隸屬於 Thermo Fisher Scientific)。
*本文所列產品可能未於某些國家/地區取得臨床使用許可。 請聯絡您的當地銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
參考資料
  1. Ansotegui IJ, et al. IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper. World Allergy Organ J. 2020;13:100080.
  2. Dramburg S, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34:e13854.
  3. Ansotegui IJ, et al. A WAO—ARIA—GA²LEN consensus document on molecular-based allergy diagnosis (PAMD@): Update 2020. World Allergy Organ J. 2020;13:100091.
  4. Matricardi PM, et al. Molecular diagnosis for allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 2019;143:831-843.
  5. Casas ML, et al. VALIDA project: Validation of allergy in vitro diagnostics assays (Tools and recommendations for the assessment of in vitro tests in the diagnosis of allergy). Adv Lab Med. 2020;1.
  6. Expert Panel N-S. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Report of the NIAID-Sponsored Expert Panel. J Allergy Clin Immunol. 2010;126:S1-S58.
  7. Yunginger JW, et al. Quantitative IgE antibody assays in allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. 2000;105:1077-1084.
  8. de Boer D, et al. Multiplex IgE peanut panels: A critical appraisal of assay designs and the good, the bad and the ugly features of the applied allergen components. Front Allergy. 2025;6:1515294.
  9. Hamilton RG, et al. Serological IgE analyses in the diagnostic algorithm for allergic disease. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015;3:833-840.
  10. History and utility of specific IgE cutoff levels: What is the relevance for allergy diagnosis? J Allergy Clin Immunol Pract. 2023;11:3021-3029.
  11. Blazowski L, et al. Food allergy endotype with high risk of severe anaphylaxis in children—Monosensitization to cashew 2S albumin Ana o 3. Allergy. 2019;74:1945-1955.
  12. Calamelli E, et al. Component-resolved diagnosis in food allergies. Medicina (Kaunas). 2019;55:498.
  13. Hemmer W, et al. ImmunoCAP cellulose displays cross-reactive carbohydrate determinant (CCD) epitopes and can cause false-positive test results in patients with high anti-CCD IgE antibody levels. J Allergy Clin Immunol. 2018;141:372-381.e3.
  14. Holzweber F, et al. Inhibition of IgE binding to cross-reactive carbohydrate determinants enhances diagnostic selectivity. Allergy. 2013;68:1269.
  15. Pascal M, et al. Integration of in vitro allergy test results and ratio analysis for the diagnosis and treatment of allergic patients (INTEGRA). Clin Transl Allergy. 2021;11:e12052.
  16. Jakob T, et al. Component resolved diagnostics for hymenoptera venom allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2017;17:363.
  17. Wickman M, et al. Detection of IgE reactivity to a handful of allergen molecules in early childhood predicts respiratory allergy in adolescence. EBioMedicine. 2017;26:91.
  18. Hatzler L, et al. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE response to Phleum pratense in children with hay fever. J Allergy Clin Immunol. 2012;130.
  19. Matricardi PM, et al. Longitudinal trends of total and allergen-specific IgE throughout childhood. Allergy. 2009;64:1093-1098.
  20. Heaps A, et al. The utility of the ISAC allergen array in the investigation of idiopathic anaphylaxis. Clin Exp Immunol. 2014;177:483-490.